Zwei Wissenschaftler
Papier und Druck. Entlarven Sie Betrüger.
Bei vielbeachteten Prozessen – von Wertpapierbetrug bis zu Morduntersuchungen – spielen verdächtige Dokumenten oft eine wichtige Rolle. In diesen Fällen ist ein Vergleich zwischen Druckfarben und Referenzdatenbanken erforderlich. Der Nachweis von Falschgeld stützt sich ebenfalls auf die Analyse der Druckfarben sowie des Papiers selbst. Geschwindigkeit und Genauigkeit sind unerlässlich, um stichhaltige Beweise für erfolgreiche Strafverfahren zu erhalten. Thermo Fisher Scientific bietet von Experten getestete Werkzeuge für die Papier- und Druckfarbenuntersuchung, die bei der forensischen Prüfung von Dokumenten und verdächtigen Artikeln hilfreich sind – ob Identitätsdiebstahl, Fälschung, Produktfälschung, Betrug oder Ausgabe gefälschter Dokumente.
Empfohlene Produkte zur Analyse verdächtiger Dokumente
Vorgestellte Kategorien der Analyse verdächtiger Dokumente für
Zerstörungsfreie Untersuchung
Die Thermo Scientific Arbeitsmittel entsprechen den Standards für die forensische Wissenschaft, die von der American Society for Testing and Materials  (ASTM) International zu Methoden und Verfahren veröffentlicht wurden und gemäß denen die Verwendung der UV/VIS- und FTIR-Spektroskopie empfohlen wird. Das ASTM Subcommittee E30.90  veröffentlicht eine Vielzahl derartiger Standards, die Methoden und spezifische Testarten für Druckfarben- und Papiertests in FDEs enthalten.  
Untersuchung mit Zerstörung
Farben können auch durch andere, komplexere chemische Prüfungen unterschieden werden, beispielsweise ChromatographieMassenspektrometrie und andere Verfahren, doch sind diese in der Regel nicht vollständig zerstörungsfrei. Nutzen Sie das Potential der Massenspektrometrie für zusätzliche Optionen zur Bestätigung von Erstergebnissen in Ihrem Labor. 
Zweifel in der forensischen Wissenschaft entfernen
Dieses E-Book gibt Ihnen einen Überblick über den aktuellen Stand der forensischen Chemie und über die neueste Massenspektrometrie-Technologie, sodass Sie bei Ihrer Fallarbeit immer einen Schritt voraus sein können. Es behandelt:
  • Änderungen bei Vorschriften
  • Fahren unter Drogeneinfluss
  • Mehrfachdrogenkonsum - Blutalkohol, Marihuana, Kokain
  • Neuartige, psychoaktive Substanzen – Cathinone, Cannabinoide, Fentanyl, Designerdrogen
Registrieren Sie sich zum Herunterladen
Videoempfehlung
Meistern Sie analytische Herausforderungen mit dem Nicolet iS50 FTIR-Spektrometer, inklusive speziell entwickeltem Zubehör und integrierter Software.
Clinical Research and Forensics Handbook
In unserem neuesten Anwendungshandbuch bieten wir Applikationen aus den Bereichen klinische Forschung und forensische Arzneimittelchemie, durch Fachleute überprüfte Referenzen und aktuelle technische Poster für eine Vielzahl experimenteller Verfahren, einschließlich Massenspektrometrie (inklusive Single-Quadrupol, Triple-Quadrupol und quantitativ hochauflösende Systeme), Flüssigchromatographie und verschiedener Probenvorbereitungslösungen.
Registrieren Sie sich zum Herunterladen
Support
Unity Lab Services:  Erhalten Sie Unterstützung durch unser Experten-Service-Team, Informationen zu Support-Plänen, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien sowie weitere Gerätedienstleistungen.