heat-exchangers-showcase-image-230x195
Effiziente, kostengünstige Kühlung für Ihre Anwendungen
Entdecken Sie mit den Thermo Scientific™ Wärmetauschern eine effiziente und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Kompressor-basierten Kühlsystemen. Genießen Sie die Vorteile eines sauberen, stabilen, geregelten Wasserkühlsystems mit geschlossenem Kreislauf, das die Prozesswärme in eine bereits vorhandene innerbetriebliche Wasserversorgung ableitet.
Unsere Wärmetauscher sind so konzipiert, dass sie helfen, Probleme im Zusammenhang mit der direkten Verwendung der innerbetrieblichen Wasserversorgung zu eliminieren, wie zum Beispiel ein unzureichender oder schwankender Fluss, ein veränderlicher Druck, schlechte Wasserqualität und Temperaturinstabilität.
Nutzen Sie ein innerbetriebliches Wassersystem für die Wärmeabfuhr. Thermo Scientific System Wasser-Wasser-Wärmetauscher verbrauchen weniger Energie und verursachen weniger Betriebskosten als herkömmliche Kompressor-basierte Kühlsysteme. Sie bieten ein sauberes, stabiles, geregeltes Wasserkühlsystem mit geschlossenem Kreislauf, das die Prozesswärme in eine bereits vorhandene innerbetriebliche Wasserversorgung ableitet.
Probleme in Zusammenhang mit innerbetrieblicher Wasserversorgung, wie zum Beispiel unzureichender oder schwankender Fluss, veränderlicher Druck, schlechte Wasserqualität und Temperaturinstabilität, können dadurch eliminiert werden.
semi-processes-showcase-image-230x195
Unterstützung für Ihre Halbleiterprozesse
Kompakte, zuverlässige Wärmetauscher bieten eine energiesparende und effiziente Möglichkeit, Wärme aus wassergekühlten Anwendungen wie der Halbleiterprüfung abzuleiten.
Support
Unity Lab Services: Erhalten Sie Unterstützung durch unser erfahrenes Serviceteam, Informationen zu Support-Plänen, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien sowie weitere Gerätedienstleistungen.