HDI-OXSAS-Optical-Emission-Analytical-Software-230x195
Schnelle und exakte Metallanalysen
Steigern Sie die Effizienz und die Produktivität Ihres Labors mit umfassenden Softwarelösungen für die komplette Analyse einer großen Bandbreite an Materialien. Gleichgültig, ob Sie nun über ein optisches Emissionsspektrometrie(OES)-System oder über ein Röntgenfluoreszenzanalyse(RFA)-System verfügen: Wir bieten Ihnen Lösungen, mit denen Sie hochwertige Analysen leicht und schnell durchführen können.
OXSAS Softwareversionen für RFA und OES
HDI-ARL-OPTIMX-Cement-Analyzer-230x195
Die Thermo Scientific™ OXSAS™ Software für RFA-Geräte liefert in vorlagengesteuerten Abläufen schnelle Probenanalysen von hoher Qualität. Optionale standardfreie Pakete für die quantitative Analyse bieten zusätzliche Vielseitigkeit für alle Labore, die ein breiteres Spektrum an Materialien analysieren. Zudem garantiert die RFA eine hohe Reproduzierbarkeit, sodass sich die Technik für die Überprüfung von Hauptelementen und teuren Legierungsbestandteilen eignet.
Die Thermo Scientific™ OXSAS™ Software für OES-Geräte eignet sich für eine Reihe von Analysen, von relativ einfachen bis hin zu komplexen Aufgaben, z. B die Entwicklung neuer analytischer Methoden und Kalibrierungen sowie schnelle und hochwertige routinemäßige Elementaranalysen. Die OES ermöglicht die schnelle Analyse von Kohlenstoff- und niedrigen Stickstoffgehalten zusammen mit allen weiteren Legierungselementen in Eisen und Stahl, während die RFA eine höchst zuverlässige und reproduzierbare Analyse von metallurgischen Schlacken und Rohstoffen bietet, z. B. Eisenerze, Sinter und Gusssorten.
HDI-ARL-4460-Optical-Emission-Spectrometer-230x195
OXSAS Software ist mit diesen Thermo Scientific Analysatoren kompatibel
Das Thermo Scientific™ ARL™ OPTIM'X Spektrometer zeichnet sich bei der Analyse von Elementen von Kohlenstoff bis Uran in einem breiten Probenspektrum durch Genauigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit aus.
Das Thermo Scientific™ ARL™ QUANT'X EDRFA-Spektrometer bietet die minutenschnelle Quantifizierung von Haupt-, Neben- und Spurenelementen für ein breites Probenspektrum.
Meistern Sie analytische Herausforderungen in zahlreichen unterschiedlichen Anwendungen mit einem einzigen Gerät: dem Thermo Scientific™ ARL™ PERFORM'X sequenziellen Röntgenfluoreszenz-Spektrometer für eine hoch entwickelte Charakterisierung von Materialien.
Die Thermo Scientific™ ARL™ SMS-3500 Automatisierung für Twin OES oder RFA vereinfacht die Probenhandhabung, denn sie bietet dank einer Magazinfunktion für alle Proben eine einzige Stelle, von der aus die Probenzufuhr zu den Geräten erfolgt.
Das Thermo Scientific™ ARL™ 3460 Metallanalysegerät liefert eine vollständige und zuverlässige chemische Analyse von Metallen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Von Routineanalysen bis hin zur Metallforschung bietet Ihnen das Thermo Scientific™ ARL™ 4460 optische Emissionsspektrometer herausragende Leistungen bei der Analyse von Metallen auf Legierungen und Spurenelemente.
Die Thermo Scientific™ ARL™ SMS-2500 robotergestützte Automatisierung für OES ermöglicht eine automatisierte Qualitätskontrolle für die Optimierung Ihrer Stahlerzeugung.
Die Thermo Scientific™ ARL™ SMS-2500 robotergestützte Automatisierung für RFA ist eine automatisierte Lösung für RFA-Elementanalysen von Eisen und Stahl.
Der Thermo Scientific™ ARL™ Feuerprobenanalysator eignet sich für die Analyse von einer Reihe von Probenarten bei der Gold- und Platingewinnung, Metallwiederverwertung und in Auftragslaboratorien.
Das Thermo Scientific™ ARL™ Optische Emissionsspektrometer bietet eine Lösung für routinemäßige Elementanalysen, Metallerforschung und -entwicklung.
Die Thermo Scientific™ ARL™ 9900 Röntgen WorkStation™ kombiniert die Funktionalitäten von RFA und XRD in einem Gerät und ermöglicht auf diese Weise präzise chemische und Phasenanalysen in einem schnellen, rationalisierten Prozess für effiziente Prozessüberwachung und -steuerung.