QuantStdio 3D Digital PCR System  Digital PCR Reagents
Digitale PCR für höhere Genauigkeit, Sensitivität und absolute Quantifizierung
Die digitale PCR stellt einen neuen Ansatz für den Nukleinsäurenachweis und die Quantifizierung dar und bietet damit eine alternative Methode zur herkömmlichen quantitativen Echtzeit-PCR für die absolute Quantifizierung und den Nachweis von seltenen Allelen. Die digitale PCR erfolgt durch Trennung einer DNA- oder cDNA-Probe in viele einzelne, parallele PCR-Reaktionen, von denen einige das Zielmolekül enthalten (positiv) und andere nicht (negativ). Ein einzelnes Molekül kann millionenfach oder mehr amplifiziert werden. Bei der Amplifikation wird die TaqMan® Chemie mit durch Farbstoff markierten Sonden zur Detektion von sequenzspezifischen Zielen verwendet. Wenn keine Zielsequenz vorliegt, wird kein Signal akkumuliert. Im Anschluss an die PCR-Analyse wird anhand der Fraktion der negativen Reaktionen die absolute Anzahl der Zielmoleküle in der Probe bestimmt, ohne dass dafür Standards oder endogene Kontrollen erforderlich sind.
Die Verwendung eines nanofluidischen Chips bietet einen praktischen und unkomplizierten Mechanismus für die parallele Ausführung tausender von PCR-Reaktionen. Jedes Well wird mit einer Mischung aus Probe, Master Mix und TaqMan® Assay-Reagenzien beschickt und einzeln analysiert, um das Vorhandensein (positiv) oder Fehlen (negativ) eines Endpunktsignals zu ermitteln. Um zu berücksichtigen, dass manche Wells mehr als ein Molekül der Zielsequenz erhalten haben können, wird entsprechend des Poisson-Modells ein Korrekturfaktor angewendet.  
Digitale PCR
Vorzüge der digitalen PCR
  • Keine Referenzen oder Standards erforderlich
  • Präzision kann durch Verwendung von mehr PCR-Replikaten erhöht werden
  • Hohe Toleranz gegenüber Inhibitoren
  • Fähigkeit zur Analyse komplexer Mischungen
  • Lineare Detektion geringer Fold-Änderungen
Einführung in die digitale PCR
Überblick über Anwendungen zur absoluten Quantifizierung und Mutationsdetektion
Die digitale PCR bietet Fähigkeiten für fortgeschrittene Anwendungen
Instrumente und Reagenzien der digitalen PCR verbessern die Leistung bestehender TaqMan® Assays und ermöglichen so Anwendungen, die von einer höheren Sensitivität und Präzision sowie von absoluter Quantifizierung profitieren. 
Absolute Quantifizierung mit Sealed-Chip-Technologie für eine zuverlässige Methodik und präzise, sensitive Daten.
Hier finden Sie die Reagenzien und Verbrauchsmaterialien, die Sie für die absolute Quantifizierung mittels digitaler PCR benötigen.
Anwendungen der digitalen PCR
Detektieren und quantifizieren Sie kleine prozentuale Unterschiede in den Kopienzahlen mit hoher Präzision.
Detektieren und quantifizieren Sie seltene Mutationen für Ziele mit niedriger Prävalenz in Krebsforschungsproben.
Absolute Quantifizierung der bakteriellen und viralen Last sowie absolute Pathogenzahlen.
Erzeugen Sie absolute Referenzstandards für genetische Messungen, Metrologie und laborübergreifende Vergleiche.
Absolute Quantifizierung von NGS-Bibliotheken und Validierung von Sequenzierungsergebnissen ohne Verwendung von Referenzstandards.
Detektieren Sie Änderungen von ± 10 % in der Genexpression für eine absolute Transkriptquantifizierung ohne Referenzgen.
Detektieren Sie in niedrigen Konzentrationen vorliegende Pathogene, die Nahrungsmittel und Trinkwasser kontaminieren und zu Krankheiten beim Menschen führen.
Ermöglicht eine sensitive Detektion und absolute Quantifizierung von Pflanzenmutationen und genetisch modifizierten Organismen.
QuantStudio® 3D Digitales PCR-System
  • Absolute Daten mit hoher Präzision und SensitivitätDetektieren und zählen Sie einzelne Moleküle
  • Einfacher WorkflowEinfach laden und digitale Daten aus dem chipbasierten System erhalten
  • Kostengünstige PlattformBeginnen Sie jetzt zu erschwinglichen Kosten mit der digitalen PCR
  • KompatibelVerwenden Sie Ihre bestehenden TaqMan® Echtzeit-PCR-Assays
  • Versiegeltes SystemTrägt durch Verwendung eines versiegelten Chips, bei dem die Proben nicht auf exponierte Weise übertragen werden müssen, zur Minimierung von Kontaminanten bei
  • Breiter dynamischer BereichErzielen Sie Linearität über 5 Log-Stufen
  • IntuitivBetrachten Sie Daten direkt auf dem Touchscreen und analysieren Sie sie effizient mit der AnalysisSuite™ Software für digitale PCR