Équipement fiable et polyvalent pour améliorer le flux de travail du stockage des échantillons
Les lecteurs de codes-barres, les scelleuses pour plaques et les boucheuses / déboucheuses de tubes Thermo Scientific sont reconnus dans les laboratoires du monde entier pour accélérer les temps de traitement, améliorer l’efficacité du flux de travail et garantir l’intégrité des échantillons. Nos équipements sont conçus pour permettre des performances fiables, être compatibles avec une large gamme de consommables Thermo Scientific et être évolutifs en fonction de vos capacités de traitement, avec une mise en œuvre et une utilisation facile. 
Étalonnage selon votre débit
Quel que soit le débit d’échantillons au sein de votre laboratoire, notre équipement de stockage d’échantillons peut améliorer l’efficacité, la vitesse et la fiabilité de votre flux de travail. Notre gamme comprend des options d’équipement automatisées et à fonctionnement manuel adaptées pour améliorer les flux de travail de stockage d’échantillons, que votre laboratoire traite quotidiennement seulement quelques échantillons ou plusieurs milliers d’échantillons. 
Barcode Readers
Cappers/Decappers
Plate Sealers
Available Speed Ranges
Rapid single tube reads
As little as 1 second for full racks
4 seconds for 8 tubes
Entire rack in less than 60 seconds
10-15 seconds/plate
2-3 plates/minute
5-6 plates/minute
Operation Types Available
Handheld/Manual
Automated
Handheld/Manual
Hands free/Automated
Manual
Automated
Throughput Ranges Available
Low
Medium
High
3-5 Racks/Day
10+ Racks/Day
Low
Medium
High
Compatibilité des consommables
Notre gamme d’équipements de stockage d’échantillons est conçue pour être compatible avec les consommables Thermo Scientific les plus populaires et les plus couramment utilisés. Les lecteurs de codes-barres Thermo Scientific sont compatibles avec des codes-barres linéaires, lisibles à l’œil nu, codes-barres 1D et 2D sur les tubes et les portoirs de tubes. Notre équipement de bouchage / de débouchage est compatible avec une large gamme de tubes et portoirs de tubes Nunc et Matrix. Les scelleuses pour plaques Thermo Scientific prennent en charge les plaques DeepWell, les microplaques, les plaques PCR et les tubes sur portoirs, ainsi qu’une multitude de types de films de scellage, des films thermiques et adhésifs aux couvercles et aux tapis de scellage. Nos équipements sont conçus pour s’adapter immédiatement à vos préférences et procédés de laboratoire individuels, notamment via de nombreux systèmes d’automatisation de laboratoire intégrés. 
Sécurité accrue des échantillons
In addition to the obvious benefits of being able to work faster and more efficiently, barcode readers, plate sealers and capping/decapping equipment help provide increased security for your valuable samples.  Using capping equipment enables an optimal torque for tube sealing while helping to reduce the risk of damaging the seal integrity over repeated capping and decapping procedures. Similarly, plate sealers apply the proper pressure and uniformity of seal across the entirety of the plate and for the type of seal material you use. Barcode readers help reduce data errors and enable more assured tracking through processing and storage procedures. Our reliable sample storage equipment eases workflow and helps give you more confidence in sample integrity. 
Un couple de serrage approprié à la fermeture du tube est essentiel à la sécurité de l’échantillon
La perte d’échantillons due à l’évaporation pendant le stockage cryogénique à long terme est un problème courant qui peut s’avérer problématique, voire même désastreux. Pour en savoir plus, consultez cette étude qui démontre comment le couple de serrage appliqué à la fermeture du tube pendant le bouchage affecte l’attrition de l’échantillon après des cycles répétés de congélation / décongélation.
Simplicité d’utilisation
From handheld, manual equipment to fully integrated, lab automation components, our sample storage equipment is designed to be easy to use out of the box and reliable over the long term. Manual devices incorporate ergonomic grips and robust mechanical components to help reduce users’ physical strain and risk of repetitive stress injury.
Automated devices incorporate simple, clear user interfaces, touch controls and intuitive software that help get you up and running quickly and keep you there. Workflow flexibility is also built in, allowing for easy switching between consumable sizes and formats on the fly.
Automatisation plus abordable
Notre gamme d’équipements de stockage d’échantillons est conçue pour aider les laboratoires à améliorer l’efficacité du flux de travail.  En s’intégrant à d’autres équipements nécessaires à votre flux de travail, les laboratoires peuvent accélérer l’automatisation à un rythme et à un coût plus accessibles.
Destinés à un usage général en laboratoire.