Search
Guide de sélection de fluorophores |
Les fluorophores permettent aux chercheurs d’étendre les limites de leurs expériences multicolores sur des plateformes d’analyse à haute densité, de microscopie et de cytométrie en flux. Nos colorants fluorescents sont conjugués à des anticorps, de la streptavidine, des peptides, des protéines, des traceurs et substrats d’amplification, et optimisés pour le marquage et la détection cellulaires. Ils sont également disponibles sous forme de réactifs et de kits de marquage permettant aux chercheurs de créer des biomolécules marquées pour une utilisation dans diverses applications, ainsi que pour analyser les structures, les fonctions et les interactions biologiques. Vous pouvez trouver des informations sur chaque fluorophore en parcourant les tableaux ci-dessous.
Dans cette page, vous trouverez également des marques de fluorophores pour explorer nos différentes marques et ressources de colorants afin d’explorer les protocoles et les affiches des guides de sélection pour la cytométrie en flux et l’imagerie.
Explorez les fluorophores basés sur la longueur d’onde d’émission
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Brilliant Ultra Violet 395 | 347 | 399 | Colorant polymère | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 350 | 343 | 441 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Brilliant Ultra Violet 496 | 348 | 493 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Sonde Qdot 525 | 300 | 525 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 563 | 349 | 563 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Sonde Qdot 565 | 300 | 564 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Sonde Qdot 605 | 300 | 603 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 615 | 350 | 607 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Sonde Qdot 655 | 300 | 654 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 661 | 349 | 659 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Sonde Qdot 705 | 300 | 702 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 737 | 350 | 740 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Sonde Qdot 800 | 300 | 792 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 805 | 349 | 804 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Alexa Fluor 405 | 401 | 422 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Brilliant Violet 421 | 406 | 423 | Colorant polymère | cytométrie en flux |
| Super Bright 436 | 413 | 431 | Colorant polymère | cytométrie en flux |
| eFluor 450 | 405 | 445 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Pacific Blue | 404 | 455 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Coumarine et dérivés de coumarine | 387 | 470 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Brilliant Violet 480 | 437 | 478 | Colorant polymère | cytométrie en flux |
| Protéine fluorescente cyan (CFP) | 435 | 485 | Protéine fluorescente exprimée | microscopie ; cytométrie en flux |
| eFluor 506 | 419 | 508 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Pacific Green | 411 | 510 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Pacific Orange | 400 | 551 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Super Bright 600 | 414 | 601 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Brilliant Violet 605 | 405 | 605 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Super Bright 645 | 414 | 645 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Brilliant Violet 650 | 407 | 646 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Super Bright 702 | 413 | 702 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Brilliant Violet 711 | 406 | 711 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Super Bright 780 | 413 | 780 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Brilliant Violet 786 | 406 | 788 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Protéine fluorescente verte (GFP) | 488 | 510 | Protéine fluorescente exprimée | microscopie ; cytométrie en flux |
| BODIPY FL | 502 | 511 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Blue 510 | 493 | 513 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Fluorescéine (FITC) | 498 | 517 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Alexa Fluor 488 | 499 | 520 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Oregon Green 488 | 498 | 526 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Blue 530 | 508 | 527 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 555 | 493 | 555 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 585 | 493 | 586 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 610-30S | 508 | 615 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 610-70S | 492 | 616 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 660-40S | 508 | 664 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 660-120S | 492 | 665 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| PerCP-Cyanine5.5 | 489 | 679 | Colorant en tandem à base de protéines | cytométrie en flux |
| PerCP-eFluor 710 | 482 | 708 | Colorant en tandem à base de protéines | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Alexa Fluor 532 | 534 | 553 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Cy3 | 554 | 566 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Yellow 570 | 551 | 566 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 555 | 553 | 568 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Alexa Fluor 561 | 556 | 569 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 546 | 561 | 572 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| R-phycoérythrine (R-PE) | 565 | 576 | Fluorophore à base de protéines | cytométrie en flux |
| Tétraméthylrhodamine (TRITC) | 552 | 578 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Protéine fluorescente rouge (RFP) | 555 | 584 | Protéine fluorescente exprimée | microscopie ; cytométrie en flux |
| NovaFluor Yellow 590 | 563 | 594 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 568 | 579 | 603 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| PE-eFluor 610 | 565 | 606 | Colorant en tandem à base de protéines | cytométrie en flux |
| Texas Red (et Texas Red-X) | 595 | 613 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Yellow 610 | 551 | 614 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 594 | 590 | 618 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Yellow 660 | 550 | 664 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Yellow 690 | 551 | 691 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Yellow 700 | 551 | 701 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Yellow 730 | 551 | 730 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Yellow 755 | 552 | 755 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| PE-Cyanine7 | 569 | 780 | Colorant en tandem à base de protéines | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| NovaFluor Red 660 | 637 | 658 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Allophycocyanine (APC) | 651 | 660 | Fluorophore à base de protéines | cytométrie en flux |
| Cy5 | 647 | 665 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| eFluor 660 | 651 | 668 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 647 | 650 | 671 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Red 685 | 637 | 685 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 690 | 672 | 688 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 660 | 663 | 691 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| NovaFluor Red 700 | 637 | 701 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 680 | 681 | 704 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Red 710 | 637 | 713 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 700 | 696 | 719 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Red 725 | 636 | 725 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Red 755 | 636 | 755 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Alexa Fluor 750 | 752 | 776 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| APC-eFluor 780 | 756 | 785 | Colorant en tandem à base de protéines | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Brilliant Ultra Violet 395 | 347 | 399 | Colorant polymère | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 350 | 343 | 441 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Brilliant Ultra Violet 496 | 348 | 493 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Sonde Qdot 525 | 300 | 525 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 563 | 349 | 563 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Sonde Qdot 565 | 300 | 564 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Sonde Qdot 605 | 300 | 603 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 615 | 350 | 607 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Sonde Qdot 655 | 300 | 654 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 661 | 349 | 659 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Sonde Qdot 705 | 300 | 702 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 737 | 350 | 740 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Sonde Qdot 800 | 300 | 792 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 805 | 349 | 804 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Alexa Fluor 405 | 401 | 422 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Brilliant Violet 421 | 406 | 423 | Colorant polymère | cytométrie en flux |
| Super Bright 436 | 413 | 431 | Colorant polymère | cytométrie en flux |
| eFluor 450 | 405 | 445 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Pacific Blue | 404 | 455 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Coumarine et dérivés de coumarine | 387 | 470 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Brilliant Violet 480 | 437 | 478 | Colorant polymère | cytométrie en flux |
| Protéine fluorescente cyan (CFP) | 435 | 485 | Protéine fluorescente exprimée | microscopie ; cytométrie en flux |
| eFluor 506 | 419 | 508 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Pacific Green | 411 | 510 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Pacific Orange | 400 | 551 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Super Bright 600 | 414 | 601 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Brilliant Violet 605 | 405 | 605 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Super Bright 645 | 414 | 645 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Brilliant Violet 650 | 407 | 646 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Super Bright 702 | 413 | 702 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Brilliant Violet 711 | 406 | 711 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Super Bright 780 | 413 | 780 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Brilliant Violet 786 | 406 | 788 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Protéine fluorescente verte (GFP) | 488 | 510 | Protéine fluorescente exprimée | microscopie ; cytométrie en flux |
| BODIPY FL | 502 | 511 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Blue 510 | 493 | 513 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Fluorescéine (FITC) | 498 | 517 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Alexa Fluor 488 | 499 | 520 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Oregon Green 488 | 498 | 526 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Blue 530 | 508 | 527 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 555 | 493 | 555 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 585 | 493 | 586 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 610-30S | 508 | 615 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 610-70S | 492 | 616 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 660-40S | 508 | 664 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 660-120S | 492 | 665 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| PerCP-Cyanine5.5 | 489 | 679 | Colorant en tandem à base de protéines | cytométrie en flux |
| PerCP-eFluor 710 | 482 | 708 | Colorant en tandem à base de protéines | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Alexa Fluor 532 | 534 | 553 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Cy3 | 554 | 566 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Yellow 570 | 551 | 566 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 555 | 553 | 568 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Alexa Fluor 561 | 556 | 569 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 546 | 561 | 572 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| R-phycoérythrine (R-PE) | 565 | 576 | Fluorophore à base de protéines | cytométrie en flux |
| Tétraméthylrhodamine (TRITC) | 552 | 578 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Protéine fluorescente rouge (RFP) | 555 | 584 | Protéine fluorescente exprimée | microscopie ; cytométrie en flux |
| NovaFluor Yellow 590 | 563 | 594 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 568 | 579 | 603 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| PE-eFluor 610 | 565 | 606 | Colorant en tandem à base de protéines | cytométrie en flux |
| Texas Red (et Texas Red-X) | 595 | 613 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Yellow 610 | 551 | 614 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 594 | 590 | 618 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Yellow 660 | 550 | 664 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Yellow 690 | 551 | 691 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Yellow 700 | 551 | 701 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Yellow 730 | 551 | 730 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Yellow 755 | 552 | 755 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| PE-Cyanine7 | 569 | 780 | Colorant en tandem à base de protéines | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| NovaFluor Red 660 | 637 | 658 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Allophycocyanine (APC) | 651 | 660 | Fluorophore à base de protéines | cytométrie en flux |
| Cy5 | 647 | 665 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| eFluor 660 | 651 | 668 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 647 | 650 | 671 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Red 685 | 637 | 685 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 690 | 672 | 688 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 660 | 663 | 691 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| NovaFluor Red 700 | 637 | 701 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 680 | 681 | 704 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Red 710 | 637 | 713 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 700 | 696 | 719 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Red 725 | 636 | 725 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Red 755 | 636 | 755 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Alexa Fluor 750 | 752 | 776 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| APC-eFluor 780 | 756 | 785 | Colorant en tandem à base de protéines | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Brilliant Ultra Violet 395 | 347 | 399 | Colorant polymère | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 405 | 401 | 422 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Brilliant Violet 421 | 406 | 423 | Colorant polymère | cytométrie en flux |
| Super Bright 436 | 413 | 431 | Colorant polymère | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Alexa Fluor 350 | 343 | 441 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| eFluor 450 | 405 | 445 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Pacific Blue | 404 | 455 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Coumarine et dérivés de coumarine | 387 | 470 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Brilliant Violet 480 | 437 | 478 | Colorant polymère | cytométrie en flux |
| Protéine fluorescente cyan (CFP) | 435 | 485 | Protéine fluorescente exprimée | microscopie ; cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 496 | 348 | 493 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| eFluor 506 | 419 | 508 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Protéine fluorescente verte (GFP) | 488 | 510 | Protéine fluorescente exprimée | microscopie ; cytométrie en flux |
| Pacific Green | 411 | 510 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| BODIPY FL | 502 | 511 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Blue 510 | 493 | 513 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Fluorescéine (FITC) | 498 | 517 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Alexa Fluor 488 | 499 | 520 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Sonde Qdot 525 | 300 | 525 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Oregon Green 488 | 498 | 526 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Blue 530 | 508 | 527 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Pacific Orange | 400 | 551 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 532 | 534 | 553 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Blue 555 | 493 | 555 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 563 | 349 | 563 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Sonde Qdot 565 | 300 | 564 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Cy3 | 554 | 566 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Yellow 570 | 551 | 566 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 555 | 553 | 568 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Alexa Fluor 561 | 556 | 569 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 546 | 561 | 572 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| R-phycoérythrine (R-PE) | 565 | 576 | Fluorophore à base de protéines | cytométrie en flux |
| Tétraméthylrhodamine (TRITC) | 552 | 578 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Protéine fluorescente rouge (RFP) | 555 | 584 | Protéine fluorescente exprimée | microscopie ; cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 585 | 493 | 586 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Yellow 590 | 563 | 594 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Super Bright 600 | 414 | 601 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 568 | 579 | 603 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Sonde Qdot 605 | 300 | 603 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Brilliant Violet 605 | 405 | 605 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| PE-eFluor 610 | 565 | 606 | Colorant en tandem à base de protéines | cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 615 | 350 | 607 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Texas Red (et Texas Red-X) | 595 | 613 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Yellow 610 | 551 | 614 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 610-30S | 508 | 615 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 610-70S | 492 | 616 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 594 | 590 | 618 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Super Bright 645 | 414 | 645 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Brilliant Violet 650 | 407 | 646 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Sonde Qdot 655 | 300 | 654 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| NovaFluor Red 660 | 637 | 658 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 661 | 349 | 659 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Allophycocyanine (APC) | 651 | 660 | Fluorophore à base de protéines | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 660-40S | 508 | 664 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Yellow 660 | 550 | 664 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Cy5 | 647 | 665 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Blue 660-120S | 492 | 665 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| eFluor 660 | 651 | 668 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 647 | 650 | 671 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| PerCP-Cyanine5.5 | 489 | 679 | Colorant en tandem à base de protéines | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| NovaFluor Red 685 | 637 | 685 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 690 | 672 | 688 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 660 | 663 | 691 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| NovaFluor Yellow 690 | 551 | 691 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Red 700 | 637 | 701 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Yellow 700 | 551 | 701 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Sonde Qdot 705 | 300 | 702 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Super Bright 702 | 413 | 702 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 680 | 681 | 704 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| PerCP-eFluor 710 | 482 | 708 | Colorant en tandem à base de protéines | cytométrie en flux |
| Brilliant Violet 711 | 406 | 711 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| NovaFluor Red 710 | 637 | 713 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 700 | 696 | 719 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Red 725 | 636 | 725 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| NovaFluor Yellow 730 | 551 | 730 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 737 | 350 | 740 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| NovaFluor Red 755 | 636 | 755 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Yellow 755 | 551 | 755 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 750 | 752 | 776 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| PE-Cyanine7 | 569 | 780 | Colorant en tandem à base de protéines | cytométrie en flux |
| Super Bright 780 | 413 | 780 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| APC-eFluor 780 | 756 | 785 | Colorant en tandem à base de protéines | cytométrie en flux |
| Brilliant Violet 786 | 406 | 788 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Sonde Qdot 800 | 300 | 792 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 805 | 349 | 804 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Brilliant Ultra Violet 395 | 347 | 399 | Colorant polymère | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 405 | 401 | 422 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Brilliant Violet 421 | 406 | 423 | Colorant polymère | cytométrie en flux |
| Super Bright 436 | 413 | 431 | Colorant polymère | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Alexa Fluor 350 | 343 | 441 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| eFluor 450 | 405 | 445 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Pacific Blue | 404 | 455 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Coumarine et dérivés de coumarine | 387 | 470 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Brilliant Violet 480 | 437 | 478 | Colorant polymère | cytométrie en flux |
| Protéine fluorescente cyan (CFP) | 435 | 485 | Protéine fluorescente exprimée | microscopie ; cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 496 | 348 | 493 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| eFluor 506 | 419 | 508 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Protéine fluorescente verte (GFP) | 488 | 510 | Protéine fluorescente exprimée | microscopie ; cytométrie en flux |
| Pacific Green | 411 | 510 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| BODIPY FL | 502 | 511 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Blue 510 | 493 | 513 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Fluorescéine (FITC) | 498 | 517 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Alexa Fluor 488 | 499 | 520 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Sonde Qdot 525 | 300 | 525 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Oregon Green 488 | 498 | 526 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Blue 530 | 508 | 527 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Pacific Orange | 400 | 551 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 532 | 534 | 553 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Blue 555 | 493 | 555 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 563 | 349 | 563 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Sonde Qdot 565 | 300 | 564 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Cy3 | 554 | 566 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Yellow 570 | 551 | 566 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 555 | 553 | 568 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Alexa Fluor 561 | 556 | 569 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 546 | 561 | 572 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| R-phycoérythrine (R-PE) | 565 | 576 | Fluorophore à base de protéines | cytométrie en flux |
| Tétraméthylrhodamine (TRITC) | 552 | 578 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Protéine fluorescente rouge (RFP) | 555 | 584 | Protéine fluorescente exprimée | microscopie ; cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 585 | 493 | 586 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Yellow 590 | 563 | 594 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Super Bright 600 | 414 | 601 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 568 | 579 | 603 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| Sonde Qdot 605 | 300 | 603 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Brilliant Violet 605 | 405 | 605 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| PE-eFluor 610 | 565 | 606 | Colorant en tandem à base de protéines | cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 615 | 350 | 607 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Texas Red (et Texas Red-X) | 595 | 613 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Yellow 610 | 551 | 614 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 610-30S | 508 | 615 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 610-70S | 492 | 616 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 594 | 590 | 618 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| Super Bright 645 | 414 | 645 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Brilliant Violet 650 | 407 | 646 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Sonde Qdot 655 | 300 | 654 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| NovaFluor Red 660 | 637 | 658 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 661 | 349 | 659 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Allophycocyanine (APC) | 651 | 660 | Fluorophore à base de protéines | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 660-40S | 508 | 664 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Yellow 660 | 550 | 664 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Cy5 | 647 | 665 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Blue 660-120S | 492 | 665 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| eFluor 660 | 651 | 668 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 647 | 650 | 671 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| PerCP-Cyanine5.5 | 489 | 679 | Colorant en tandem à base de protéines | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| NovaFluor Red 685 | 637 | 685 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Blue 690 | 672 | 688 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 660 | 663 | 691 | Petit colorant organique | cytométrie en flux |
| NovaFluor Yellow 690 | 551 | 691 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Red 700 | 637 | 701 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Yellow 700 | 551 | 701 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Sonde Qdot 705 | 300 | 702 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Super Bright 702 | 413 | 702 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 680 | 681 | 704 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| PerCP-eFluor 710 | 482 | 708 | Colorant en tandem à base de protéines | cytométrie en flux |
| Brilliant Violet 711 | 406 | 711 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| NovaFluor Red 710 | 637 | 713 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 700 | 696 | 719 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| NovaFluor Red 725 | 636 | 725 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
| Fluorophore | Excitation | Émission | Propriété chimique | Plateforme |
|---|---|---|---|---|
| NovaFluor Yellow 730 | 551 | 730 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 737 | 350 | 740 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| NovaFluor Red 755 | 636 | 755 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| NovaFluor Yellow 755 | 551 | 755 | Colorant d’échafaudage d’ADN à base de Phiton | cytométrie en flux |
| Alexa Fluor 750 | 752 | 776 | Petit colorant organique | microscopie ; cytométrie en flux ; lecteur de microplaques par fluorescence |
| PE-Cyanine7 | 569 | 780 | Colorant en tandem à base de protéines | cytométrie en flux |
| Super Bright 780 | 413 | 780 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| APC-eFluor 780 | 756 | 785 | Colorant en tandem à base de protéines | cytométrie en flux |
| Brilliant Violet 786 | 406 | 788 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
| Sonde Qdot 800 | 300 | 792 | Point quantique | microscopie ; cytométrie en flux |
| Brilliant Ultra Violet 805 | 349 | 804 | Colorant polymère en tandem | cytométrie en flux |
Fluorescence SpectraViewer : comparez les spectres et les propriétés spectrales de plusieurs fluorophores
Générateur de panels : choisissez la combinaison optimale de fluorophores pour vos expériences de cytométrie en flux
Simulateur de coloration cellulaire Stain-iT : visualisez la coloration de votre cellule sans perdre de réactifs, d’anticorps ni de temps
Guide de sélection de cubes lumineux EVOS : choisissez le cube lumineux qui correspond le mieux à votre colorant
Les colorants Alexa Fluor sont les colorants fluorescents principaux et les plus fiables du marché. Ces colorants hautes performances possèdent une fluorescence intense et des conjugués disponibles sur l’ensemble du spectre visible.
Les colorants Brilliant Ultra Violet (BUV) et Brilliant Violet (BV) utilisent la technologie des polymères pour offrir une large gamme d’anticorps conjugués pour une utilisation complète des canaux de détecteurs UV et violets.
Les anticorps conjugués eFluor ont été mis au point pour des performances supérieures dans de nombreuses applications, notamment la cytométrie en flux multicolore et la microscopie par immunofluorescence.
Les colorants NovaFluor utilisent la technologie Phiton pour créer des signatures fluorescentes uniques avec une excitation croisée minimale entre les lignes laser, ce qui réduit le besoin de compensation avec une résolution accrue.
Les colorants Super Bright sont comparables aux colorants Brilliant Violet en matière de luminosité tout en offrant des options de marqueurs et de clones supplémentaires pour les conjugués d’anticorps excitables par laser violet.
Les sondes Qdot offrent des performances de fluorescence lumineuse pour l’analyse multicolore à excitation unique avec une photostabilité à long terme pour l’imagerie de cellules vivantes, une fixabilité pour les études post-in vivo et des spectres d’émission étroits pour une faible diaphonie.
Des protocoles adaptés à vos besoins en cytométrie en flux, allant de la préparation des échantillons à de nombreuses conditions de stimulation cellulaire, en passant par la coloration, l’immunophénotypage et les stratégies d’analyse des données.
Affiche de référence pratique présentant la large gamme de nos colorants et réactifs de marquage disponibles.
Des protocoles adaptés à vos besoins en imagerie, allant de la préparation des échantillons et des dosages à la coloration, en passant par le marquage et les stratégies d’analyse des données.
CyTM est une marque commerciale ou déposée de GE Healthcare.
Not for resale. Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.
Brilliant Ultra Violet™ and Brilliant Violet™ are trademarks or registered trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates, and is used under license.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.