Descripción general del microscopio Raman DXR3
Acceda a los datos de Raman con mayor rapidez gracias al microscopio Raman de uso sencillo de «apuntar y disparar». Las funciones avanzadas de adquisición de imágenes hacen que el microscopio Raman Thermo Scientific DXR3 sea más rápido y fiable que nunca. Los usuarios pueden aplicar los datos de Raman con mayor confianza gracias a la calibración automática del eje X que mejora la fiabilidad y la estabilidad. Gracias a la velocidad y la flexibilidad de los nuevos láseres y rejillas, el microscopio Raman DXR3 es ideal para aplicaciones farmacéuticas, académicas, polímeros avanzados, microplásticos y mucho más.
Capacidades del microscopio Raman DXR3
El microscopio Raman DXR3 permite nuevas capacidades de análisis de partículas para identificar y analizar rápidamente micropartículas, lo que proporciona microscopía Raman confocal de alto rendimiento en un diseño sólido e integrado. La alineación y la calibración automáticas garantizan mediciones con precisión científica sin herramientas ni procedimientos manuales, mientras que un diseño de espectrógrafos avanzado sin piezas móviles simplifica el uso y hace que el sistema de detección y la calibración sean sólidos.
El microscopio Raman DXR3 ofrece previsualización en tiempo real, corrección de fluorescencia automatizada, exposición automática y rechazo de rayos cósmicos. Un indicador del estado del sistema muestra de un vistazo al usuario que el sistema está optimizado y listo para recopilar datos. Además, una alineación automática de haz fino de tres vías mantiene el rendimiento máximo y la integridad del muestreo, mientras que la regulación de potencia láser garantiza una excitación constante de muestras durante la vida útil del láser.
Otras capacidades incluyen:
  • Componentes aislados y prealineados que utilizan reconocimiento automático y alineación almacenada, lo que permite a los usuarios reconfigurar el instrumento en segundos.
  • Láseres y otros componentes que se pueden intercambiar y compartir con todos los instrumentos de la familia Raman DXR3.
  • Capacidades opcionales de mediciones Raman polarizadas automáticas que proporcionan información estructural que complementa la información química.
  • Posibilidad de añadir nuevas longitudes de onda sin herramientas ni una visita de un técnico de servicio
Seguridad láser en el microscopio Raman DXR3
El microscopio Raman DXR3 tiene la certificación independiente como un sistema de seguridad láser de clase 1. (Nota: Los accesorios de fibra óptica y otros accesorios opcionales son dispositivos láser de Clase IIIb cuya utilización precisa precauciones de seguridad y gafas de protección láser). Para evitar la exposición de los ojos durante la visualización se bloquea la trayectoria física de visualización del láser.
Validación DQ/IQ/OQ/PQ mediante el microscopio Raman DXR3
Un paquete completo de validación DQ/IQ/OQ/PQ disponible, que incluye documentación adicional y protocolos de software automatizados. Además, el software Omnic D/S ofrece conformidad con el CFR 21 Parte 11.
Descripción general del rendimiento del microscopio Raman DXR3
El microscopio Raman DXR3 ofrece una resolución espacial tan fina como una resolución de 540 nm y una resolución de profundidad confocal tan fina como 1,7 μm en una muestra ideal. El intervalo espectral completo de 3500-50 cm-1 puede ser capturado con una sola exposición del CCD para evitar los artefactos por discontinuidad. Un intervalo espectral ampliado hasta 6000 cm-1 está disponible para el láser de 532 nm.
El DXR3 admite varios láseres de excitación: 455 nm, 532 nm de brillo alto, 532 nm de potencia alta, 633 nm de brillo alto, 633 nm de potencia alta, 785 nm de brillo alto y 785 nm de potencia alta. Corrección de fluorescencia automática disponible con todos los láseres de excitación.
El microscopio también proporciona óptica de visualización Olympus de calidad para investigación. Además, la corrección de la intensidad automática genera espectros comparables entre instrumentos y diferentes láseres de excitación, y la calibración de longitud de onda multidimensional proporciona una calibración de longitud de onda precisa en todo el intervalo espectral.
El espectrógrafo patentado Triplet del microscopio Raman DXR3 ofrece una forma de pico excepcional y mantiene el enfoque en todas las longitudes de onda. Los usuarios pueden aprovechar la conmutación controlada por software entre los modos de recopilación confocal y de alta energía. Y un algoritmo exclusivo para rechazo automatizado de rayos cósmicos y filtros de línea de láser para garantizar espectros sin artefactos.
Otras características de rendimiento incluyen:
  • Láseres despolarizados para evitar confusiones por efectos de orientación de la muestra.
  • Un regulador de potencia de los láseres que proporciona la monitorización activa de la potencia de los mismos y garantiza la reproducibilidad de la potencia de excitación de los láseres durante su vida útil e incluso después de sustituirlos.
  • Rejillas optimizadas para cada láser de excitación para evitar que los sistemas que comparten rejillas para varios láseres de excitación sacrifiquen prestaciones.
  • Alineación patentada automática que garantiza que el sistema se mantenga como si fuera nuevo.
  • Referencias Smart exclusivas que eliminan automáticamente el perfil de corriente oscura del detector CCD.
Estudios forenses
Estudios forenses: identificación de indicios y drogas ilegales
Sector farmacéutico
Sector farmacéutico: estudio de polimorfos, partículas contaminantes y difusión
Solar
Solar: análisis de cristalinidad del silicio y caracterización de materiales fotovoltaicos
Polímeros
Polímeros: anomalías de inclusiones y geles, efectos de la intemperie, capas de unión en estratificadas y cristalinidad
Nanotecnología
Nanotecnología: caracterización de grafeno, nanotubos de carbono (CNTs), recubrimientos de carbono amorfo tipo diamante (DLC) y otras nanoestructuras
Gemología
Gemología: identificación rápida de piedras de color, distinción entre diamantes naturales y sintéticos, caracterización de inclusiones y sustancias adulterantes
Investigación académica
El microscopio Raman DXR3 es útil en ciencias de los materiales, estudios biológicos y muchos campos de investigación aplicada.
Las aplicaciones adicionales para el microscopio Raman DXR3 incluyen: restauración y conservación de obras de arte para identificar y caracterizar pigmentos, resinas, esmaltes y tintas; arqueología para caracterizar artefactos de cuerno, concha, hueso y cerámica; así como el análisis de fallos para caracterizar partículas y pequeñas características en superficies.
Recursos del microscopio Raman DXR3
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.