  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • ELISA Kits ›
          • IL-27 ELISA Kits
          Invitrogen
          Human IL-27 ELISA Kit
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Human IL-27 ELISA Kit
          Group 53 Created with Sketch.
          Human IL-27 ELISA Kit
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          Human IL-27 ELISA Kit
          ELISA Standard curve of IL-27 using Human IL-27 ELISA Kit (Product # EH271RB). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Human IL-27 ELISA Kit
          Human IL-27 ELISA Kit (EH271RBX10)
          videoThumbnail
          ►
          Product Specifications
          Analytical sensitivity
          81 pg/mL
          Assay range
          81-20,000 pg/mL
          Sample type/volume
          Supernatant
          50 µL
          Serum
          50 µL
          Plasma
          50 µL
          Hands-on time
          1 hr 20 min
          Time-to-result
          4 hr 45 min
          Homogenous (no wash)
          No
          Interassay CV
          <12%
          Intraassay CV
          <10%
          Instrument
          Absorbance Microplate Reader
          Product size
          10 x 96 Tests
          Contents
          Pre-coated 96 well plate
          Standard
          Assay Diluent concentrate
          Biotinylated Detection Antibody
          SAV-HRP
          Wash Buffer
          Chromogen
          Stop Solution
          Adhesive Plate Covers
          Shipping conditions
          Wet ice
          Storage
          Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C
          Protein name
          IL-27
          Species (tested)
          Human
          Assay kit format
          Sandwich ELISA Kit
          Detector antibody conjugate
          Biotin
          Label or dye
          HRP
          About This Kit
          Human IL-27 quantitates human IL-27 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-27.
          Target information
          IL-27 (Interleukin 27) is a cytokine belonging to the IL-12 family, and is a heterodimeric cytokine composed of EBI3 and p28 subunits. IL-27 is produced by activated dendritic cells and macrophages in response to Toll-like receptor ligands and pro-inflammatory cytokines. IL-27 promotes CD4+ T cell differentiation to the Th1 lineage by inducing expression of the transcription factor T-bet and up regulating IL-12R beta2, which in turn suppresses Th2 and Th17 differentiation and proliferation. IL-27 is a recently discovered member of the IL-6/IL-12 family of proinflammatory and immunoregulatory cytokines. IL-27 acts by binding to its receptor WSX-1 and gp130 which results in the activation of a Jak/STAT signaling cascade, suggesting IL-27 involvement in the regulation of immune processes. It has been suggested that IL-27 can also be used as a therapeutic agent against cancer as it can also induce tumor-specific anti-tumor activity mediated through CD8+ T-cells, IFN-gamma, and T-bet. In humans, the gene is located on the p arm of chromosome 16.
          Bioinformatics
          Gene aliases : EBI3, IL-27, IL-27A, IL-27B, IL27, IL27A, IL27B, IL27p28, IL30, p28
          Gene ID : (Human) 10148, (Human) 246778
          Gene symbol : EBI3, IL27
          Protein Aliases : cytokine receptor, EBV-induced gene 3 protein, Epstein-Barr virus induced gene 3, Epstein-Barr virus-induced gene 3 protein, IL-27 p28 subunit, IL-27 subunit alpha, IL-27 subunit beta, IL-27-A, IL27 p28, ILN, Interleukin, MGC71873, M-IL-27 (p28), IL27 subunit, IL27-A, IL35 subunit, interleukin 30, Interleukin-27 subunit alpha, Interleukin-27 subunit beta, Interleukin-30, p28
          UniProt ID (Human) Q14213, (Human) Q8NEV9
          Recommended Products
          IL-6 Human Matched Antibody Pair
          Because you are interested in IL-6 Human ELISA Kit.
          SIZE
          10 x 96 tests
          PRICE
          USD 400.00
          Cat # CHC1263
          guarantee_icon
          Performance Guarantee
          If an Invitrogen™ immunoassay doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline