Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • ELISA Kits ›
          • pro-Brain Natriuretic Peptide ELISA Kits
          Invitrogen
          Human proBNP/NPPB ELISA Kit
          2 References
          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}
          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          Human proBNP/NPPB ELISA Kit
          Group 53 Created with Sketch.
          Human proBNP/NPPB ELISA Kit
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}
          Human proBNP/NPPB ELISA Kit
          ELISA Standard curve of proBNP/NPPB using Human proBNP/NPPB ELISA Kit (Product # EHPRONPPB). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Human proBNP/NPPB ELISA Kit
          Human proBNP/NPPB ELISA Kit (EHPRONPPB)
          videoThumbnail
          ►
          Product Specifications
          Analytical sensitivity
          0.14 ng/mL
          Assay range
          0.137-100 ng/mL
          Sample type/volume
          Plasma
          50 µL
          Serum
          50 µL
          Supernatant
          100 µL
          Hands-on time
          1 hr 20 min
          Time-to-result
          4 hr 45 min
          Homogenous (no wash)
          No
          Interassay CV
          <12%
          Intraassay CV
          <10%
          Instrument
          Absorbance Microplate Reader
          Product size
          96 Tests
          Contents
          Pre-coated 96 well plate
          Standard
          Assay Diluent concentrate
          Biotinylated Detection Antibody
          SAV-HRP
          Wash Buffer
          Chromogen
          Stop Solution
          Adhesive Plate Covers
          Shipping conditions
          Wet ice
          Storage
          Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C
          Protein name
          pro-Brain Natriuretic Peptide
          Protein family
          Other Proteins
          Species (tested)
          Human
          Detector antibody conjugate
          Biotin
          Label or dye
          HRP
          About This Kit
          The Human proBNP/NPPB ELISA quantitates Hu proBNP in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu proBNP.
          Principle of the method
          The Human proBNP solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen.
          Rigorous validation
          Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
          Target information
          In cardiac tissue brain natriuretic peptide (BNP) is synthesized as 134 amino acid precursor (prepro-BNP), which is cleaved by proteases to form a 26 aa "signal" peptide and a 108 aa pro-BNP. Proteolytic digestion of pro-BNP results in formation of 76 aa amino-terminal NT-proBNP and biologically active 32 aa BNP hormone molecule. Both proBNP and NTproBNP circulate in human plasma and have been proposed as markers for early diagnosis of left ventricular dysfunction as well as prognostic markers of possible cardiac complications at patients with heart failure.
          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.
          Bioinformatics
          Gene aliases : BNP, Iso-ANP
          Gene ID : (Human) 4879
          Gene symbol : NPPB
          Protein Aliases : brain natriuretic factor prohormone, brain type natriuretic peptide, gamma-brain natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, BNP(1-32), BNP-32, BNP32, NTproBNP, pro-BNP, natriuretic peptide precursor B, natriuretic protein, NPPB, preproBNP, proBNP
          UniProt ID (Human) P16860
          Recommended Products
          IL-6 Human Matched Antibody Pair
          Because you are interested in IL-6 Human ELISA Kit.
          SIZE
          10 x 96 tests
          PRICE
          USD 400.00
          Cat # CHC1263
          guarantee_icon
          Performance Guarantee
          If an Invitrogen™ immunoassay doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*
          Learn more
          help_icon
          We're here to help
          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.
          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-9j2pg:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0