Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • ELISA Kits ›
          • Caspase 9 ELISA Kits

          Invitrogen

          Human Caspase 9 ELISA Kit

          4 References

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          Human Caspase 9 ELISA Kit
          Group 53 Created with Sketch.
          Human Caspase 9 ELISA Kit
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Human Caspase 9 ELISA Kit

          Representative standard curve for Human Caspase-9 ELISA {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Human Caspase 9 ELISA Kit
          Human Caspase 9 ELISA Kit (BMS2025)
          videoThumbnail
          ►

          Product Specifications

          Analytical sensitivity

          0.4 ng/mL

          Assay range

          1.6-100 ng/mL

          Sample type/volume

          Cell lysate
          50 µL
          Serum
          50 µL
          Supernatant
          50 µL

          Hands-on time

          1 hr 20 min

          Time-to-result

          3 hr 10 min

          Homogenous (no wash)

          No

          Interassay CV

          9%

          Intraassay CV

          6.6%

          Instrument

          Absorbance Microplate Reader

          Product size

          96 Tests

          Contents

          Pre-coated 96 well plate
          Standard
          Sample Diluent
          Assay Buffer concentrate
          Detection Antibody
          anti-rabbit HRP conjugate
          Lysis Buffer
          Wash Buffer
          Chromogen
          Stop Solution
          Adhesive Plate Covers

          Shipping conditions

          Wet ice

          Storage

          2-8°C

          Protein name

          Caspase 9

          Species (tested)

          Human

          Detector antibody conjugate

          HRP

          Label or dye

          HRP

          About This Kit

          The Human Caspase 9 ELISA quantitates Hu Caspase 9 in human serum, cell lysate or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Caspase 9.

          Principle of the method

          The Human Caspase 9 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen.

          Rigorous validation

          Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

          Target information

          Caspase 9 (ICE-like apoptotic protease 6, ICE LAP6, apoptotic protease Mch6, apoptotic protease activating factor 3, Apaf3) is a member of the peptidase family C14 that contains a CARD domain. Caspases are cysteine proteases, expressed as inactive precursors, that mediate apoptosis by proteolysis of specific substrates. Caspase 9 is active as a heterotetramer, is present in the cytosol and, upon activation, translocates to the mitochondria. Caspase 9 is involved in the caspase activation cascade responsible for apoptosis execution and cleaves/activates Caspase 3 and Caspase 6. Further, Caspase 9 is involved in the activation cascade of caspases responsible for apoptosis execution. Binding of caspase-9 to Apaf- 1 leads to activation of the protease which then cleaves and activates caspase-3. Caspase 9 promotes DNA damage-induced apoptosis in a ABL1/c-Abl-dependent manner, and proteolytically cleaves poly(ADP- ribose) polymerase (PARP). Caspase 9 is expressed in variety of human tissues. An isoform of rat Caspase-9 has been identified in which the C terminus of full-length Caspase-9 is replaced with an alternative peptide sequence. Mutations in Caspase 9 affect brain development. In mice, insufficient Caspase 9 have resulted in abnormal cerebrum development and neuron development. In humans, dysfunctional Caspase 9 expression vary from tissue to tissue. Low levels of Caspase 9 may play a role in cancer development and neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease (AD).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Gene aliases : APAF-3, APAF3, ICE-LAP6, MCH6, PPP1R56

          Gene ID : (Human) 842

          Gene symbol : CASP9

          Protein Aliases : apoptotic protease activating factor 3, apoptotic protease MCH-6, cas9, CASP 9, Caspase9, Caspase-9 precursor, CASPASE-9c, CTD, OTTHUMP00000002324, RNCASP9, RP11-265F14.3, CASP9, caspase 9, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase 9b, caspase-9 variant, ICE-like apoptotic protease 6, protein phosphatase 1, regulatory subunit 56, unnamed protein product

          UniProt ID (Human) P55211

          Recommended Products

          IL-6 Human Matched Antibody Pair

          Because you are interested in IL-6 Human ELISA Kit.

          SIZE

          10 x 96 tests

          PRICE

          USD 400.00

          Cat # CHC1263

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ immunoassay doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7bf6cff7cf-d8hkz:80/100.66.77.44:80.
          git-commit: cd21911f92a61daaa7859949453b3286702c44a2
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.7.0-2026.11.47-1.0