Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • ELISA Kits ›
          • IGF2 ELISA Kits

          Invitrogen

          Human IGF2 ELISA Kit

          View all (3) IGF2 ELISA Kits

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          Human IGF2 ELISA Kit (EH555RB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Human IGF2 ELISA Kit (EH555RB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Human IGF2 ELISA Kit

          Sandwich ELISA Kit {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Human IGF2 ELISA Kit (EH555RB)
          videoThumbnail
          ►

          Product Specifications

          Analytical sensitivity

          4.1 ng/mL

          Assay range

          4.1-1,000 ng/mL

          Sample type/volume

          Supernatant
          100 µL
          Plasma
          100 µL
          Serum
          100 µL

          Hands-on time

          1 hr 20 min

          Time-to-result

          4 hr 45 min

          Homogenous (no wash)

          No

          Interassay CV

          12%

          Intraassay CV

          10%

          Instrument

          Absorbance Microplate Reader

          Product size

          96 Tests

          Contents

          Pre-coated microwell plate
          Standard
          Biotinylated Detection Antibody
          Streptavidin-HRP
          Sample Diluent
          Wash Buffer Concentrate
          Assay Buffer concentrate
          Stop Solution
          Substrate Solution
          Adhesive Plate Covers

          Shipping conditions

          Wet ice

          Storage

          -20°C

          Protein name

          IGF2

          Species (tested)

          Human

          Detector antibody conjugate

          Biotin

          Label or dye

          HRP

          About This Kit

          Human IGF2 ELISA Kit is an enzyme-linked immunosorbent assay for quantitative detection of human IGF-2 in serum, plasma, and cell culture supernatants.

          Target information

          The IGFs are mitogenic, polypeptide growth factors that stimulate the proliferation and survival of various cell types, including muscle, bone, and cartilage tissue in vitro. IGFs are predominantly produced by the liver, although a variety of tissues produce the IGFs at distinctive times. The IGFs belong to the Insulin gene family, which also contains insulin and relaxin. The IGFs are similar to insulin by structure and function, but have a much higher growth-promoting activity than insulin. IGF-II expression is influenced by placenta lactogen, while IGF-I expression is regulated by growth hormone. Both IGF-I and IGF-II signal through the tyrosine kinase type I receptor (IGF-IR), but IGF-II can also signal through the IGF-II/Mannose-6-phosphate receptor. Mature IGFs are generated by proteolytic processing of inactive precursor proteins, which contain N-terminal and C-terminal propeptide regions.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Gene aliases : C11orf43, GRDF, IGF-II, PP9974, SRS3

          Gene ID : (Human) 3481

          Gene symbol : IGF2

          Protein Aliases : FLJ22066, FLJ44734, H-IGF-2, IGF, Insulin like growth factor, GIG44, insulin-like growth factor 2 (somatomedin A), insulin-like growth factor II precursor, insulin-like growth factor type 2, insulin-like growth factor-II, preproinsulin-like growth factor II, domains A-E, preptin, somatomedin A, T3M-11-derived growth factor, unnamed protein product

          UniProt ID (Human) P01344

          Recommended Products

          IL-6 Human Matched Antibody Pair

          Because you are interested in IL-6 Human ELISA Kit.

          SIZE

          10 x 96 tests

          PRICE

          USD 400.00

          Cat # CHC1263

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ immunoassay doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b6cf8ccb7-tnmgm:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 76b2fce788d0185f5e22c122d85c407206860d42
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.60.0-2026-offline-prod