Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • ELISA Kits ›
          • IL-22 ELISA Kits

          Invitrogen

          Human IL-22 ELISA Kit

          9 References
          View all (9) IL-22 ELISA Kits

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          Human IL-22 ELISA Kit
          Group 53 Created with Sketch.
          Human IL-22 ELISA Kit
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Human IL-22 ELISA Kit

          Representative standard curve for Human IL-22 ELISA {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Human IL-22 ELISA Kit
          Human IL-22 ELISA Kit (BMS2047)
          videoThumbnail
          ►

          Product Specifications

          Analytical sensitivity

          5.0 pg/mL

          Assay range

          31.3-2,000 pg/mL

          Sample type/volume

          Plasma
          50 µL
          Serum
          50 µL
          Supernatant
          50 µL

          Hands-on time

          1 hr 20 min

          Time-to-result

          4 hr 10 min

          Homogenous (no wash)

          No

          Interassay CV

          4.5%

          Intraassay CV

          6.7%

          Instrument

          Absorbance Microplate Reader

          Product size

          96 Tests

          Contents

          Pre-coated 96 well plate
          Standard
          Sample Diluent
          Assay Buffer concentrate
          Biotinylated Detection Antibody
          SAV-HRP
          Wash Buffer
          Chromogen
          Stop Solution
          Adhesive Plate Covers

          Shipping conditions

          Wet ice

          Storage

          2-8°C

          Protein name

          IL-22

          Species (tested)

          Human

          Detector antibody conjugate

          Biotin

          Label or dye

          HRP

          About This Kit

          The Human Interleukin-22 (Hu IL-22) ELISA quantitates Hu IL-22 in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-22.

          Principle of the method

          The Human IL-22 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen.

          Rigorous validation

          Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

          Target information

          IL-22 also known as IL-10-related T-cell derived inducible factor, is an alpha helical cytokine and is considered a member of the IFN-IL-10 family, which includes IL-19, IL-20, IL-24, IL-26, IL-28, IL-29, and the type I and II interferons. IL-22 is produced mainly by activated T cells and NK cells. In humans, the IL-22 gene is located on the q arm of chromosome 12, and is structurally related to IL10. IL-22 acts by engaging the heterodimeric receptor complex consisting of primary receptor IL-22R1 and accessory receptor IL-10R2. IL-22R1 also binds IL-20 and IL-24; IL-10R2 also binds IL-10, IL-27, IL-28, and IL-29. Binding of IL-22 to its receptor complex induces signal transduction, particularly via the JAK-STAT pathway. In addition to the membrane-bound IL-22R1/IL-10R2 complex, a soluble single-chain IL-22 receptor termed IL-22BP has been found to antagonize IL-22 binding and signaling. IL-22 appears not to directly influence immune cells, and major targets of the cytokine appear to be nonimmune cells, such as cells of the skin, digestive and respiratory system, as well as hepatocytes, and keratinocytes. IL-22 has been described as an effector cytokine of the Th17 lineage. Along with IL-17A and IL-17F, IL-22 regulates genes associated with innate immunity of the skin. IL-17A, IL-17F and IL-22 are all co-expressed by Th17 cells, however, they are differentially regulated. The effects of IL-22 include induction of acute phase reactants and antimicrobial proteins, as well as increasing the mobility of keratinocytes. IL-22 is highly expressed during chronic inflammation, and found to activate intracellular kinases and transcription factors. IL-22 is critical for host defense against infections of extracellular pathogens, and promotes wound-healing responses. IL-22 is upregulated in activated T cells. IL-22 has been reported to mediate IL-23-induced acanthosis and dermal inflammation through activation of STAT3.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Gene aliases : IL-21, IL-22, IL-D110, IL-TIF, ILTIF, TIFa, TIFIL-23, zcyto18

          Gene ID : (Human) 50616

          Gene symbol : IL22

          Protein Aliases : cytokine, cytokine Zcyto18, IL-10-related T-cell-derived inducible factor, IL-22, Cytokine Zcyto18, IL-10-related T-cell-derived-inducible factor, IL-TIF, il 22, ILN, Interleukin, Interleukin22

          UniProt ID (Human) Q9GZX6

          Recommended Products

          IL-6 Human Matched Antibody Pair

          Because you are interested in IL-6 Human ELISA Kit.

          SIZE

          10 x 96 tests

          PRICE

          USD 400.00

          Cat # CHC1263

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ immunoassay doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7bf6cff7cf-x9r6b:80/100.66.78.146:80.
          git-commit: cd21911f92a61daaa7859949453b3286702c44a2
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.7.0-2026.11.47-1.0