Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • ELISA Kits ›
          • TGF beta-1 ELISA Kits

          Invitrogen

          Human TGF beta-1 (LAP) ELISA Kit

          3 References
          View all (6) TGF beta-1 ELISA Kits

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          Human TGF beta-1 (LAP) ELISA Kit
          Group 53 Created with Sketch.
          Human TGF beta-1 (LAP) ELISA Kit
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Human TGF beta-1 (LAP) ELISA Kit

          Representative standard curve for Human LAP ELISA {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Human TGF beta-1 (LAP) ELISA Kit
          Human TGF beta-1 (LAP) ELISA Kit (BMS2065TEN)
          videoThumbnail
          ►

          Product Specifications

          Analytical sensitivity

          0.098 ng/mL

          Assay range

          0.16-10 ng/mL

          Sample type/volume

          Plasma
          10 µL
          Serum
          10 µL
          Supernatant
          10 µL

          Hands-on time

          1 hr 20 min

          Time-to-result

          3 hr 30 min

          Homogenous (no wash)

          No

          Interassay CV

          6%

          Intraassay CV

          7.6%

          Instrument

          Absorbance Microplate Reader

          Product size

          10 x 96 Tests

          Contents

          Pre-coated 96 well plate
          Standard
          Sample Diluent
          Assay Buffer concentrate
          Biotinylated Detection Antibody
          SAV-HRP
          Wash Buffer
          Chromogen
          Stop Solution
          Controls
          Adhesive Plate Covers

          Shipping conditions

          Wet ice

          Storage

          2-8°C

          Protein name

          TGF beta-1

          Species (tested)

          Human

          Detector antibody conjugate

          Biotin

          Label or dye

          HRP

          About This Kit

          The Human Transforming Growth Factor Beta 1/Latency Associated Peptide (Hu TGFβ1/LAP) ELISA quantitates Hu TGFβ1/LAP in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TGFβ1/LAP.

          Principle of the method

          The Human TGFβ1/LAP solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen.

          Rigorous validation

          Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

          Target information

          TGF beta-1 (TGFB1, Transforming Growth Factor Beta 1) is a polypeptide member of the transforming growth factor beta superfamily of cytokines, found almost ubiquitously in tissues. Transforming growth factor (TGF)-b is stored in the extracellular matrix as a latent complex with its pro-domain. Activation of TGF beta-1 requires the binding of aV integrin to an RGD sequence in the prodomain and exertion of force on this domain, which is held in the extracellular matrix by latent TGF-b binding proteins. Latent forms are complexes of TGF beta-1, an amino-terminal portion of the TGF-beta precursor, designated TGF-LAP (TGF-latency associated peptide), and a specific binding protein, known as LTBP. TGF beta-1 helps regulates proliferation, differentiation, adhesion, migration in many cell types. Many cells have TGF beta receptors, and the protein positively and negatively regulates many other growth factors. TGF beta-1 is cleaved into a latency-associated peptide and a mature TGF beta-1 peptide, and is found in either a latent form composed of a TGFB1 homodimer, a LAP homodimer, and a latent TGFB1-binding protein, or in an active form composed of a TGF beta-1 homodimer. The mature peptide may also form heterodimers with other TGF beta family members. The gene for TGF beta-1 is frequently upregulated in tumor cells, and mutations in this gene result in Camurati-Engelmann disease and cystic fibrosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Gene aliases : CAEND1, CED, DPD1, IBDIMDE, LAP, TGF-beta1, TGFB, TGFbeta

          Gene ID : (Human) 7040

          Gene symbol : TGFB1

          Protein Aliases : latency-associated peptide, prepro-transforming growth factor beta-1, TGF-beta-1, LAP, TGF b, Transforming growth factor, transforming growth factor b1, transforming growth factor beta, transforming growth factor β1, TGF β, TGF β 1, TGF β1, TGF-B1, TGF-beta 1 protein, TGFβ1, TGF b 1, TGF beta, tgf beta 1, tgf beta1, TGF beta-1, TGF beta-1 protein, transforming growth factor beta1, unnamed protein product

          UniProt ID (Human) P01137

          Recommended Products

          IL-6 Human Matched Antibody Pair

          Because you are interested in IL-6 Human ELISA Kit.

          SIZE

          10 x 96 tests

          PRICE

          USD 400.00

          Cat # CHC1263

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ immunoassay doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-wx6nt:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0