Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • ELISA Kits ›
          • IFN alpha ELISA Kits
          NF-L: Now Available for ProQuantum for Advancing Neurodisease Research!

          Invitrogen

          Human IFN alpha ProQuantum Immunoassay Kit

          3 References
          View all (12) IFN alpha ELISA Kits

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Human IFN alpha ProQuantum Immunoassay Kit
          Group 53 Created with Sketch.
          Human IFN alpha ProQuantum Immunoassay Kit
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Human IFN alpha ProQuantum Immunoassay Kit

          How ProQuantum immunoasssays work
          (A) Antibody-antigen binding: Antibodies bind to two separate epitopes on the antigen (during a 1-hr incubation), which brings the two conjugated oligonucleotides into close proximity. (B) Ligation and amplification of signal (in a qPCR instrument): DNA ligase and a third splint oligonucleotide connector are added to ligate the two ends of the conjugated oligonucleotides, creating a 100-base DNA template. Once the ligase is inactivated at 95°C, the sample is amplified through 40 cycles of annea... View More
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Human IFN alpha ProQuantum Immunoassay Kit
          Human IFN alpha ProQuantum Immunoassay Kit
          Human IFN alpha ProQuantum Immunoassay Kit (A42897)
          videoThumbnail
          ►

          Product Specifications

          Analytical sensitivity

          <0.05 pg/mL

          Assay range

          0.064-5,000 pg/mL

          Sample type/volume

          Supernatant
          2-5 µL
          Serum
          2-5 µL
          Plasma
          2-5 µL

          Hands-on time

          30 min

          Time-to-result

          2 hr

          Homogenous (no wash)

          Yes

          Instrument

          qPCR Instruments

          Product size

          96 Tests

          Contents

          Assay Dilution Buffer
          Antibody-Conjugate A
          Antibody-Conjugate B
          Antibody-Conjugate Dilution Buffer
          Standard
          Master Mix
          Ligase

          Shipping conditions

          Dry ice

          Storage

          -20°C

          Protein name

          IFN alpha

          Species (tested)

          Human

          Assay kit format

          Proximity-based Immunoassay

          Label or dye

          FAM™

          About This Kit

          The ProQuantum Human IFN alpha Immunoassay Kit is designed to provide highly sensitive quantitative measurements of human IFN alpha in small sample volumes. Utilizing proximity-based amplification technology, the assay combines the analyte specificity of high-affinity antibody-antigen binding with the signal detection and amplification capabilities of real-time PCR to achieve a simple yet powerful next-generation protein quantitation platform. A user-friendly workflow combined with intuitive Cloud-based software for analytics enables sample-to-answer in just 2 hours.

          • High sensitivity-detect low levels of protein with greater sensitivity than traditional methods

          • Broad dynamic range-≥5 logarithmic units, minimizing sample dilutions to ensure they fall within the range

          • Small sample consumption-use 2-5 µL of sample (compared to 75 µL for triplicate wells with other methods)

          • Fast, easy workflow-2 hours from sample to answer, with no wash steps

          • No proprietary instrument to purchase-runs on any real-time PCR instrument

          ProQuantum immunoassays utilize a matched pair of target-specific antibodies, each conjugated to a DNA oligonucleotide. During antibody-analyte binding, the two DNA oligos are brought into close proximity, which allows for ligation of the two strands and subsequent creation of a template strand for amplification. This platform leverages the sensitivity and large dynamic range of Applied Biosystems TaqMan real-time PCR technology (Figure 1).

          The assay workflow is fast and easy-2 steps in 2 hours. There are a total of 7 components in each kit (Figure 2). First, mix the antibody-conjugates, dilute the sample, and create the standard curve in a working plate. Then, using a multi-channel pipette, add the antibody-conjugates and sample (or standard) into the wells of a PCR plate and incubate for 1 hour. Combine the master mix and ligase and add to the wells of the PCR plate, then run the plate on any qPCR instrument. After the run is complete, import the results file into the ProQuantum cloud-based software at https://apps.thermofisher.com/apps/proquantum. Using this software, the data can be analyzed easily to obtain protein concentration values. The software allows you to set up standard curves, design plate layouts, set up customized assay instructions, and obtain robust statistical group-wise comparisons.

          Target information

          IFN alpha (Interferon alpha) is a Type I interferon belonging to a family of structurally related, species-specific proteins exclusive to vertebrates. The interaction of IFN-alpha with its receptor component result in the activation of a number of signaling pathways which are mainly involved in innate immune response against viral infection. In humans, the gene for IFN alpha is located on on chromosome 9. The type I interferons consist of 14 different alpha isoforms (subtypes with slightly different specificities), and single beta, omega, epsilon and kappa isoforms. Homologous molecules are found in many species, including rats and mice (and most mammals), and have been identified in birds, reptiles and fish species. IFN alpha is produced primarily by plasmacytoid dendritic cells, is a potent component of the anti-viral innate immune response and modulates adaptive immunity. Diseases associated with the dysfunction of IFN alpha include Hepatitis C and Hepatitis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Gene aliases : IFL, IFN, IFN-ALPHA, IFN-alphaA, IFN-alphaD, IFNA, IFNA1, IFNA13, IFNA2, IFNA2A, IFNA2B, IFNA2C, IFNA@, INFA2

          Gene ID : (Human) 3439, (Human) 3440

          Gene symbol : IFNA1, IFNA2

          Protein Aliases : alpha-2a interferon, ifa, IFN alpha 1/13, IFN alpha 1b, Interferon alpha1 (IFNA1), Interferon alpha-1/13 (IFN-alpha-1/13), Interferon alpha-D (IFN alphaD), MGC138207, MGC138505, MGC138507, IFN α, IFNAalphaIFN-alpha-1/13, IFNalpha, IFNα, Interferon alpha 13 (IFNA13), Interferon alpha leukocyte (IFL), IFN-alpha 1b, IFN-alpha-1/13, IFN-alpha-2, interferon alpha 1b, interferon alpha 2a, interferon alpha 2b, interferon alpha A, Interferon alpha-1/13, Interferon alpha-2, Interferon alpha-A, Interferon alpha-D, interferon, alpha 1, alpha 2, interferon-alpha1, LeIF A, LeIF D

          UniProt ID (Human) P01562, (Human) P01563

          Recommended Products

          IL-6 Human Matched Antibody Pair

          Because you are interested in IL-6 Human ELISA Kit.

          SIZE

          10 x 96 tests

          PRICE

          USD 400.00

          Cat # CHC1263

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ immunoassay doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-xq6xf:80/100.66.76.183:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0