Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • ELISA Kits ›
          • IFN gamma ELISA Kits
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          Mouse IFN gamma ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®

          8 References
          View all (37) IFN gamma ELISA Kits

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          Mouse IFN gamma ELISA Development Kit (ABTS)
          Group 53 Created with Sketch.
          Mouse IFN gamma ELISA Development Kit (ABTS)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Mouse IFN gamma ELISA Development Kit (ABTS)

          IFN gamma Mouse ABTS ELISA Standard Curve (Product # 900-M98). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Mouse IFN gamma ELISA Development Kit (ABTS)
          Mouse IFN gamma ELISA Development Kit (ABTS) (900-M98)
          videoThumbnail
          ►

          Product Specifications

          Analytical sensitivity

          Lot-specific

          Assay range

          Lot-specific

          Hands-on time

          1 hr 45 min

          Time-to-result

          24 hr 30 min

          Homogenous (no wash)

          No

          Instrument

          Absorbance Microplate Reader

          Product size

          2 x 96 Tests

          Contents

          This Murine IFN-gamma ELISA Kit includes: Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, and HRP-Conjugate.

          Shipping conditions

          Ambient

          Storage

          Refer to product documentation for component specific storage temperature.

          Protein name

          IFN gamma

          Target site-specificity

          Protein family

          Growth Factors & Receptors

          Assay kit format

          ELISA Development Kit

          Detector antibody conjugate

          Biotin

          Label or dye

          HRP

          About This Kit

          Murine IFN-gamma ELISA development kit contains the key components required for the quantitative measurement of natural and/or recombinant murine IFN-gamma in a sandwich ELISA format. Using the ELISA protocol, the recommended microplates, reagents and solutions, the components supplied in this kit are sufficient to assay murine IFN-gamma in approximately 200 ELISA plate wells.

          This PeproTech ABTS ELISA Development Kit contains the key components required for the quantitative measurement of natural and/or recombinant proteins in a sandwich ELISA format. This ABTS ELISA Development Kit contains enough material to assay the target cytokine in at least 200 ELISA plate wells. The ABTS ELISA Buffer Kit (Product # 900-K00), sold separately, is recommended to be used in conjunction with this ABTS ELISA Development Kit for optimal performance. This buffer kit contains all the necessary components to assay ten 96-well ELISA plates (included) and contains detailed handling instructions.

          Target information

          IFN gamma (Interferon gamma, Type II interferon) is a macrophage activation factor, and immune interferon that is produced primarily by T-lymphocytes and natural killer cells in response to antigens, mitogens, Staphylococcus enterotoxin B, phytohemaglutanin and other cytokines. IFN gamma is a dimeric protein consisting of two 146 amino acid subunits. IFN gamma is a glycoprotein that exists, functionally, as a homodimer of approximately 45 kDa. On SDS-PAGE, IFN gamma appears as a combination of 25, 20 and minor 15.5 kDa bands as a result of differential glycosylation. The biological activity of the IFN gamma homodimer is highly species specific. Human IFN gamma does not show cross-reactivity with mouse. IFN gamma function includes the following: antiviral activity, tumor antiproliferative activity, induction of class I and II MHC, macrophage activation, and enhanced immunoglobulin secretion by B lymphocytes. IFN gamma is involved in cytokine regulation and also acts synergistically with other cytokines. Activation of IFN gamma takes place through binding of IFN gamma receptor I and II, and activating the JAK-STAT pathway. IFN gamma does not show any homology with IFN alpha or IFN beta but human IFN gamma shows about 40% sequence homology with mouse IFN gamma. IFN gamma is upregulated by IL2, FGF basic, EGF and downregulated by vitamin D3 or DMN. IFN gamma gene mutations are associated with aplastic anemia.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Recommended Products

          IL-6 Human Matched Antibody Pair

          Because you are interested in IL-6 Human ELISA Kit.

          SIZE

          10 x 96 tests

          PRICE

          USD 400.00

          Cat # CHC1263

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ immunoassay doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline