Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • ELISA Kits ›
          • IL-12 p70 ELISA Kits
          This product was previously sold as SKU 900-T97

          Invitrogen

          Mouse IL-12 p70 ELISA Development Kit (TMB), PeproTech®

          1 Reference
          View all (13) IL-12 p70 ELISA Kits

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          Mouse IL-12 p70 ELISA Development Kit (TMB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Mouse IL-12 p70 ELISA Development Kit (TMB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Mouse IL-12 p70 ELISA Development Kit (TMB)

          Mouse IL-12 p70 TMB ELISA standard curve (Product # 900-T97K). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Mouse IL-12 p70 ELISA Development Kit (TMB)
          Mouse IL-12 p70 ELISA Development Kit (TMB) (900-T97K)
          videoThumbnail
          ►

          Product Specifications

          Analytical sensitivity

          Lot-specific

          Assay range

          Lot-specific

          Hands-on time

          1 hr 45 min

          Time-to-result

          24 hr 30 min

          Homogenous (no wash)

          No

          Instrument

          Absorbance Microplate Reader

          Product size

          10 x 96 Tests

          Contents

          This Mouse IL-12 p70 ELISA Kit includes Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, and HRP-conjugate. The HRP-conjugate is packaged separately.

          Storage

          Refer to product documentation for component specific storage temperature.

          Protein name

          IL-12 p70

          Protein family

          Growth Factors & Receptors

          Species (tested)

          Mouse

          Detector antibody conjugate

          Biotin

          Label or dye

          HRP

          About This Kit

          900-T97K consists of: 900-T97 (capture antibody, detection antibody, and protein standard), and HRP-17UL (streptavidin HRP-conjugate).

          Mouse IL-12 p70 TMB ELISA Development Kit contains the key components required for the quantitative measurement of natural and/or recombinantmouse IL-12 p70 in a sandwich ELISA format. Mouse IL-12 p70 TMB ELISA Development Kit contains enough material to assay the target cytokine in at least 1,000 ELISA plate wells.

          The TMB ELISA Buffer Kit (Product # 900-T00), sold separately, is recommended to be used in conjunction with this TMB ELISA Development Kit for optimal performance. This buffer kit contains all the necessary components to assay ten 96-well ELISA plates (included) and contains detailed handling instructions.

          Target information

          IL-12 p70, also known as interleukin-12, is a cytokine that plays a critical role in the immune system's response to infections and cancer. It is produced by immune cells, including dendritic cells, macrophages, and B cells, in response to certain pathogens and tumor cells. IL-12 p70 stimulates the production of interferon-gamma and other cytokines, which promote the activation and proliferation of T cells and natural killer cells. IL-12 p70 has been studied as a potential therapeutic target for various diseases and conditions, including infectious diseases, autoimmune disorders, and cancer. It has been shown to enhance immune responses against certain infections and tumors, and to modulate inflammatory responses in autoimmune diseases.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Gene aliases : Il-12a, Il-12b, IL-12p35, Il-12p40, Il12p40, Ll12a, p35, p40

          Gene ID : (Mouse) 16159, (Mouse) 16160

          Gene symbol : Il12a, Il12b

          Protein Aliases : 20C2, il 12, IL 12p70, IL-12 p75, IL12A/B, IL12AB, ILN, Interleukin, Interleukin-12 p70, MGC151228, MGC151232, CLMF p35, CLMF p40, cytotoxic lymphocyte maturation factor 35 kDa subunit, cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit, IL-12 p35 subunit, IL-12 p40 subunit, IL-12 subunit p35, IL-12 subunit p40, IL-23 subunit p40, interleukin 12a p35 subunit, interleukin-12 p35 subunit, interleukin-12 p40 subunit, unnamed protein product

          UniProt ID (Mouse) P43431, (Mouse) P43432

          Recommended Products

          IL-6 Human Matched Antibody Pair

          Because you are interested in IL-6 Human ELISA Kit.

          SIZE

          10 x 96 tests

          PRICE

          USD 400.00

          Cat # CHC1263

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ immunoassay doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0