Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • ELISA Kits ›
          • Chemerin ELISA Kits

          Invitrogen

          Mouse RARRES2/TIG2 Rapid ELISA Kit

          View all (3) Chemerin ELISA Kits

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          Mouse RARRES2/TIG2 Rapid ELISA Kit (EELR118)
          Group 53 Created with Sketch.
          Mouse RARRES2/TIG2 Rapid ELISA Kit (EELR118)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Mouse RARRES2/TIG2 Rapid ELISA Kit

          Rapid ELISA Kit {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Mouse RARRES2/TIG2 Rapid ELISA Kit (EELR118)

          Product Specifications

          Analytical sensitivity

          28.13 pg/mL

          Assay range

          46.88-3000 pg/mL

          Sample type/volume

          Serum
          50 µL
          Plasma
          50 µL

          Hands-on time

          15 min

          Time-to-result

          1 hr 30 min

          Homogenous (no wash)

          No

          Interassay CV

          <10%

          Intraassay CV

          <10%

          Instrument

          Absorbance Microplate Reader

          Product size

          96 Tests

          Contents

          Pre-coated 96 well plate, Standard, HRP Conjugate, Standard & Sample Diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer

          Shipping conditions

          Wet ice

          Storage

          Refer to product documentation for component specific storage temperature.

          Protein name

          Chemerin

          Species (tested)

          Mouse

          Detector antibody conjugate

          HRP

          Label or dye

          Unconjugated

          About This Kit

          The Mouse CHEM (Chemerin) ELISA quantitates CHEM in serum and plasma.

          Principle of the method
          The Mouse Chemerin (CHEM) solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the concentration of Chemerin (CHEM) in biological samples. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody.

          The sandwich complex is formed by the addition of a second (HRP-linked) detection antibody specific to Chemerin (CHEM). Excess reagents are washed from the plate.

          A substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce a measurable signal. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution. The intensity of the signal, measured spectrophotometrically at 450 ± 2 nm, is directly proportional to the concentration of Chemerin (CHEM) present in the original specimen.

          Rigorous validation:
          Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Target information

          Retinoids act through ligand-dependent transcription factors, retinoid X receptor (RXRs) and retinoic acid receptors (RARs). Tazarotene-induced gene (TIG) proteins, also designated retinoic acid receptor responder proteins or RAR-responsive proteins, can be membrane bound or secreted. TIGs act as tumor suppressor genes in human cancers and are highly expressed in skin, hair follicles and endothelial cells as well as in pancreas, spleen and intestine. TIGs are activated by tazarotene and have been implicated as growth regulators that mediate the growth suppressive effects of retinoids. TIG2 is a secreted protein that is mainly expressed in epidermis, hair follicles and endothelial cells. TIG2 is inhibited in psoriatic lesions and is activated by tazarotene in skin rafts and in epidermis of psoriatic lesions.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Gene aliases : 0610007L05Rik

          Gene ID : (Mouse) 71660

          Gene symbol : Rarres2

          Protein Aliases : chemerin, TIG-2, TIG2HP10433, unnamed protein product

          UniProt ID (Mouse) Q9DD06

          Recommended Products

          IL-6 Human Matched Antibody Pair

          Because you are interested in IL-6 Human ELISA Kit.

          SIZE

          10 x 96 tests

          PRICE

          USD 400.00

          Cat # CHC1263

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ immunoassay doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7bf6cff7cf-xbl4w:80/100.66.75.228:80.
          git-commit: cd21911f92a61daaa7859949453b3286702c44a2
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.7.0-2026.11.47-1.0