Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Nouveaux produits
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • ELISA Kits ›
          • TECK ELISA Kits

          Invitrogen

          Mouse TECK (CCL25) ELISA Kit

          View all (2) TECK ELISA Kits

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          Mouse TECK (CCL25) ELISA Kit
          Group 53 Created with Sketch.
          Mouse TECK (CCL25) ELISA Kit
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Mouse TECK (CCL25) ELISA Kit

          ELISA Standard curve of TECK (CCL25) using Mouse TECK (CCL25) ELISA Kit (Product # EMCCL25). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Mouse TECK (CCL25) ELISA Kit
          Mouse TECK (CCL25) ELISA Kit (EMCCL25)
          videoThumbnail
          ►

          Product Specifications

          Analytical sensitivity

          15 pg/mL

          Assay range

          15-2,000 pg/mL

          Sample type/volume

          Plasma
          50 µL
          Serum
          50 µL
          Supernatant
          100 µL

          Hands-on time

          1 hr 20 min

          Time-to-result

          4 hr 45 min

          Homogenous (no wash)

          No

          Interassay CV

          <12%

          Intraassay CV

          <10%

          Instrument

          Absorbance Microplate Reader

          Product size

          96 Tests

          Contents

          Pre-coated 96 well plate
          Standard
          Assay Diluent concentrate
          Biotinylated Detection Antibody
          SAV-HRP
          Wash Buffer
          Chromogen
          Stop Solution
          Adhesive Plate Covers

          Shipping conditions

          Wet ice

          Storage

          Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C

          Protein name

          TECK

          Protein family

          Chemokines & Receptors

          Species (tested)

          Mouse

          Detector antibody conjugate

          Biotin

          Label or dye

          HRP

          About This Kit

          The Mouse TECK (CCL25) ELISA quantitates Ms TECK in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms TECK.

          Principle of the method

          The Mouse TECK solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen.

          Rigorous validation

          Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

          Target information

          Chemokines are likely to play an important role in regulating the trafficking of developing T cells within the thymus. Chemokine C-C thymus expressed chemokine (TECK), also designated chemokine ligand 25 (CCL25), small induc-ible cytokine A25, chemokine b-15 or CK b-15, is expressed predominantly in thymic dendritic cells, thymic epithelial cells and in the small intestine. TECK, a CCR9 ligand, has suppressive activity against immature subsets of myeloid progenitors which have been stimulated to proliferate by multiple growth factors. TECK delivers signals through CCR9, which is important for the nav-igation of developing thymocytes. Bone marrow pre-pro-B cells and cells capable of generating pro-B colonies in the presence of interleukin-7 and Flt-3 ligand migrate to TECK, a response lost in later stages of B cell development.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Gene aliases : A130072A22Rik, CKb15, Scya25, TECK

          Gene ID : (Mouse) 20300

          Gene symbol : Ccl25

          Protein Aliases : CCL25, chemokine (C-C motif) ligand 25, Chemokine TECK, Small-inducible cytokine A25, Thymus-expressed chemokine, SCYA25TECKvar, TECKMGC150327, small inducible chemokine 25, small inducible cytokine A25, thymus-expressed chemokine, unnamed protein product

          UniProt ID (Mouse) O35903

          Recommended Products

          IL-6 Human Matched Antibody Pair

          Because you are interested in IL-6 Human ELISA Kit.

          SIZE

          10 x 96 tests

          PRICE

          USD 400.00

          Cat # CHC1263

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ immunoassay doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Avis de confidentialité
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-vkppw:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0