Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • ELISA Kits ›
          • CD266 ELISA Kits

          Invitrogen

          Mouse TWEAK R (CD266/TNFRSF12A) ELISA Kit

          View all (2) CD266 ELISA Kits

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          Mouse TWEAK R (CD266/TNFRSF12A) ELISA Kit
          Group 53 Created with Sketch.
          Mouse TWEAK R (CD266/TNFRSF12A) ELISA Kit
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Mouse TWEAK R (CD266/TNFRSF12A) ELISA Kit

          ELISA Standard curve of TWEAK R (CD266/TNFRSF12A) using Mouse TWEAK R (CD266/TNFRSF12A) ELISA Kit (Product # EMTNFRSF12A). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Mouse TWEAK R (CD266/TNFRSF12A) ELISA Kit
          Mouse TWEAK R (CD266/TNFRSF12A) ELISA Kit (EMTNFRSF12AX5)
          videoThumbnail
          ►

          Product Specifications

          Analytical sensitivity

          95 pg/mL

          Assay range

          95-25,000 pg/mL

          Sample type/volume

          Plasma
          33 µL
          Serum
          33 µL
          Supernatant
          100 µL

          Hands-on time

          1 hr 20 min

          Time-to-result

          4 hr 45 min

          Homogenous (no wash)

          No

          Interassay CV

          <12%

          Intraassay CV

          <10%

          Instrument

          Absorbance Microplate Reader

          Product size

          5 x 96 Tests

          Contents

          Pre-coated 96 well plate
          Standard
          Assay Diluent concentrate
          Biotinylated Detection Antibody
          SAV-HRP
          Wash Buffer
          Chromogen
          Stop Solution
          Adhesive Plate Covers

          Storage

          Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C

          Protein name

          CD266

          Protein family

          Chemokines & Receptors

          Species (tested)

          Mouse

          Assay kit format

          Sandwich ELISA Kit

          Detector antibody conjugate

          Biotin

          Label or dye

          HRP

          About This Kit

          The Mouse TWEAK R (CD266/TNFRSF12A) ELISA quantitates Ms TWEAK R in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms TWEAK R.

          Principle of the method

          The Mouse TWEAK R solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen.

          Rigorous validation

          Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

          Target information

          TWEAK is a member of the TNF family and was first described as a weak inducer of apoptosis in demonstrate that this relatively small molecule is a fully transformed cell lines. Recently, a receptor for TWEAK was isolated by expression cloning from a HUVEC cell cDNA library. TweakR is a small protein belonging to TNF receptor super family. TweakR is capable of intiating a proliferative signal by binding to TRAF1, 2, and 3. TweakR mRNA is upregulated during tissue regeneration in the aorta and liver. It may also play a role in vascular cell migration and angiogenesis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Gene aliases : AI255180, C87282, Fgfrp2, Fn14, HPIP, Tnfrsf12a, TWEAK-R, TweakR

          Gene ID : (Mouse) 27279

          Gene symbol : Tnfrsf12a

          Protein Aliases : CD266, FGF-inducible 14, fibroblast growth factor regulated protein 2, Fibroblast growth factor-inducible immediate-early response protein 14, Fibroblast growth factor-regulated protein 2, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 12A, Tweak-receptor, TweakR, type I transmembrane protein Fn14

          UniProt ID (Mouse) Q9CR75

          Recommended Products

          IL-6 Human Matched Antibody Pair

          Because you are interested in IL-6 Human ELISA Kit.

          SIZE

          10 x 96 tests

          PRICE

          USD 400.00

          Cat # CHC1263

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ immunoassay doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline