Características del analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman 
Antes del desarrollo de la tecnología analítica de procesos (PAT), los sistemas de monitorización de procesos carecían de mediciones en tiempo real y se basaban en el muestreo y la alimentación manuales, lo que aumentaba el riesgo de contaminación y fallos en los lotes. El analizador Thermo Scientific MarqMetrix All-In-One Process Raman con la óptica de muestreo Thermo Scientific MarqMetrix BallProbe y el software Thermo Scientific Lykos PAT permite a los usuarios realizar mediciones en línea y en tiempo real de los parámetros críticos del proceso (CPP) y los atributos críticos de calidad (CQA) para una fabricación sin interrupciones.  
Ahorre tiempo y costes con:
  • Una solución portátil y lista para su uso
  • Monitorización en línea: no es necesaria la preparación de las muestras
  • Sondas BallProbe fácilmente intercambiables: mida compuestos en cualquier forma 
  • Tiempo de inactividad cero: no es necesaria la recalibración para mantener la estabilidad y la precisión
  • Software de control y monitorización remota
Portátil y fácil de usar.
El analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman ha sido diseñado para su uso inmediato y permite realizar mediciones Raman de alta precisión en menos de 15 minutos en el punto necesario. Tan sencillo como abrir, extraer del envase, hacer tres conexiones, pulsar el botón y comenzar. La calibración de fábrica garantiza un control preciso y continuo sobre la marcha. El analizador se puede integrar fácilmente en su proceso actual de monitorización y elimina la necesidad de una experiencia técnica costosa.
Monitorización en tiempo real y en línea
El analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman proporciona una monitorización de procesos en línea y en tiempo real, lo que elimina la necesidad de preparar muestras en mercados en los que el tiempo de obtención de resultados es fundamental. Gracias a mediciones simples, fiables y precisas, el analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman proporciona a los fabricantes información más detallada sobre los procesos, lo que les permite optimizar los procesos sin tiempo de inactividad.  
Sondas BallProbe fácilmente intercambiables
La solución MarqMetrix All-In-One Process Raman cuenta con la óptica de muestreo BallProbe y un cabezal de fibra que se adapta a cualquier necesidad gracias a una amplia gama de sondas BallProbe fácilmente intercambiables. Cambiar la sonda BallProbe es fácil: simplemente desenrosque la fijación, retire la sonda, coloque la otra y apriétela de nuevo. Nuestro ajuste cónico permite un indexado fácil y no requiere alineación ni es necesario recalibrar el sistema. La gama de sondas estándar de fibra BallProbe del analizador permite la medición de compuestos en cualquier forma, por ejemplo, sólidos, líquidos, gases, pulpas, pastas o geles. Puede medir por contacto o inmersión con sondas de rendimiento BallProbe de media pulgada o estándar.  
Cero tiempo de inactividad con calibración de fábrica
El analizador MarqMetrix All-In-One Process Raman ha demostrado ser estable y preciso en el intervalo de ±0,1 cm-1  (±1,5 %), 5 veces mejor que la precisión de referencia ASTM comunicada y sin recalibración. Su excelente estabilidad permite el funcionamiento de forma continua sin tiempo de inactividad con un analizador Raman de procesos calibrado. Céntrese en la calidad y la eficiencia del proceso, no en el mantenimiento del hardware. 
Software de control y monitorización remota
El software Lykos PAT, un software de control y monitorización remoto, se ha diseñado para simplificar las complejidades de la quimiometría y proporcionar un flujo de trabajo intuitivo con el fin de agilizar los procesos. Junto con el software Lykos PAT - Compliance, los usuarios pueden obtener datos de proceso como nunca antes y cumplir con las buenas prácticas de fabricación actuales, así como con el título 21 CFR parte 11 de la FDA. 