Search
견고한 소형 Gemini 분석기는 정예 부대 및 공공 안전 부대의 까다로운 요구 사항을 충족하여 작업자가 신속하고 안전하며 정확하게 임무를 수행할 수 있도록 지원합니다. Gemini 분석기는 푸리에 변환 적외선(FTIR)과 Raman 분광법을 하나의 장치로 통합하는 세계 유일한 휴대용 기기입니다. 이 두 분광법은 서로 보완적인 기술이며 사용자가 현장에서 미지의 물질을 식별할 수 있는 능력을 향상시킵니다.
그래픽 인터페이스는 최소한의 교육만으로 능숙하게 사용할 수 있습니다. 작업자는 보호 장갑을 착용한 상태에서도 촉각 키패드 또는 저항성 터치 스크린을 사용하여 기능을 쉽게 탐색할 수 있습니다. 극한의 기후부터 거친 취급 환경에 이르기까지, Gemini는 낙하, 충격, 진동, 온도, 침수 등 내구성에 대한 최신 군사 표준 인증을 받았습니다.
Gemini 분석기는 다음과 같은 상을 수상하였습니다.
Raman 및 FTIR은 매우 특이적이고 신뢰할 수 있는 식별 방법이며, 각 방법은 강점과 한계가 있습니다. 이 두 가지를 하나의 분석기에 통합함으로써 작업자는 각 기술의 장점을 활용하면서 더 광범위한 화학물질을 식별할 수 있습니다. 신규 사용자의 경우 Scan Assist 기능이 일련의 간단한 질문을 통해 기술 선택을 안내합니다. 기술 전반에 걸친 일관된 인터페이스와 워크플로우를 통해 숙련된 작업자가 쉽게 샘플링을 진행할 수 있습니다.
LowDose ID 기능이 있는 Gemini 분석기는 향상된 하드웨어 및 소프트웨어를 활용하고 SERS(Surface Enhanced Raman Spectroscopy)를 결합하여 주요 마약에 대한 저농도 분석 및 결과를 제공할 수 있습니다.
Raman | FTIR | SERS |
|
|
|
LowDoseID 기능이 있는 Gemini 분석기는 SERS H-Kit 및 스크리너 알고리즘 개선 사항을 추가하여 불법 약물 탐지 기능이 향상되었습니다. 이러한 새로운 기기 기능은 혼합물 및 알약에 포함된 마약의 저농도 검출을 지원합니다.
LowDoseID 기능이 있는 Gemini 분석기는 두 가지 스캔 형식을 제공합니다. ID 모드는 화학물질 식별이 필요한 고급 사용자에게 이상적입니다. 스크리너(Screener) 모드는 저농도 마약 탐지에 초점을 맞춘 더 간단한 인터페이스를 제공합니다.
Raman 스캔 지연, 조절 가능한 레이저 출력 및 기타 내장된 안전 기능 외에도 Gemini는 전동 앤빌(anvil)을 통해 작동하는 업계 최초의 FTIR 스캔 지연을 도입했습니다.
Alluviam LLC의 HazMasterG3는 휴대용 화학물질 식별 기기에 통합된 첨단 판단 지원 도구입니다. 이 시스템은 분석기의 결과를 해석하고 화학물질 은닉처, 방사능 수치 또는 미확인 무기와 관련된 잠재적 위험에 대한 상황을 인식하는 데 도움이 되는 핵심적인 화학적 통찰력을 제공합니다.
직관적인 소프트웨어로 조사자가 더 의미 있는 대응을 하도록 지원하여 실제 현장에서 문제에 대한 답을 찾는 데 도움이 됩니다. 상호적인 시스템은 단순히 구성요소 물질 및 전구체를 식별하는 것이 아니라 화학적 구성 요소가 무엇을 만드는데 사용될 수 있는지, 얼마나 만들 수 있는지, 누락된 구성 요소는 무엇인지, 누락된 요소를 합성하는 데 무엇을 사용할 수 있는지 결정하는 데 도움을 줍니다.
이 도구는 승인된 대테러 기술에 대한 미국 국토안보부 인증을 받은 유일한 CBRNE/HME/IED 지원 소프트웨어입니다.