Search
Störfälle, in denen Strahlung, Chemikalien oder Narkotika freigesetzt werden, betreffen die Gesellschaft als Ganzes und können mit verheerenden Gefahren einhergehen. Durch unsere große Auswahl an Identifikations‑ und Nachweisgeräten können Leben gerettet und Katastrophen verhindert werden – in jeder Mission, für jedes Szenario. Mit Thermo Scientific Geräten sind Rettungskräfte und Ersthelfer sicherer unterwegs, und auch unsere Welt wird dadurch sicherer.
Von der routinemäßigen Sicherheitskontrolle und Überwachung bis hin zu Notfallsituationen – integrierte Analysegeräte helfen Sicherheitspersonal dabei, gefährliche Materialien, Narkotika und chemische Stoffe und Waffen zu erkennen und zu entschärfen, um die Öffentlichkeit und sich selbst zu schützen.
Strahlungsmessgeräte verwenden eine Technologie, die Atome in positive Ionen und Elektronen trennt, die dann von Elektroden angezogen werden. Dies erzeugt einen Stromfluss und ein elektrisches Signal. Aus diesen elektrischen Signalen kann die Strahlungsmenge bestimmt werden. Bei realen Einsätzen vor Ort gibt es jedoch natürlich vorkommende Strahlung von Erde und Atmosphäre, die lokal variierende Werte aufweist. Diese kann den gezielten Nachweis von Strahlung erschweren, da die Ergebnisse verzerrt werden können.
NBR (Natural Background Rejection) ist eine Technologie, mit der variierende natürliche Hintergrundwerte bei der Strahlungsmessung eliminiert werden. Mit dieser proprietären und patentierten Technologie kann schnell zwischen natürlicher und künstlicher Strahlung unterschieden werden. Werte verzeichneter natürlicher Hintergrundstrahlung werden entfernt und Sie erhalten ein genaueres Ergebnis zu den Werten künstlicher Strahlung. Bediener, die Geräte ohne NBR verwenden, stellen ihre Alarmschwellen häufig höher ein, um Fehlalarme zu vermeiden oder Alarme aufgrund ihrer Häufigkeit zu ignorieren, wodurch möglicherweise verborgene oder abgeschirmte Quellen übersehen werden. Mit einem Gerät, das NBR nutzt, können Sie Ihre Alarmschwelle extrem niedrig halten, ohne sich um Fehlalarme aus nicht bedrohlichen Quellen sorgen zu müssen. Wenn der Alarm ausgelöst wird, wissen Sie, dass es an der Zeit ist, Maßnahmen zu ergreifen.
Dosimetriegeräte messen und überwachen die im Körper absorbierte Strahlendosis, die durch die Exposition gegenüber ionisierender Strahlung entsteht. Bei manchen Tätigkeiten werden Arbeiter regelmäßig begrenzten Strahlungsmengen ausgesetzt, und die Arbeiter müssen ein Dosimeter tragen, um die kumulative Strahlenexposition zu überwachen und im Vergleich zu einem vorgeschriebenen jährlichen Grenzwert für die Strahlendosis zu verfolgen. Sicherheitspersonal, insbesondere Personen, die mit der Erkennung von Bedrohungen beauftragt sind, können durch die Überwachung jeder Exposition mithilfe von Dosimetrietechnologie geschützt werden. Ebenso können Arbeitsumgebungen, in denen eine Strahlenexposition auftreten könnte, über einen großen Bereich mit Umweltdosimetriesystemen überwacht werden.