Analyse du verre et de la céramique
Des matériaux durables et résistants aux agressions atmosphériques et thermiques
La céramique et le verre sont des matériaux inorganiques et non métalliques. Ils créent un défi analytique unique en raison de leurs diverses structures matérielles : structure cristalline ordonnée ou structure non cristalline (vitreuse) plus aléatoire.
La silice fondue à composant unique (SiO2) est la forme de verre la plus simple ; mais elle est coûteuse et difficile à traiter. De ce fait, la plupart des verres sont faits avec l’un des principaux composants du SiO2, combiné avec des composants sodiques (pour le flux) et calciques (comme stabilisateurs), ainsi que d’autres oxydes qui allouent des propriétés spécifiques au verre (couleur ou dureté, par exemple).
En manipulant ces composants, les chercheurs en sciences des matériaux créent du verre plus robuste, hautement résistant aux conditions atmosphériques et contrôlant plus efficacement les transferts thermiques par rayonnement, et sont capables de développer des applications supplémentaires. XPS, XRF et XRD sont des techniques très pertinentes dans ce domaine d’étude.
Découvrez comment nous recommandons l’analyse de la céramique et du verre dans divers scénarios avec ces ressources et des informations sur les produits.
Contactez-nous
Produits courants pour l’analyse du verre et de la céramique
Aucune entrée correspondant à vos critères n’a été trouvée
Technique Type de ressource Titre de la ressource
XRF Note d’application Analyse XRF de petites zones d’inclusion dans le verre [EN]
XRF Note d’application Analyse des échantillons standards de verre plat par XRF [EN]
WDXRF Note d’application Analyse d’oxydes dans le verre par XRF [EN]
XPS Note d’application Caractérisation des revêtements du verre à faible émissivité par XPS [EN]
Extrusion, Rhéologie Note d’application Test des caractéristiques de flux de la fibre de verre renforcée de TPU [EN]
Rhéologie Note d’application Caractérisation des revêtements en poudre en oscillation [EN]
XRF Note d’application Analyse du verre TFT [EN]
Microanalyse Séminaire en ligne Pathfinder Pinnacle pour l’analyse de céramiques [EN]
Microanalyse Séminaire en ligne Analyse de matériaux céramiques avec le logiciel Pathfinder Alphine [EN]
Compoundage et extrusion, Rhéologie Séminaire en ligne Applications de moulage par injection de métal/de poudre (MIM/PIM) : mélangeur de laboratoire, compounder, rhéologie [EN]
EDXRF Note d’application Analyse du verre avec ARL QUANT’X [EN]