Microscopio de adquisición de imágenes Raman DXR™3xi
Microscopio de adquisición de imágenes Raman DXR™3xi
Microscopio de adquisición de imágenes Raman DXR™3xi
Microscopio de adquisición de imágenes Raman DXR™3xi
Microscopio de adquisición de imágenes Raman DXR™3xi
Microscopio de adquisición de imágenes Raman DXR™3xi
Microscopio de adquisición de imágenes Raman DXR™3xi
Microscopio de adquisición de imágenes Raman DXR™3xi
Microscopio de adquisición de imágenes Raman DXR™3xi
Microscopio de adquisición de imágenes Raman DXR™3xi
Thermo Scientific™

Microscopio de adquisición de imágenes Raman DXR™3xi

Explore con rapidez toda el área de la muestra y encuentre exactamente aquello que busca mediante el uso de nuestro método inteligente para la adquisición de imágenes químicas y obtención de datos.
Have Questions?
Número de catálogoModelo
IQLAADGABFFAHCMBDIMicroscopio de adquisición de imágenes Raman DXR3xi
Número de catálogo IQLAADGABFFAHCMBDI
Precio (USD)
-
Modelo:
Microscopio de adquisición de imágenes Raman DXR3xi

El microscopio de adquisición de imágenes Raman Thermo Scientific™ DXR™3xi revela la adquisición de imágenes aptas para investigación más rápido que nunca. El usuario puede obtener información visual al instante gracias a las funciones mejoradas de software y a una mayor resolución espacial. La combinación de las funciones avanzadas de adquisición de imágenes con una preparación mínima de las muestras y un software intuitivo ofrece a los usuarios la potencia de Raman a la velocidad que los investigadores necesitan.

El microscopio de adquisición de imágenes Raman DXR3xi proporciona:

  • Funcionamiento sencillo para usuarios con cualquier nivel de experiencia
  • Visualización de datos más rápida con un software de adquisición de imágenes mejorado
    • Análisis de partículas avanzado para identificar y examinar de forma rápida contaminantes pequeños en la muestra
    • La adquisición de imágenes confocales en 3D proporciona imágenes 3D de investigación no destructivas y no invasivas para compuestos químicos y moleculares
    • Flujo de trabajo intuitivo para aplicaciones exigentes para maximizar el procesamiento de muestras
    • Calibración automática para una máxima eficacia
  • Mediciones precisas con:
    • Alineación automática y calibración: no se necesitan herramientas
    • Compensación automática de fondo
  • Configuración adaptable por cualquier usuario en cuestión de segundos: cambie láseres prealineados, filtros y redes sin herramientas
  • Análisis de datos rápidos e interpretaciones espectrales con el potente software Thermo Scientific™ OMNIC™xi
  • Sofisticado enfoque automático y análisis morfológico para seguir su ubicación a lo largo de las superficies irregulares
  • Una función para comparar químicamente y contrastar varias características para identificar y clasificar las características de interés

Microscopio certificado independientemente como Clase 1 en cuanto a seguridad de láser

  • El accesorio de fibra óptica y otros accesorios opcionales son dispositivos láser de Clase IIIb cuya utilización precisa precauciones de seguridad y gafas de protección láser
  • Para evitar la exposición de los ojos durante la visualización se bloquea la trayectoria de visualización del láser

Ideal para:

  • Nanotecnología
  • Sector de microplásticos
  • Sector químico/de polímeros
  • Industria electrónica
  • Ciencia de materiales
  • Investigación académica
  • Industria farmacéutica
  • Geología
Especificaciones
Requisitos eléctricosDe 100 a 240 VCA, de 47 a 63 Hz
Registros y firmas electrónicosCFR 21 apartado 11
Para utilizar con (aplicación)Nanotecnología, ciencia de los materiales, investigación académica, farmacéutica, geología, microplásticos, polímeros/químicos y electrónica
Energía láserControl de potencia de láser fino: eléctrico e indicado en muestras en incrementos de 0,1 mW
ModeloMicroscopio de adquisición de imágenes Raman DXR3xi
Intervalo de temperatura de funcionamientoDe 16 a 27 °C
ResoluciónEspacial: 0,5 µm; profundidad confocal: 2 µm
Detalles de softwareAnálisis de datos e interpretación espectral con el potente software Thermo Scientific™ OMNIC™xi
Intervalo de longitud de onda455 nm, 532 nm de brillo alto, 532 nm de potencia alta, 633 nm de brillo alto, 633 nm de potencia alta, 780 nm
TipoAdquisición de imágenes químicas ultrarrápida y de gran utilidad que acelera la investigación a lo l
Unit SizeEach