Search
もっとも複雑なスフェロイド、オルガノイド、および組織モデルの研究向けの当社の2D/3D Amira可視化ソフトウェアオプションを確認したり、HCA Onstage Incubatorの環境制御機能を見たり、Orbitor RS2プレートハンドラーや、自動ハイスループットスクリーニング用のCytomat自動インキュベーターの概要情報を得たり、また、プラットフォーム専用の試薬選択ガイドへのリンクを見つけることができます。
3D神経科学における形態学的評価や、がん細胞および免疫細胞のがん免疫共局在性評価などの高度な画像処理および解析には、Thermo Scientific Amira Softwareのオプションがもっとも困難なサンプルに対する妥協なき3D解析性能を提供します。Amira Softwareは、CellInsight CX5、CX7 LED Pro、およびCX7 LZR Proプラットフォームから取得した3D画像セットを認識するようにカスタマイズされています。このように、CellInsightとAmira 3Dソフトウェアはもっとも複雑なスフェロイド、オルガノイド、および組織モデルの研究を可能にします。
当社の環境制御チャンバーを使用することで、生細胞イメージングや経時的カイネティック解析が可能になります。CellInsightプラットフォームは、Invitrogen HCS Onstageインキュベーションシステムと組み合わせると、高分解能でのタイムラプスカイネティックイメージングや3D取得に最適です。環境チャンバーは生理学的および非生理学的環境の両方を模倣し、窒素置換を介して温度、湿度、二酸化炭素、および酸素を制御するため、要件の厳しい3D細胞モデルの低酸素実験に最適です。これらの機能はHCS Studio Cell Analysis Softwareによって補完でき、T1/2や曲線下面積のカイネティック測定など、統計性能を向上させます。
項目 | 詳細 |
対応するベッセル | 光学的に透明なほとんどのマルチウェルプレート |
温度範囲 | 周囲温度~40℃ |
CO2範囲 | 0%~20% |
O2範囲 | 0%~周囲環境 |
湿度範囲 | 37~40℃で相対湿度(RH)>65% |
ガス入力 | 空気または事前混合の空気/CO2、CO2のみ、およびN2のみ(最大注入50 psi) |
サイズ | 37 x 16 x 20 cm |
重量 | 10 kg |
CellInsight HCS Platformに装備し、Orbitor RS2プレートハンドラーを使用して自動ハイスループットスクリーニングを実現できます。当社の自動化ソリューションにより、最大80枚のプレートまで処理能力を増大できます。HCS Studio SoftwareはOrbitor RS2マイクロプレートムーバーを直接操作できるため、サードパーティ製ソフトウェアは不要です。
Cytomat自動インキュベーターは、自動化とハイスループットのニーズに最適なソリューションです。CytomatインキュベーターはOrbitor RS2プレートハンドラーを補完し、CellInsight CX5、CX7 LED Pro、およびCX7 LZR Proの各機器で使用できます。
当社のハイコンテントスクリーニングプラットフォームとInvitrogen Molecular Probes蛍光試薬を組み合わせることで、最大限の結果を得られます。Invitrogen Molecular Probesの科学者は蛍光標識分野の先駆者として、CellInsightプラットフォームと関連させて新しい試薬を定期的に開発し、既存の試薬を改良しています。
当社のHCS試薬のポートフォリオは、ハイスループットのワークフローと自動イメージング用に設計されています。これらの試薬の例として、自動分画用のCellMaskおよびNuclearMask、細胞の健康状態評価用の堅牢な機能プローブ、Cell Paintingなどのマルチプレックスを容易にする幅広い蛍光色素があります。試薬は、自動処理用の柔軟なワークフローを備えた複数のイメージングプラットフォームで検証されます。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。