Search
Los sistemas QuantStudio de PCR en tiempo real Applied Biosystems pueden detectar cambios muy pequeños, de tan solo 1,5 veces, en la expresión génica, que pueden perderse en otros sistemas. El rango dinámico de hasta 10 logs. realiza un seguimiento de los cambios de expresión entre los diferentes tipos de muestras y condiciones.
Los sistemas QuantStudio incluyen el sistema OptiFlex, que mejora la precisión de los datos entre pocillos y entre instrumentos. Este sistema permite el multiplexing avanzado de múltiples genes a través de los canales de filtro de excitación y emisión desacoplados. Con el sistema OptiFlex, pueden realizarse en la misma secuencia ensayos basados tanto en TaqMan como en SYBR.
Los diferentes números de filtros de excitación y emisión, de tres en el sistema QuantStudio 1 a seis con hasta 21 combinaciones de filtros en el sistema QuantStudio 7 Pro, permiten la cuantificación de múltiples genes dentro del mismo experimento. Esto facilita la máxima flexibilidad para el diseño experimental. En la siguiente tabla se resume la compatibilidad de los colorantes con cada sistema.
| Canal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtro de excitación | 470 ± 15 nm | 520 ± 10 nm | 550 ± 10 nm | 580 ± 10 nm | 640 ± 10 nm | 662 ± 10 nm |
| Filtro de emisión | 520 ± 15 nm | 558 ± 12 nm | 586 ± 10 nm | 623 ± 14 nm | 682 ± 14 nm | 711 ± 12 nm |
| Ejemplos de colorantes | FAM, SYBR, SYTO 9, MeltDoctor, fluoresceína, colorante PTS | VIC, JOE, TET, HEX | TAMRA, NED, BODIPY TMR-X | ROX, Texas Red | LIZ, Cy5 | Cy5.5, Alexa Fluor |
| QuantStudio 1 | ||||||
| QuantStudio 3 | ||||||
| QuantStudio 6 Pro | ||||||
| QuantStudio 5, 7 Pro y 12K Flex |
Ahorre tiempo y reduzca los errores con las pantallas táctiles que permiten editar fácilmente las condiciones experimentales y ver el diseño de la placa. Las plantillas de protocolos preoptimizadas y las funciones de flujo de trabajo bloqueado mejoran la uniformidad del experimento. Una vez configurados los experimentos, los resultados se muestran durante la ejecución. La vista se puede manipular para ver un gráfico o un punto de datos en particular.
La mayoría de los sistemas QuantStudio contienen bloques VeriFlex de 96 pocillos con 3-6 zonas. Los bloques VeriFlex están diseñados para un control óptimo de la temperatura, reduciendo las pequeñas variaciones que pueden dar lugar a resultados inconsistentes. Además, cada zona se puede ejecutar a una temperatura diferente en una sola ejecución. Esto permite realizar múltiples experimentos en la misma ejecución, maximizando así la productividad.
Ahorre un valioso espacio en su laboratorio. Varios sistemas QuantStudio, incluyendo el 7 Pro, 6 Pro, 12 Flex y 7 Flex, cuentan con bloques intercambiables para satisfacer las cambiantes necesidades de su laboratorio. Las opciones incluyen la optimización a pequeña escala con 96 pocillos hasta los 12 000 puntos de datos (cuatro placas OpenArray con 3072 orificios pasantes) en sistemas seleccionados. Intercambiar los bloques es fácil y no requiere herramientas.
Genere fácilmente conjuntos de datos de alta calidad. Los módulos de diseño y análisis de qPCR Applied Biosystems son un conjunto de módulos que proporcionan un kit de herramientas en línea para el análisis de datos de qPCR. El software aprovecha Connect, nuestra plataforma basada en la nube, para proporcionar herramientas de análisis muy versátiles que son flexibles, rápidas, fáciles de usar y facilitan la comprensión funcional de qPCR y datos relacionados. Los módulos destacados incluyen:
Ofrece la posibilidad de crear, editar y analizar archivos de instrumentos de qPCR.
Incluye mejoras visuales y trazas integradas de gráficos de discriminación alélica para permitir el control de calidad exhaustivo de ensayos de SNP con el objetivo de reflejar con exactitud las señales auténticas frente al ruido de fondo.
Diseñado para análisis post-PCR para identificar variaciones en las secuencias de ácido nucleico. El método se basa en la detección de pequeñas diferencias en las curvas de fusión (disociación) de PCR.
Analiza e interpreta los datos de PCR en tiempo real o los datos posteriores a la lectura para determinar si una secuencia de destino específica está presente o no en una muestra. Proporciona un resultado de presencia/ausencia fácil de ver en una vista de cuadrícula de placa.
Ofrece una cuantificación fiable de cantidades desconocidas de genes y permite importar curvas estándar de otros experimentos, proporcionando flexibilidad de análisis
Puntúa los perfiles de expresión génica generados mediante el panel de cuadro de mando hPSC TaqMan comparando con un conjunto de referencia de líneas celulares madre pluripotentes bien caracterizado
Permite un análisis rápido y potente de la expresión génica con capacidades visuales mejoradas para la cuantificación relativa, incluyendo la correlación integrada y análisis de volcanes y grupos con la capacidad de profundizar en los gráficos de amplificación