48ab - Appl/Samples/Products/Resources/Contact
Troubleshooting semiconductor device failure is critical for improving manufacturing yield, reducing costs, and minimizing overall end-of-line test failures. However, isolating faults and defects (e.g. opens, metal shorts, and leakages) in the failure analysis workflow is becoming more challenging due to increasingly complex semiconductor designs.
Optical fault isolation (OFI) is a type of electrical failure analysis that makes use of a variety of optical techniques (photon-emission, static laser stimulation, etc.) to detect the causes of device failure.
This can include both static and dynamic OFI:
Formatvorlage für Produkttabellen-Spezifikationen
Static OFI techniquesDynamic OFI techniques
Optical beam Induced resistance change (OBIRCH)Laser voltage imaging (LVI)
Optical beam induced current (OBIC)Laser Voltage Probing (LVP)
Light induced voltage alteration (LIVA)Laser voltage tracing (LVT)
Thermally induced voltage alteration (TIVA)Laser-assisted device alteration (LADA)
Static photon emission (PEM)Soft defect localization (SDL)
 Dynamic photon emission (PEM)
Broadly, these techniques allow the user to analyze the performance of electrically active devices and locate critical defects that cause a device to fail.  Understanding these defects, and then eliminating them from the manufacturing process, is crucial if modern fabs are to operate at high yield and profitability.
Thermo Fisher Scientific offers a variety of optical fault isolation systems as part of the Meridian product line. This includes all of the above OFI techniques, encompassing systems for both photon emission and laser stimulation applications. The Meridian product line consists of cost-effective, high-sensitivity solutions for localizing electrical failures in semiconductor devices, and is especially powerful when combined with other analysis workflows and solutions from Thermo Fisher Scientific's portfolio. Click through to the appropriate product pages below for more information.
Semiconductor optical fault isolation workflow example
Resources
Applications
pathfinding_thumb_274x180_144dpi
Pathfinding und Entwicklung von Halbleitern
Fortschrittliche Elektronenmikroskopie, fokussierter Ionenstrahl und zugehörige Analyseverfahren zur Identifizierung umsetzbarer Lösungen und Designmethoden für die Herstellung von leistungsstarken Halbleiterbauelementen.
yield_ramp_metrology_2_thumb_274x180
Ausbeutesteigerung und Metrologie
Wir bieten fortschrittliche Analysemöglichkeiten für die Fehleranalyse, Metrologie und Prozesskontrolle, die die Produktivität erhöhen und die Ausbeute bei zahlreichen Halbleiteranwendungen und Halbleiterbauelementen verbessern.
Fehleranalyse von Halbleitern
Fehleranalyse von Halbleitern
Durch immer komplexere Strukturen von Halbleiterbauelementen können sich an mehr Stellen folgenschwere Mängel verbergen. Mit unseren Arbeitsabläufen der nächsten Generation können Sie auch kleinste Probleme in der Elektrik lokalisieren und charakterisieren, die sich auf die Ausbeute, Leistung und Zuverlässigkeit auswirken.
physical_characterization_thumb_274x180_144dpi
Physikalische und chemische Charakterisierung
Die kontinuierliche Nachfrage der Verbraucher treibt die Entwicklung kleinerer, schnellerer und kostengünstigerer elektronischer Geräte voran. Ihre Fertigung basiert auf hoch produktiven Geräten und Arbeitsabläufen, die eine breite Palette von Halbleiterbauelementen und Anzeigegeräten abbilden, analysieren und charakterisieren.
esd_thumb_274x180_144dpi
ESD-Halbleiterqualifizierung
Jeder Kontrollplan für elektrostatische Entladung (ESD) muss Geräte identifizieren können, die empfindlich auf elektrostatische Entladung reagieren. Wir bieten ein komplettes Angebot von Testsystemen für die Qualifizierung Ihrer Geräte.
Analyse von Leistungshalbleitern
Analyse von Leistungshalbleitern
Leistungshalbleiter stellen besondere Herausforderungen für die Lokalisierung von Fehlern dar, vor allem aufgrund der Architektur und des Aufbaus von Leistungshalbleitern. Unsere Geräte und Arbeitsabläufe für die Analyse von Leistungshalbleitern ermöglichen unter Betriebsbedingungen eine schnelle Bestimmung des Fehlerorts sowie eine präzise Hochdurchsatzanalyse zur Charakterisierung von Materialien, Schnittstellen und Bauelementstrukturen.
Samples
Charakterisierung von Halbleitermaterialien und Halbleiterbauelementen
Da Halbleiterbauelemente immer kleiner und komplexer werden, werden neue Designs und Strukturen benötigt. Arbeitsabläufe für hochproduktive 3D-Analysen können die Entwicklungszeit von Bauelementen verkürzen, die Ausbeute maximieren und sicherstellen, dass Bauelemente die zukünftigen Anforderungen der Branche erfüllen.
Weitere Informationen ›
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Products
Formatvorlage für das Original der Instrumentenkarten
Talos F200E TEM
  • Hochwertige (S)TEM-Bildgebung von Halbleitern und mikroelektronischen Geräten
  • Präzise, schnelle chemische Charakterisierung mit EDS
  • Speziell dafür vorgesehene Halbleiter-Anwendungen
Meridian S System
  • Fehlerdiagnose mit Active Probe Technology
  • Optionen für statische Laserstimulation (SLS/OBIRCH) und Photonenemission
  • Unterstützt sowohl die Mikro-Sondierung als auch die Stimulation von Sondenkarten
Meridian WS-DP System
  • Hochempfindliche, rauscharme Niederspannungs-Photonenemissionsdetektion mit Breitband-DBX- oder InGaAs-Kamerasystemen
  • Laser-Scanning-Mikroskop mit mehreren Wellenlängen für Scan Tests, Frequenzmapping, Transistor-Sondierung und Fehlerisolierung
Meridian 7 System
  • Dynamische optische Fehlerisolierung für 10-nm-Knoten und darunter
  • Hochaufgelöstes sichtbares und Infrarotlicht
  • Hochergiebige Probenvorbereitung bis zu 5 μm weithin verfügbar
Meridian IV System
  • Hochempfindliche DBX-Photonenemissionsdetektion mit erweiterter Wellenlänge
  • Standard-InGaAs-Photonenemissionsdetektion
  • Laser-Scanning-Mikroskop mit Optionen für mehrere Wellenlängen
Contact us