Search
当社は、人生を変えるような治療法の実現を支援する、エンドツーエンドの細胞治療・遺伝子治療ソリューションを提供しています。当社の使命は、次なるマイルストーンへの到達を支援することで、細胞治療や遺伝子治療の開発を成功に導くことです。創薬から臨床研究、そして商業生産にいたるワークフローを加速するため、高品質の材料、サービス、サポートをご提供します。
Paul Chaeさんは、リンパ腫が予定よりも速く進行したため、マサチューセッツ総合病院でCAR-T細胞治療を受けました。免疫療法とは患者自身の免疫システムを使用して治療を試みるものであり、そのような免疫療法の開発において、この治療法は重要な位置付けにあります。この革新的な治療法のおかげで、Paulさんはがんを克服しました。
再生医療クリエイティブ・エクスペリエンス・ラボ(T-CEL)は、再生・細胞医療、遺伝子治療に特化したサーモフィッシャーサイエンティフィックの最先端のトータルソリューションラボです。
T-CELでは、バイオ医薬品業界で急成長を遂げている再生医療分野における、当社の革新的な製品やソリューションを使用したデモ、見学を、承っております。お客さまの研究開発や製造プロセスのご検討にお役立てていただけます。
多目的に使用できるGibco CTS Rotea Counterflow Centrifugation Systemは、細胞治療製品の開発および製造設定において卓越した柔軟性を提供します。この汎用性の高いシステムは、実績のあるカウンターフロー遠心分離法により、CAR-T細胞治療や幹細胞治療、PBMC分離などの幅広い細胞処理アプリケーションに対応します。
CTS DynaCellect Magnetic Separation Systemは、細胞治療開発および製造のための、細胞分離、活性化、およびビーズ除去を行う閉鎖系自動細胞分離システムです。専用のシングルユースキットを用いてハイレベルの細胞純度、回収率、および生存率を実現します。手技に依存しないこの自動システムは磁気ビーズを用いて細胞を分離し、製造におけるヒューマンエラーを最小限に抑えながら、堅牢性と精度を向上させます。
業界初 - これは第三者機関認定のクリーンルーム対応CO2インキュベーターであり、ISOクラス5およびGMPグレードA/B環境での使用適性が認証されています。このシリーズは、排出粒子の低減や清浄性の向上を目指して設計されており、細胞治療・遺伝子治療のような要求の厳しいアプリケーションに対応するドキュメンテーションを提供します。
Gibco™ CTS™ 製品は、品質マネジメントシステム規格 ISO 13485 認証を取得した施設で製造され、製造方法や工程管理を 米国のcGMPに準拠しています。また、分析証明書や原産地証明書などのトレーサビリティを確保しており、再生医療等製品の研究開発から商業生産まで、安心してご使用いただけます。
Gibco™ Dynabeads™ 製造 Vilnius, Lithuania
Gibco™ 培地・試薬の製造 Grand Island, NY、Inchinnan, Scotland
当社は、細胞培養や分⼦⽣物学の研究を⽀える数多くの製品を提供し、その技術を基礎研究から⽣産レベルまで⼀貫してサポートできる体制を整えています。なかでも⾼品質な細胞培養製品を50年以上にわたって提供し続けているGibco™ 製品は、お客さまの再⽣医療研究の推進・効率化をサポートするために、PMDA(医薬品医療機器総合機構)が定める“⽣物由来原料基準(⽣原基)”を満たす製品について、「再⽣医療等製品材料適格性確認書」の取得を積極的に進めています。
2021年7⽉現在、下記製品が対応しており、今後もGibco™ CTS™ 製品について取得してまいります。
本ページに掲載されている製品の用途は変更される可能性があります。用途の詳細な説明については、製品ラベルをご確認ください。