Search
Thermo ScientificのExSolve Wafer TEM Prep (WTP) DualBeam (SEM-FIB)は試料作成において劇的なコスト削減とスピードの向上をもたらします。これにより半導体やデータストレージメーカーは、プロセスのパフォーマンスの確認やモニタリングに必要なデータに迅速かつ容易にアクセスすることができます。ExSolve DualBeamではサイトに固有なTEMラメラの作製が可能で、ファブ内で完全自動プロセスにより各ウェハーあたりに多くのサイトのサンプリングが行えます。これにより半導体メーカーは従来のアプローチよりもはるかに多量の情報を取得でき、同時に試料作製の資本コストを最大70%削減できます。
ExSolve WTP DualBeamシステムは、自動化されたハイスループットの試料作製を実現したシステムであり、最大直径300 mmのウエハにおいて加工したいサイトで厚さ20 nmのラメラを作成できます。これは包括的な高速ワークフローの一環として行われるもので、その中にはExSolveの他にThermo Scientific TEMLinkおよびThermo Scientific Metrios TEMも含まれます。ExSolve DualBeamではFOUPのでのウエハの取り扱いを前提としており、製造ラインやファブに導入するよう設計されています。
ExSolve WTP DualBeamのワークフローは、最先端のテクノロジーノード合わせて、自動化かつハイスループットのサンプリングを必要とするカスタマーのニーズに対応しています。これはより柔軟性で優れたオペレーターによる試料作製や、高分解能走査電子顕微鏡(SEM)でのイメージングや分析などの機能があるThermo Scientific Helios NanoLab DualBeam 1200ATの機能を補完するものです。
高性能半導体デバイス製造を可能にするソリューションや設計へ導く高度な電子顕微鏡、集束イオンビーム、および関連する分析手法。
当社は、幅広い半導体アプリケーションやデバイスの生産性向上と歩留り改善に寄与する、欠陥分析、計測、およびプロセス制御のための高度な分析機能を提供しています。
半導体デバイスは益々構造が複雑化しているため、欠陥の原因と成り得る箇所が増えています。私たちの次世代ワークフローは、歩留り、性能、信頼性に影響を与える僅かな電気的不良の特定と解析に役立ちます。
継続的な性能要求により、小型で高速、かつ安価な電子デバイス開発が促進されています。これらの製造には、多岐に渡る半導体およびディスプレイデバイスのイメージング、分析、解析を行う、生産性の高い装置とワークフローが重要な役割を果たします。
半導体デバイスの試料作製
Thermo Scientific DualBeamシステムを使用すると、半導体デバイスの原子スケール分析で使用するTEMサンプルを正確に作製できます。自動化および高度な機械学習テクノロジーにより、高品質試料を正しい位置で、試料あたりのコストを抑えて作製できます。
TEM測長
先進的で自動化されたTEM測長ルーチンは、マニュアル測長よりもはるかに高い精度を実現します。これにより、オペレーター依存がなく、サブオングストロームレベルの仕様で、統計的に相関がある大量のデータを生成することができます。