Search
Les structures complexes des agents thérapeutiques biopharmaceutiques nécessitent une sélectivité et une sensibilité accrues, ce qui entraîne une demande d’instruments et de logiciels puissants pour leur acquisition et analyse des données. Auparavant, cela nécessitait deux progiciels, un pour les activités de développement et un pour le contrôle qualité (CQ). Le système de données chromatographiques (CDS) Thermo Scientific Chromeleon 7.3.2 fonctionne facilement dans les deux zones et prend en charge les instruments de spectrométrie de masse (MS) dans un environnement d’entreprise conforme, offrant ainsi une transition fluide du développement vers le CQ au sein d’une seule plateforme logicielle.
Qu’en disent les utilisateurs ?
« Nous utilisons Chromeleon quotidiennement dans mes laboratoires. Les modèles de rapport Chromeleon nous permettent de conserver toutes les données brutes, la manipulation de données et l’enregistrement de lots dans un seul fichier. La soumission vers notre logiciel de cahier électronique de laboratoire est donc extrêmement facile. Toutes les informations relatives à l’expérience se trouvent au même endroit. »
- Responsable du laboratoire de recherche, Genentech
Le CDS Chromeleon offre un contrôle natif des instruments MS et MS/MS (provenant de GC, HPLC et IC) avec un support de flux de travail pour l’analyse ciblée et non ciblée, y compris les tests de commercialisation pour les protéines intactes et digérées, l’analyse des oligonucléotides et les bioanalyses pharmaceutiques par LC-MS/MS.
En savoir plus sur les fonctionnalités du CDS Chromeleon pour la spectrométrie de masse ›
Soyez plus serein avec moins de cycles d’analyses inexploitables et de résultats hors spécification grâce à :
Le CDS Chromeleon fait partie intégrante du flux de travail de Thermo Scientific MAM 2.0. Ce flux de travail puissant à haute résolution MS permet une caractérisation et une surveillance simples et conformes des peptides et permet de surveiller les attributs de qualité critiques à toutes les étapes du processus de développement de médicaments. Le flux de travail tire parti des capacités de conformité complètes : notamment acquisition de données, quantification des attributs qualité, nouvelle détection des pics et création de rapports personnalisables basés sur des tableurs.
Connaître vos molécules est essentiel et la précision est primordiale dans le cadre d’études DMPK. Le CDS Chromeleon offre une solution logicielle unique évolutive, d’une station de travail autonome locale à un système d’entreprise multisite, avec des fonctionnalités intégrées pour satisfaire les exigences de conformité plus simplement. Il offre un contrôle fiable et robuste des systèmes HPLC et MS grâce à la fonctionnalité MS/MS intégrée pour l’acquisition et le traitement des données. Une passerelle bidirectionnelle pour le Watson LIMS offre une prise en charge complète de bout en bout.
Du contrôle des instruments et l’acquisition des données, en passant par le traitement automatisé des données aux rapports personnalisables et examens d’intégrité des données rationalisées, le CDS Chromeleon facilite l’analyse LC-MS haute résolution conforme des oligonucléotides modifiés et non modifiés. La confirmation précise du poids moléculaire haut débit est rationalisée grâce à un traitement automatisé de déconvolution intact. Le CDS Chromeleon offre des examens électroniques simplifiés améliorés des données et un stockage organisé et sécurisé des données avec les avantages d’un système d’entreprise évolutif pour une collaboration globale.
Découvrez, à travers des cas concrets d’utilisation, la façon dont un CDS en réseau constitue le meilleur choix pour l’acquisition et le traitement des données lors des analyses quantitatives par LC-MS
Découvrez le flux de travail MAM d’entreprise qui connecte en toute conformité les activités de développement et de fabrication.
Gage de confiance. En tant que partenaire, nous fournissons tous les produits et solutions adaptés à vos défis de caractérisation et de contrôle.
* Champ obligatoire