Search
適切なサンプル調製ソリューションにより、時間と溶媒を節約して、繰り返しの作業を削減した上で、一貫性のある正確な結果を得ることができます。当社の幅広いサンプル調製消耗品から適切なソリューションを見つけることができます。当社の最新の革新技術として、迅速かつ高い再現性でタンパク質を消化することができる Thermo Scientific™ SMART Digest™ キットと、従来の装置と比べて優れた再現性と安定性を提供する次世代の SOLA™ 固相抽出フリットレス SPE シリーズがあります。
SMART Digest™ キットにより、再現性の高い安定した状態ですばやく簡単にタンパク質を消化することができます。このキットは、ハイスループットのワークフローの高感度な高速分析で使用します。
これらの事前調製済み分散型製品を使用することで、食品およびその他の複合マトリックス中の農薬を正確に測定することができます。
SPE プレートの広範な製品ラインアップは、再現性の高い卓越した抽出純度をもたらします。不純物を除去し、分析の品質、時間、コストを改善します。
SPE カートリッジの広範な製品ラインアップは、再現性の高い卓越した抽出純度をもたらします。不純物を除去し、分析の品質、時間、コストを改善します。
これらの高品質で堅牢なシリンジフィルターを使用することで、広範なサンプルの干渉物質や微粒子を取り除いて、一貫性と信頼性に優れた結果を得ることができます。
SLE 抽出では、生物学的サンプルからリン脂質を迅速かつ効果的に除去することができ、液体/液体抽出 (LLE) プロトコルに対して多数の利点があります。
96 ウェルタンパク質沈降プレートを使用して、迅速かつ効果的に生体化合物からタンパク質を除去できます。プレートでは、サンプル量 μL ~ mL 用のハイスループット精製が可能です。
小規模な生物学的サンプルをろ過およびクリーンアップするためのさまざまな化学特性のものを 96 ウェルプレートフォーマットで提供しています。
これらの 96 ウェルプレートを使用して、タンパク質、DNA、RNA、およびその他の生体分子を精製します。一連の精製物質からお選びいただけます。精製物質は、各ウェルの底に埋め込まれています。
これらの革新的なマイクロスケールチップを使用して、わずか 100nL の量で SPE の結果を迅速に得ることができます。一般的な化学特性のものが用意されています。
これらの SPE 製品と、サンプルマトリックス中の特定の検体を保持する適切な HPLC カラムとともに使用して、対象化合物をオンラインで迅速かつ効果的にクリーンアップおよび濃縮できます。
このディスペンサーは、揮発性溶媒、有害、腐食性、粘稠性化学物質を分注するのに使用し、正確かつ高精度でオペレータを選びません。
MEPS (Micro Extraction by Packed Sorbent) により、低容量サンプルで迅速にサンプル調製することができます。これらはハイスループットオンライン GC および LC アプリケーションで使用できます。
Dionex 高速溶媒抽出システムを使用してサンプルマトリックスを分散させ、水分を除去し、無機酸および塩基を中和するか、または抽出後の抽出物をクリーンアップできます。
これらの真空マニホールドは、カートリッジまたはプレートフォーマットの複数の SPE、SLE、またはタンパク質沈降サンプルを同時に処理します。
Thermo Scientific™ HyperSep™ 真空マニホールド用の高品質な部品とアクセサリを多数用意しています。
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.