Search
サンプルに含まれる元素総量を計測するだけでは、詳細まで完全に把握することはできません。医薬品、食品、環境などの分野では、異なる生理化学的特性を示す複数の分子形態(これを「種」といいます)として存在する可能性がある元素を測定します。それらの一部は毒性を持つ可能性があります。
サンプルの安全性や毒性を判断するには、サンプルに含まれる可能性がある元素の異なる種を同定し定量することが必要です。スペシエーション分析には、イオンクロマトグラフィー(IC)と誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)を組み合わせる手法が最適です。
元素総量は ICP-MS で分析可能ですが、微量元素のスペシエーション分析には Thermo Scientific IC-ICP-MS システムが最適です。スペシエーション分析計は、高分解能イオン交換カラムと簡単なオンライン接続を特長とする無金属 IC システムに加え、高感度の ICP-MS と統合ソフトウェアを備えています。
IC システムと ICP-MS システムを組み合わせて設定することにより、予算、スループット、パフォーマンス、検出などのアプリケーション要件を満たすことができます。
| スペシエーション対象元素 | Dionex Aquion IC システム | Dionex Integrion HPIC システム | Dionex ICS-6000 HPIC システム |
|---|---|---|---|
| ヒ素 | |||
| 臭素酸 | |||
| クロム | |||
| 水銀 | |||
| セレン |
| * 有機種 | ** 最適化を強化 |
IC システムと ICP-MS システムのどのような組み合わせが最適でしょうか?
オプションを決定される際には、当社にお問い合わせください。
| ヒ素 |
|
|---|---|
| 水銀 |
|
| クロム |
|
上記以外に、イオンクロマトグラフィー分離の利点を活用できる元素分析の例としては、セレンとランタニドが挙げられます。
元素スペシエーションは重要である理由、そのアプリケーション、ラボにとって最適な IC-ICP-MS 構成について説明します。
食品から医薬品に至るまで、さまざまなマトリクスに含まれる複数元素のスペシエーションを説明するアプリケーションノートです。サマリーを読めるほか、完全版のダウンロードもできます。