EVOS セルイメージングシステム
EVOS セルイメージングシリーズは、デザイン性が高く、デジタル倒立顕微鏡のワークステーション要素が一体化されたコンパクトなオールインワン顕微鏡です。お客様が迅速にデータを取得し、次へと進めることができるよう、お客様を第一に考えて開発されたラインナップになっています!最適な機種をお探し下さい。
EVOS イメージギャラリー    デモ依頼・資料請求    製品比較表    お客様インタビュー
EVOS FL Auto 2 Cell Imaging System
EVOSシリーズに最新モデルが登場。スキャンスピードとオートフォーカス機能の強化し、従来品と比較して圧倒的なスピードと高品質な画像解析を実現しました。生細胞イメージング、タイムラプス、画像タイリング、Z-スタック撮影をはじめとする高度な機能を備え、お客様のハイレベルなニーズに対応します。
詳細を見る
EVOSビデオクリップ
EVOS XL Core
セルイメージングシステム
EVOS FL
セルイメージングシステム
EVOS FL Auto
セルイメージングシステム
EVOS® XL Core セルイメージングシステム
EVOS® FL セルイメージングシステム
EVOS® FL Auto セルイメージングシステム
EVOS ラインアップ
FLUORESCENCE SYSTEMS
EVOS FLoid Cell Imaging Station
これまでにないほど、蛍光イメージングが簡便にできる!
EVOS FL Cell
Imaging
System
より柔軟性を持たせたシンプルな蛍光顕微鏡
EVOS FL Auto Cell Imaging System
まるでスマートフォンのように操作が可能な多機能自動化蛍光顕微鏡
TRANSMITTED LIGHT SYSTEMS
EVOS XL Core Cell Imaging System
使いやすさを極めた明視野デジタル顕微鏡
EVOS XL Cell
Imaging
System
高度な機能を備えた明視野デジタル顕微鏡
あなたに最適なセルイメージングシステムは?
EVOS の全機種を比較し、お好みの機種をお選びください。
EVOS セルイメージングシステム アクセサリー
EVOS Light
Cubes
EVOS FL、FL Autoシステムのみ対応
EVOS Objectives
FLoid 除くEVOS システムに対応
EVOS Vessel Holders
FLoid 除くEVOS システムに対応
全世界で EVOS セルイメージングシステムが選ばれている理由
EVOS セルイメージングシステムは、デザイン性が高く、デジタル倒立顕微鏡のワークステーション要素が一体化されたコンパクトなオールインワン顕微鏡です。スイッチ1 つで起動し、簡単操作ですぐにご利用いただける上、研究発表に耐える精巧な画像を容易かつ迅速に取得出来るので、最先端の研究から実習や教育向け、細胞培養室まで、あらゆる研究室でのセルイメージングに欠かせません。 またEVOS セルイメージングシステムは、細胞培養からタンパク質複合体解析、マルチチャネル蛍光イメージングまで、さまざまなルーチンアプリケーションや特殊アプリケーションにご利用いただけます。 EVOS 独自のLED ライトキューブテクノロジーにより、蛍光退色を最小限に抑制します。LED 照明は調光可能で、50,000 時間以上の長寿命の為コスト削減にもつながります。
研究発表向けの高画質
今日のように競争が激化している科学分野では、研究発表に耐える高画質のイメージングが可能かどうかが成功の鍵となっています。研究発表用のイメージを取得できるEVOS システムは、以下を始めとする最高級のイメージングコンポーネントで構成されています。
  • 高分解能でイメージをキャプチャする高品質のカメラと光学部品
  • 優れたS/N 比を実現するLED 照明
  • イメージをそのまま発表できる使いやすいイメージキャプチャおよび処理用ソフトウェア
EVOSシステムの引用文献リストはこちら