Search
EVOS M3000 Imaging Systemは、誰でも信頼性の高い、高品質な細胞画像や動画を取得できるようにすることで、あらゆる細胞培養ラボや研究ラボの主力機となるよう設計されています。 このシステムは、専門知識を必要とせず、細胞のコンフルエンシーをリアルタイムで自動的かつ正確に測定します。 このコンパクトで汎用性が高く使いやすいシステムは、2色蛍光、カラーイメージング、明視野、位相差に対応しており、マニュアル顕微鏡として最適です。
EVOS M3000 Imaging Systemは、すべてのEVOS顕微鏡に共通する機能に加え、次の特長を備えています。
細胞のコンフルエンシーを自動で測定するリアルタイム画像解析
ツールを内蔵
明視野、位相差、カラーイメージング、蛍光で画像を取得できます
すべてのEVOS対物レンズ(1.25×~60×)およびlight cubeに対応
タッチスクリーンディスプレイによるシンプルなユーザーインター
フェース
EVOSシリーズの中で最小の設置面積であり、クリーンベンチや安全
キャビネットの中に設置可能
ネットワーク対応装置により、シームレスなデータ転送、保存、共同作業が容易になり、生産性とデータ管理が向上します
EVOSリアルタイムコンフルエンシーツール(特許出願中)は、画像取得を必要とせず、通常1秒未満でコンフルエンシーを測定できるため、
ルーチンの細胞培養で生じやすいユーザーバイアスの排除に優れています。 この独自のバイオアプリケーションから得られる出力は、Cell Profilerなどの他のソフトウエアによるコンフルエンシー測定結果とよく相関し、すべてのEVOS M3000装置に標準搭載されています。
EVOS M3000 Imaging Systemで経時的にイメージングしたiPS細胞。 ヒト線維芽細胞由来iPS細胞を、ビトロネクチンでコートした6ウェルプレート上で、Gibco Essential 8 Flex Mediumを用いて3日間培養しました。 細胞は、EVOS M3000装置を使用し、自動生成されたコンフルエンシーマスクおよび測定のあり/なしで、位相差顕微鏡によりイメージングしました。
幹細胞培養画像でコンフルエンシーをどの程度正確に測定できるでしょうか?
ご自身のスキルを試し、最新のブログで、より一貫性が高く正確な細胞コンフルエン
シー測定のためのツールについてご確認ください。
EVOS Imaging Systemsで使用可能な対物レンズの詳細については、EVOS Cell Imaging System Accessoriesをご覧ください。
LEDベースのEVOS light cubeは、優れた照明均一性を提供し、S/N比を最大化し、ブリードスルーを最小限に抑えます。 EVOS light cubeは
ユーザーが交換でき、自動的に認識されるため、スペクトル全体およびEVOSイメージングシステム間でプラグアンドプレイで使用できます。 Light cubeは、単品でも便利な light cubeスターターキットとしてもお求めいただけます。
| キット構成品 | 対応色素* | 製品番号 |
|---|---|---|
内容: |
GFP:GFP、Alexa Fluor 488、CyQuant Direct Texas Red:mCherry、Texas Red、LIVE/DEAD Fixable Red、LysoTracker Red |
AMEP5015 |
内容: |
DAPI:DAPI、Hoechst、NucBlue Live GFP:GFP、Alexa Fluor 488、CyQuant Direct Texas Red:mCherry、Texas Red、LIVE/DEAD Fixable Red、LysoTracker Red |
AMEP5016 |
内容: |
DAPI:DAPI、Hoechst、NucBlue Live GFP:GFP、Alexa Fluor 488、CyQuant Direct |
AMEP5018 |
*これは、すべての色素を網羅しているわけではありません。
Fluorescence SpectraViewer toolは、EVOSまたはCountess Imaging Systemsの light cubeと色素の互換性を最適化するために設計されています。
EVOS M3000 Mechanical Stageは、EVOS M3000 Imaging Systemに付属するユニバーサル固定ステージに追加できるオプションです。 このメカニカルステージは、X-Y軸制御と、当社の幅広いベッセルホルダーに対応するフレームワークを備えています。 メカニカルステージを使用すると、操作中にベッセルホルダーや大型ベッセルをステージクリップで所定位置にしっかり固定できます。
FluoCells prepared slide #1(製品番号F36924)は、ミトコンドリアを標識するためMitoTracker Red CMXRos(製品番号M7512)で標識し、その後固定、透過処理し、F-アクチンを標識するためAlexa Fluor 488 phalloidin(製品番号A12379)で染色したウシ肺動脈内皮細胞(BPAE)を示しています。この2チャンネル画像は、EVOS M3000 Imaging Systemで、GFPおよびRFP EVOS light cube(製品番号AMEP4951およびAMEP4952)とOlympus 60X 1.42 NA油浸対物レンズ(製品番号AMEP4910)を使用して取得しました。
GFPを発現する固定済みtumoroidを、OncoPro Tumoroid Culture Medium Kit(製品番号A5701201)を用いて、Nunc Cell-Culture Treated Multidishes(製品番号140685)上で培養しました。2チャンネル画像は、位相差用のEVOS20×対物レンズ(製品番号AMEP4982)およびEVOS GFP light cube(製品番号AMEP4951)を使用して、EVOS M3000 Imaging Systemで取得しました。
EVOS M3000 Imaging Systemで透過光により取得した画像を記録する際に、最適な動画品質を実現できます。ここでは、位相差用EVOS 4×対物レンズ(製品番号AMEP4980)を使用して記録したiPS細胞を示しています。
項目 |
説明 |
|
|---|---|---|
| 光学系 | イメージングモード |
蛍光、明視野、カラー明視野、位相差 |
イメージング方法 |
単色、マルチカラー、動画取得 |
|
光学系 |
無限遠補正光学系; 同焦点距離45 mmのRMSネジ式対物レンズ |
|
| 照明 | 明視野、位相差、カラーイメージングアプリケーション用の強度調整可能な透過光LED;蛍光アプリケーション用のオプションの強度調整可能なLED light cube(各キューブ>50,000時間の寿命) |
|
コントラスト方式 |
落射蛍光および透過光(明視野および位相差) |
|
light cube搭載数 |
最大2個の蛍光LED light cube用2ポジションチャンバー |
|
light cube |
以下を含むInvitrogen EVOS蛍光LED light cubeから選択できます(これらに限定されません): • DAPI(357/447 nm) • GFP(482/524 nm) • RFP(542/593 nm) • Texas Red(585/628 nm) • Cy5(635/692 nm) 電動LED light cube交換メカニズム。 ご要望に応じてカスタムLED light cubeをご利用可能 |
|
対物レンズ搭載数 |
手動の4ポジションターレット(自動化なし) |
|
| 対物レンズ | 35種類を超える高品質な長作動距離(LWD)対物レンズおよびカバーガラス補正(CC)対物レンズから選択可能;倍率は1.25x~60x |
|
| コンデンサー | 76 mm長作動距離コンデンサ; クリアアパーチャと3つの位相リングを備えた4ポジションコンデンサーターレット |
|
フォーカス機構 |
手動およびタッチスクリーン操作によるフォーカス、サブミクロン(0.15 µm)分解能 |
|
| カメラ | 解像度3.45 µmピクセルの高感度カラーCMOSカメラ(解像度2,064 x 1,536ピクセル、3.2メガピクセル) | |
撮影画像 |
8ビットモノクロ:TIFF, PNG, JPG 8ビットカラー:TIFF, PNG, JPG 動画:MP4 |
|
| LCDディスプレイ | 10.1インチの高解像度LCDタッチスクリーンディスプレイ(解像度1,920 x 1,200ピクセル) |
|
| 機構 | ステージ制御 | 手動(オプションのメカニカルステージを追加可能) |
| ステージサイズ | 7.0 x 9.0インチ(17.9 x 22.9 cm) | |
| メカニカルステージ(オプション)の可動範囲 | 5.0 x 3.0インチ(12.7 x 7.6 cm);ウェルプレートおよびEVOSベッセルホルダーに最適 | |
| 容器 | 互換性 | 顕微鏡スライドおよびチャンバースライド 血球計 6、12、24、48、96、384ウェルマイクロプレート 35、50、60、100 mmペトリディッシュ T-25、T-75、およびT-175フラスコ |
ソフトウエアおよびPC |
統合されたオンボードオペレーティングソフトウエア | タッチスクリーン制御の内蔵グラフィカルユーザーインターフェース(eGUI) ライブ/取得済み画像上でのモーション検出と感度調整によるコンフルエンシー測定 ライブ/取得済み画像上でのコントラストストレッチ 単一画像取得および動画録画 |
画像の保存 |
内蔵ハードディスク、外付けUSBデバイス、ローカルネットワークドライブ、Thermo Fisher Connect、Microsoft OneDriveに画像を保存 | |
| コンピューター | 8 GB RAM搭載組み込みPC | |
| ストレージ | 120 GB SSD、USB 3.0メモリースティック、ネットワークドライブ、クラウドストレージに対応 |
|
| システム | 出力ポート |
USB 3.0×1、USB 2.0×2、DisplayPort×1 |
ネットワーク機能 |
付属のWi-Fiアダプターを使用したWindows/SMBネットワークへのワイヤレス接続;USB-Ethernetアダプター(別売)を使用した有線接続 |
|
クラウド接続 |
インターネット経由で画像やデータにリモートアクセスするため、Thermo Fisher Connect PlatformまたはMicrosoft OneDriveに接続 |
|
電源 |
ユニバーサル電源(12 V、5 A)および電源コード |
|
物理仕様 |
寸法 (長さ × 幅 × 高さ) | 19.3 x 11.7 x 12.8 in. (49.1 x 29.8 x 32.4 cm) |
| 重量 | 18.4 lb(8.3 kg) |