Search
Elija el modelo que sea, nuestra amplia gama de productos de refrigeración se ha diseñado con tecnología innovadora para que sean seguros, eficientes, fáciles de usar, respetuosos con el medio ambiente y eficientes energéticamente y para satisfacer las necesidades específicas de su laboratorio.
Elija un refrigerador de laboratorio que se adapte perfectamente a las necesidades de su laboratorio
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Laboratorio estándar
| Almacenamiento de vacunas y productos farmacéuticos
| Almacenamiento de sangre
| Cromatografía | Materiales inflamables
| Refrigerador y combinaciones con congeladores
|
Descripción | |||||
Fiabilidad y versatilidad para uso en laboratorios de investigación, clínicos e industriales. Rendimiento sólido para el almacenamiento rutinario de productos. | Refrigeración segura y de alto rendimiento para vacunas, productos farmacéuticos, de quimioterapia y otros productos de calidad clínica y médica.
| En cumplimiento con AABB, con características avanzadas de refrigeración, seguridad y para el usuario compatibles con el almacenamiento de sangre completa y de componentes sanguíneos.
| Sistemas de refrigeración de alto rendimiento con control preciso de temperatura y características que permiten el uso de muestras e instrumentos de cromatografía en la cámara. | Almacenamiento seguro de productos volátiles, compuestos y disolventes conforme a NFPA y OSHA cuando se requiere un entorno sin chispa. | Almacenamiento en frío resistente y versátil diseñado para la más amplia gama de entornos de laboratorio y almacenamiento de muestras.
|
Aplicaciones típicas | |||||
Medios de cultivo celular diarios, soluciones de tinción, reactivos, proteínas y membranas.
| Vacunas, compuestos farmacéuticos
| Sangre completa, componentes sanguíneos, plasma.
| Materiales de cromatografía, muestras, instrumentos y suministros | Sustancias volátiles, compuestos y disolventes que requieren un entorno sin chispa, compuestos inflamables o explosivos.
| Almacena una amplia variedad de muestras, suministros y materiales de laboratorio rutinarios.
|
Capacidad de almacenamiento | |||||
1,8 - 72 pies cúb. (155,7-2038 L)
| 5,5 - 51,1 pies cúb. (326-1447 L)
| 4,9 - 51,1 pies cúb. (133-1447 L)
| 23-72 pies cúb. (650-2038 L) | 5,5-50 pies cúb. (155,7-1415,8 L) | 5-18 pies cúb. 566,2 L
|
| Configuraciones de tamaño | |||||
Tipo bajo mostrador
Una puerta vertical
Doble puerta vertical
Triple puerta vertical | Tipo bajo mostrador
Una puerta vertical
Doble puerta vertical
Triple puerta vertical
| Una puerta vertical
Doble puerta vertical
Triple puerta vertical
| Tipo bajo mostrador
Una sola puerta vertical
Doble puerta vertical
| Tipo bajo mostrador Una puerta vertical
Doble puerta vertical
| Una puerta vertical
Doble puerta vertical
|