Search
Encuentre información valiosa sobre productos relacionados con las superficies de adhesión pasiva para biomacromoléculas, superficies de acoplamiento covalente para biomoléculas más pequeñas y superficies de captura por afinidad para biomoléculas marcadas. Nuestras soluciones de diagnóstico cuentan con más de 30 años de experiencia como líderes del mercado en tecnología de placas de inmunoensayo.
Nuestros módulos separables, módulos estándar y placas transparentes para inmunoensayos, disponibles con revestimientos PolySorp™, Medisorp™, MaxiSorp™ y MultiSorp™, le ayudarán en la selección de superficies pasivas para la inmovilización de biomoléculas concretas.
Disponibles con superficies de unión covalente y de afinidad, nuestras placas y módulos reducen la variabilidad en la orientación molecular y permiten disminuir la cantidad de reactivos utilizados en los experimentos.
Disponibles en formatos PolySorp™, MaxiSorp™ y Mini-Sorp™, nuestros tapones y tubos para inmunoensayos son perfectos para ensayos por inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA), radioinmunoensayos (RIA) de fase sólida, RIA de fase líquida o almacenamiento de muestras. Si trabaja en biotecnología, laboratorios farmacéuticos o en producción de vacunas y kits de diagnóstico, utilice la varilla Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno.
Con nuestras placas y módulos estándares o separables blancos o negros, disponibles con revestimientos PolySorp™, Medisorp™, MaxiSorp™ y MultiSorp™, podrá seleccionar las superficies pasivas para garantizar que sus ensayos de fluorescencia y luminiscencia sean fáciles de manejar.
Whatever the format chosen, there are a number of choices to be made about the best type of surface for the application. The choice will depend on the assay component to be immobilized. Our Solid Phase Guide is an introduction to solid phase techniques, including: