Search
제조에서 품질 관리를 담당하는 이들은 제품이 고객의 엄격한 규격을 지속적으로 충족하도록 하기 위해 노력합니다. 검사는 원료와 생산 단계에서 출시 전 완제품까지 다양한 단계에서 수행됩니다. 이러한 엄격한 검사를 통해 대량의 데이터를 생성하므로 생산 관리를 필요에 따라 조정하기 위해 관계자와 신속하게 공유해야 합니다. SampleManager LIMS 소프트웨어를 사용하면 원재료, 가공 재료, 완제품 간의 배치(batch) 관계를 관리할 수 있으며, ISO 17025 및 기타 산업 규정을 쉽게 준수할 수 있도록 구성할 수 있습니다. 다단계 사양은 여러 고객에 대해 허용 가능한 품질 수준을 개략적으로 설명하여 즉각적인 점검 및 신속한 제품 출시를 가능하게 합니다.
실험실 효율성을 개선하고, 처리 시간을 단축하고, ISO 17025와 같은 표준을 준수하도록 설계된 LIMS입니다. 표준 ASTM 방법은 분석자가 실험실 실행 시스템(LES)을 사용하여 단계적으로 절차를 수행하도록 구성되어 있으므로 반복 가능한 검사 및 품질 결과를 보장합니다. 실험실은 LIMS 보안, 전자 서명 및 완벽한 감사 추적을 통해 규정 준수를 지원할 수 있습니다. 엔터프라이즈 연결을 통해 조직을 전체적으로 파악할 수 있으며, 의사 결정권자에게 KPI를 제공하여 품질을 보장하고 신속한 제품 출시를 위한 조치를 자동화할 수 있습니다.
유연한 통합 및 데이터 시각화 기능은 연결된 실험실의 기반입니다. 사람, 기기, 소모품 및 소프트웨어를 연결하는 실험실 생태계를 구축하려면 적절한 기능과 도구가 필요합니다. Thermo Fisher Scientific은 통합 도구 전체 제품군과 연결, 데이터 시각화, 전자상거래, 서비스 및 인프라 분야의 전문성을 결합하여 데이터의 숨겨진 가치를 발견할 수 있도록 지원합니다.
시료 검사를 계획하고 실행하려면 적절한 시료 관리 프로세스가 필요합니다. 시료 지점 일정 계획을 자동화하고 달력을 통해 시료 계획을 확인합니다.
실험실의 기기 상태를 모니터링하고 작업 및 유지 관리 일정을 계획합니다. 실험실 기기의 데이터를 생산 데이터에 연결하십시오. 기기 사용 및 유지 관리에 대한 통찰은 실험실 효율성을 높일 수 있습니다. SampleManager LIMS 소프트웨어는 Thermo Scientific Chromeleon CDS 소프트웨어와 완벽하게 통합됩니다.
재고 및 보관 관리 기능은 품목이 보관된 위치와 보관 기간을 유지합니다. LIMS 소프트웨어는 재고 공급 및 시약을 관리하고 자동 재주문 알림을 할당할 수 있습니다.
팀이 지원할 수 있는 경비와 용량을 파악하는 것은 일정 결정, 처리 시간 보고, 리소스 프로젝트 등에 매우 중요합니다. 대기열에 있는 시료에 대한 전체 개요와 상태를 볼 수 있습니다.
실험실 실행 시스템(LES) 소프트웨어는 SOP 준수를 보장하고 전체 프로세스 기록을 수집하기 위해 방법의 각 단계를 분석자에게 안내합니다. 반복 가능한 방법 및 프로세스 실행을 통해 품질 및 규정 준수를 추진합니다.
사용자는 실제 실험실 프로세스에 매핑되는 워크플로우를 신속하게 구축하여 의사 결정 및 조치를 자동화하고 사용자 개입의 필요성을 줄일 수 있습니다. 실험실은 새로운 방법에 쉽게 적응하고 변경 사항을 처리할 수 있습니다.
Thermo Fisher 및 기타 공급업체 등 실험실 로봇 및 시료 전처리 장비를 위한 기기 관리를 제공합니다.
실험실 또는 전 세계의 협업자와 실시간으로 안전하게 데이터를 수집 및 공유할 수 있습니다.
LIMS 소프트웨어는 전사적 자원 관리(ERP) 시스템 및 제조 실행 시스템(MES) 등의 엔터프라이즈 시스템과 전자식 실험실 노트북(ELN) 및 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)을 포함한 실험실 시스템에 연결할 수 있습니다.
서버, OS 및 데이터베이스, 백업, 재해 복구 및 정보 보안 모니터링을 포함한 Thermo Fisher 관리형 인프라를 사용하여 배포하는 옵션을 통해 초기 하드웨어 및 지속적인 IT 비용을 절감할 수 있습니다.
ISO 17025 및 GMP와 같은 최신 환경 및 산업 규정을 준수하기 위해 시스템 접속 및 기능을 안전하게 제공합니다.
사이버 보안은 데이터의 무결성과 비즈니스 연속성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 온프레미스 또는 클라우드에서 안전한 데이터 및 시스템 접근을 보장합니다.
모바일 LIMS 애플리케이션은 실험실에서 태블릿을 통해 또는 샘플링 지점에서 기능을 사용할 수 있도록 하여 LIMS를 이용해 방법을 실행하고 시료를 수집하고 처리할 수 있도록 합니다. 시료의 GPS 위치를 기록하고 장치의 카메라를 사용하여 바코드를 스캔합니다.
한눈에 볼 수 있는 대시보드를 통해 보고서에 접근할 수 있습니다. LIMS 소프트웨어 내에 저장된 모든 정보는 그림으로 또는 대시보드에 표시될 수 있으며, 관련 정보 및 핵심 성과 지표에 대한 빠른 요약을 제공합니다.
LIMS의 정보는 보고, 공유, 분석 및 감사될 수 있습니다. 통계적 품질 관리(SQC) 관계 및 메타데이터가 수집되어 사용자가 상황에 맞게 데이터를 사용할 수 있습니다.
LIMS를 통해 서로 다른 고객이나 시장에서 합의된 수준에 따라 원재료 또는 공정중 재료와 완제품에 대해 즉각적인 체크가 가능합니다.
리콜, 일시 중지, 장기 기록 보관 등의 적절한 대응을 가능하게 합니다. 완벽하게 결과를 추적합니다.