Search
석유화학 분석은 복잡한 매트릭스와 광범위한 오염물질, 감도 요건으로 인해 아주 어려운 작업이 될 수 있습니다. 당사는 분석 능력을 높이고 공정 개선을 도와주는 이온 크로마토그래피(IC), 기체 크로마토그래피(GC), GC-MS, ICP 및 XRF 분광기를 포함하는 다양한 제품을 제공합니다.
원자력 발전소(NPP)는 미국 총 전력의 약 20%, 유럽연합 총 전력의 약 30%를 생산합니다. NPP에서 2차 및 냉각 시스템에 사용되는 용수는 방사성 동위원소의 핵분열로부터 생성되는 열을 제어하여 전력 생산에 사용되는 증기를 생산합니다. NPP 수(water) 화학은 원자력 안전성, 주요 구성품의 신뢰성 및 발전소 운영의 전반적인 경제적 타당성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 각각의 원자력 발전소는 대부분 해당 발전소별로 고유하고 발전소의 수(water) 화학 이력 및 금속학적 특성에 기반한 수(water) 화학 매트릭스 세트를 보유하고 있습니다.
배터리와 배터리 구성요소 평가를 위해서는 다양한 스케일의 벌크 원료 및 구성 요소 표면 연구를 위한 다양한 분석 방법이 요구됩니다. 이 브로셔는 배터리 분석 및 제품 조성을 위한 다양한 물질 특성 분석 도구를 다룹니다.
양성자 교환 연료전지의 멤브레인 전극 어셈블리 검사에서 구성 요소의 백금(platinum) 분포 측정을 위해 X-ray photoelectron spectroscopy(XPS)이 사용되었습니다.
모르폴린과 암모늄은 발전소 용수에 첨가제로 사용됩니다. 모르폴린은 부식 억제제로 작용하며 암모늄은 pH 조절에 사용됩니다. 이 매트릭스에서 무기 양이온 오염 물질의 존재를 측정하는 것이 매우 중요합니다.
연도 가스 탈황(FGD) 처리 장치는 석탄을 연소하는 발전소에서 배출되는 연도 가스로부터 이산화황을 제거합니다. 공기 중 SO2가 공기 중 물방울 내에서 산화하여 황산이 형성되면서 "산성 비"가 생성됩니다. SO2에 대한 환경 배출 규정이 전세계적으로 점점 엄격해지면서 SO2 제거용 기술 및 이와 연관된 분석법이 계속 발전하고 있습니다.
지자체 고형 폐기물(Municipal Solid Waste, MSW)은 주로 각 가정에서 생산됩니다. 오랜 기간 동안 이러한 폐기물은 각 지자체 매립지에 매립되어 왔습니다. 최근에는 MSW가 특정 부분의 재활용 또는 에너지나 퇴비로의 전환과 같은 회수 공정을 통해 자원의 하나로 인식되고 있습니다. 폐기물의 모든 유해 원소를 측정하기 위한 화학적 특정 분석은 처리 공정 결정을 위해 매우 중요합니다. 이 외에도 소각을 고려할 때 재(ash) 형성 원소를 포함한 부식성 원소(S 및 Cl)의 생성도 특별히 주의해야 합니다.
배터리 전지 물질에 유용한 분석 도구와 이들의 장점에 대해 알아보십시오. 글로브박스(glovebox)가 리튬 이온 배터리 R&D와 생산에 필수적인 이유와 어떻게 작용하는지에 대해 알아보십시오.
석유화학 분석은 복잡한 매트릭스와 광범위한 오염물질, 감도 요건으로 인해 아주 어려운 작업이 될 수 있습니다.
원자력 발전소(NPP)는 미국 총 전력의 약 20%, 유럽연합 총 전력의 약 30%를 생산합니다. NPP에서 2차 및 냉각 시스템에 사용되는 용수는 방사성 동위원소의 핵분열로부터 생성되는 열을 제어하여 전력 생산에 사용되는 증기를 생산합니다.
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, videos, webinars and white papers for chemical, electronic, power and energy, plastics and polymers, and paints and pigments analysis.