Une solution Raman des processus tout-en-un 
L'analyseur Thermo Scientific MarqMetrix All-In-One Process Raman permet d'obtenir des résultats spectraux précis en temps réel pour la surveillance des processus en ligne. L'analyseur MarqMetrix All-In-One Process Raman revoit la façon dont la spectroscopie Raman de processus ajoute de la valeur au flux de travail de la technologie analytique des procédés (PAT) en se concentrant sur une expérience personnalisée et centrée sur l'utilisateur grâce à sa configuration rapide, sa portabilité et sa facilité d'utilisation, ainsi qu'une  gamme de sondes interchangeables conçues pour diverses applications. 
Analyseur MarqMetrix All-In-One Process Raman
L'analyseur MarqMetrix All-In-One Process Raman et les sondes spécialisées utilisent la technologie d'immersion brevetée Thermo Scientific TouchRaman, vous permettant d'obtenir des mesures Raman avec l'analyseur MarqMetrix All-In-One Process Raman en touchant simplement l’échantillon avec l'extrémité de l'optique d'échantillonnage Thermo Scientific MarqMetrix BallProbe. Grâce à sa courte distance de mise au point, l'optique d'échantillonnage MarqMetrix BallProbe peut examiner avec précision les liquides, les solides, les boues, les poudres et les mélanges hétérogènes tout en réduisant les risques d'erreur de l'opérateur.
La technologie optique d'échantillonnage MarqMetrix BallProbe utilise une lentille en saphir sphérique de haute qualité d’origine exclusive. La courte distance focale de l'optique sphérique permet un échantillonnage simple de la technologie d'immersion TouchRaman. Les utilisateurs touchent simplement l’échantillon avec la sonde et recueillent des spectres reproductibles de liquides, de solides, de boues, de poudres et de mélanges hétérogènes. L' optique d'échantillonnage MarqMetrix BallProbe permet aux non-spécialistes de collecter des données de haute qualité et élimine les variations d'un utilisateur à l'autre.  
Optique d'échantillonnage MarqMetrix Process BallProbe
L'optique d'échantillonnage Thermo Scientific MarqMetrix Process BallProbe est idéale dans les environnements extrêmes. Proposée en Hastelloy C-276, cette sonde est ultra-résistante pour les applications nécessitant une exposition à des produits chimiques agressifs et des environnements intenses. L'optique d'échantillonnage MarqMetrix Process BallProbe est disponible en deux diamètres standard et en deux options de longueur de châssis.
Caractéristiques et avantages 
  • Sonde à contact en immersion pour les mesures tactiles
  • Échantillons de liquides, de solides, de boues, de poudres et de mélanges hétérogènes
  • Conception simple pour la précision et la reproductibilité des mesures
  • Conçu pour résister à des conditions chimiques, de pression et de température difficiles
Optique d'échantillonnage MarqMetrix Performance BallProbe
L'optique d'échantillonnage Thermo Scientific MarqMetrix Performance BallProbe est conçue pour résister à des environnements chimiques modérés en laboratoire et dans des environnements industriels. L'optique d'échantillonnage MarqMetrix Performance BallProbe de 0,5 in de diamètre standard utilise notre plus grande lentille sphérique à bille saphir et 316L SS, permettant des mesures hautement sensibles de la technologie d'immersion TouchRaman sur une large gamme de types d'échantillons. L'optique d'échantillonnage MarqMetrix Performance BallProbe est disponible en trois diamètres standard et en trois options de longueur de châssis.
Caractéristiques et avantages
  • Mesures précises et reproductibles
  • Échantillons de liquides, de solides, de boues, de poudres et de mélanges hétérogènes
  • Large gamme de compatibilité chimique et de résistance aux températures élevées
  • Facilité d'utilisation qui élimine les variations d'un utilisateur à l'autre
Optique d'échantillonnage MarqMetrix BioReactor BallProbe
Conçue pour les applications biotechnologiques, l'optique d'échantillonnage Thermo Scientific MarqMetrix BioReactor BallProbe possède une courte distance focale qui mesure à la fois les milieux liquides et les solides et présente le même facteur de forme que les sondes OD standard de l'industrie.
Caractéristiques et avantages
  • Mesures précises et reproductibles
  • Conception durable, autoclavable (CIP/SIP)
  • Le couvercle de protection protège l'optique interne de la sonde pendant l'autoclavage et le stockage
  • Compatible avec les ports PG 13,5 standard
  • Facile à utiliser, élimine les variations d'un utilisateur à l'autre
Optique d'échantillonnage MarqMetrix Single Use BioReactor BallProbe
L'optique d'échantillonnage Thermo Scientific MarqMetrix Single Use BioReactor BallProbe est conçue pour être stérilisée et pour permettre une mesure Raman précise et reproductible des liquides et des solides sans affecter la pureté de votre lot. Cette optique d'échantillonnage MarqMetrix Single Use BioReactor BallProbe est conçue pour répondre aux besoins des industries telles que la biopharmaceutique et la fermentation industrielle. Elle est fabriquée en acier inoxydable 316 fini sanitaire (15Ra) et avec une optique saphir de haute pureté.
Cette optique d'échantillonnage MarqMetrix Single Use BioReactor BallProbe est idéale pour la fabrication biopharmaceutique et pharmaceutique en raison de ses mesures précises et reproductibles. La sonde, qui est fournie dans des sachets déchirables, peut être stérilisée dans un autoclave, par stérilisation à la vapeur en place (SIP) ou à l’oxyde d’éthylène, ou peut être incorporée dans de plus grands systèmes à usage unique et stérilisée aux rayons gamma. La sonde stérile peut facilement être connectée à l'interface de fibre optique du système Raman, ce qui permet de puissantes analyses chimiques en temps réel. Une fois le processus terminé, la sonde peut simplement être mise au rebut pour garantir la pureté du lot.
Caractéristiques et avantages  
  • Sonde Raman à usage unique (jetable) pour lots de grande valeur 
  • Mesure précise et reproductible des liquides et des solides  
  • Conçu pour être stérilisé par autoclave, SIP, EtO ou rayons gamma (la sonde n'est pas préstérilisée)  
  • Compatible avec les ports Pg 13,5 standard  
  • Personnalisation disponible pour les intégrateurs  
Autres optiques d'échantillonnage BallProbe disponibles :
  • Optique d'échantillonnage MarqMetrix Performance BallProbe
  • Optique d'échantillonnage MarqMetrix Process BallProbe
  • Optique d'échantillonnage MarqMetrix Custom BallProbe
  • Optique d'échantillonnage MarqMetrix Fiber BallProbe 
Optique d'échantillonnage MarqMetrix Proximal BallProbe High Volume (HV)
La sonde Proximal BallProbe HV excelle lors de l'échantillonnage à distance et de la prise de mesures d'échantillons en mouvement avec hauteurs variables. La longue distance de travail de la sonde (100 mm) peut analyser rapidement des échantillons sur des bandes transporteuses ou des tambours rotatifs. Sa grande surface d'échantillonnage (3,5 mm) fait la moyenne de l'échantillon lorsque vous prenez des mesures.
Caractéristiques et avantages 
  • Analyse sans contact de(s) :
    • Échantillons en mouvement
    • Échantillons avec surface en relief variable
    • Échantillons avec emballage inégal
    • (p. ex. granulés)
  • Conception compacte
    • Distance de travail de 100 mm pour la mesure à travers les fenêtres, les flacons et les sachets
    • Grande profondeur de champ pour la mesure d'échantillons de taille et/ou d'épaisseur de surface variables
Optique d'échantillonnage MarqMetrix FlowCell
L'optique d'échantillonnage Thermo Scientific MarqMetrix FlowCell est une méthode sophistiquée qui permet d'élaborer des mesures Raman très précises dans un processus à flux continu. Elle peut être immédiatement intégrée dans le circuit d'écoulement à l'aide de connexions standard courantes. Cela élimine la complexité du développement d'un système avec un matériel propriétaire ou de la tentative d'intégration d'une sonde Raman à immersion dans le circuit d'écoulement.
Caractéristiques et avantages
  • La technologie BallProbe s'intègre directement dans le circuit d'écoulement
  • Minimise le volume mort et les exigences de manipulation des échantillons
  • Conception simple pour une intégration facile
  • Sondes de cuves à flux continu personnalisées : Disponibles avec des pressions/températures plus élevées, différents matériaux, des raccords personnalisés et des volumes internes
Optique d'échantillonnage MarqMetrix Proximal Probe
Grâce à l'optique d'échantillonnage Thermo Scientific MarqMetrix Proximal Probe, vous pouvez mieux juger en temps réel et augmenter le contrôle des processus sans jamais entrer en contact avec les échantillons. L'optique d'échantillonnage MarqMetrix Proximal Probe est un dispositif d'échantillonnage compact et hautes performances pour les applications nécessitant une analyse Raman à signal élevé des échantillons en mouvement via des barrières physiques et des fentes d’aération. En raison de sa courte distance de travail (8 mm) et de sa taille de faisceau étroit (500 micromètres), l'optique d'échantillonnage MarqMetrix Proximal Probe fournit une mesure sans contact à signal élevé à travers des flacons, des flacons en verre ou des fenêtres. La lentille saphir de la sonde produit un signal Raman exceptionnellement fort et clair dans la zone d’empreinte
Caractéristiques et avantages
  • Distance de travail de 8 mm pour l'échantillonnage sans contact à travers les fenêtres, les flacons et les sachets
  • Conception compacte
  • Débit de signal élevé
  • Signal Raman exceptionnel dans la zone d’empreinte
  • Peut être associée à l'analyseur de processus Ramina pour des mesures de plage spectrale complète de 100 à 3250cm -1