Search
MicroRNA(miRNAs)는 자연적으로 발생하는 짧고 보존성이 높은 소형 non-coding RNA 분자로 식물과 동물의 게놈에서 자연적으로 발생합니다. miRNA는 뉴클레오티드 17~27개 정도의 길이로 전사후 mRNA 발현을 조절하며, 일반적으로 상보적 mRNA 서열의 3' 비번역부위(3'-UTR)에 결합되어 번역 억제(translational repression) 및 유전자 발현억제 등의 결과를 초래합니다. 여러 연구 결과 miRNA는 수천 개에 달하는 인간 단백질 코딩 유전자를 조절하는 것으로 밝혀졌습니다. 이는 miRNA가 수많은 중요한 생물학적 처리 과정의 "핵심 조절자(master regulator)" 역할을 한다는 것을 의미합니다.
내생 miRNA를 모방하여 miRNA 활성의 상향 조절을 통해 miRNA의 기능적 분석을 가능하게 하거나 또는 내생 miRNA 분자에 결합하여 이를 저해하고 miRNA 활성의 하향 조절을 통해 miRNA의 기능적 분석을 가능하게 하는 RNA
TaqMan 어세이 화학의 특이도와 민감도를 사용하여 miRNA를 정량합니다. 간단한 두 단계 프로토콜로서 miRNA 특이적 프라이머를 사용한 역전사와 이어지는 TaqMan 프로브(probe)를 사용한 Real-Time PCR 과정만 필요합니다.
GeneChip™ miRNA 어레이는 암과 같은 복잡한 질병에서 크기가 작은 non-coding RNA(miRNA, snoRNA 및 scaRNA)의 역할을 연구하기 위한 강력한 도구입니다.
QuantiGene™ miRNA Singleplex 어세이는 96-웰, 부합법(hybridization) 기반 분석으로서 타겟 miRNA의 직접 정량을 위해 신호 증폭에 사용되는 분기형(branched) DNA 기술을 활용합니다.