레이저 캡처 현미해부 기술
레이저 캡처 현미해부(LCM)는 현미경 시각화 하에서 혼합 집단의 특정 세포를 격리할 수 있는 자동화된 시료 준비 기술입니다. 불균질 혼합물에서 순 시료를 격리하는 이 기술은 차세대 서열 분석, Sanger 서열 분석, PCR 및 프로테오믹스와 같은 하위 미세유전체학 응용과 함께 더욱 효율적이고 정확한 결과를 제공합니다.
정상 조직 내에 있는 다양한 세포 유형은 유전자 발현 분석에 중요한 영향을 미치기 때문에, 불균질 세포 집단에서 특정 세포를 격리 및 특성화하는 것은 유전자 발현 분석에 중요합니다. LCM은 건강한 세포, 기질 세포, 암세포의 불균질 혼합물을 함유한 전체 조직에서 놓칠 수 있는 해답을 단일 세포 내에서 획득하도록 해 줍니다.
LCM 기술은 응용에 따라 조직 시료, 혈액 또는 정액 시료에서도 단 몇 개의 세포 또는 심지어 단일 세포를 격리하기 위해 사용할 수 있습니다. in situ 잡종화 방법을 사용해 형태학, 면역조직화학 표현형 또는 그 유전자형에 따른 세포를 선택할 수 있습니다.
LCM은 비접촉의 정확한 방법으로, 오염물질을 최소화하고 시료의 작은 규모 또는 균질화된 특성 때문에 비표적화된 시료를 이용할 때 놓칠 수 있는 해답을 찾을 수 있도록 고안되었습니다. 아래 그림은 LCM 기술을 이용한 세포 집단의 격리를 나타낸 것입니다.
레이저 캡처 현미해부와 레이저 현미해부(LMD) 방법 비교
레이저 캡처 현미해부
그림 1A는 레이저 캡처 현미해부 전 전체 조직 시료를 나타냅니다. 
레이저 캡처 현미해부
그림 1B는 특정 타겟 조각이 제거된 시료를 나타냅니다. 
레이저 캡처 현미해부
그림 1C는 격리된 타겟 조각을 나타냅니다.
레이저 캡처 현미해부 제품
형태학 또는 생물학적 무결성의 변화가 없는 효율적인 세포 격리를 위한 섬세한 IR 레이저와 강력한 UV 레이저의 결합.
세포 식별 및 선별에서 RNA 및 DNA의 격리 및 정제에 이르는 완벽한 LCM 워크플로우를 위한 연구용 시약 및 키트.
ArcturusXT™ LCM System을 이용하여 생체 세포를 연구할 수 있는 슬라이드 세트 및 부속품.
레이저 캡처 현미해부 응용
레이저 캡처 현미해부는 종양학 연구가들이 종양 조직의 분자 프로파일을 주변 비종양 세포와 비교할 수 있는 강력한 기술입니다.
레이저 캡처 현미해부는 생체분자 무결성을 보호하고 더욱 정확한 하위 결과를 위해 복잡한 시료의 프로파일을 보존하는 동시에, 불균질 조직에서 특정 세포의 섬세하고 선별적인 격리가 가능합니다.
ArcturusXT™ LCM System
  • 통합된 설계 - 정확한 IR 레이저 캡처 현미해부와 UV 레이저가 하나의 장비에서 작동
  • 빠른 기능 - 간단한 4단계를 통한 특정 세포의 빠른 격리
  • 개방적인 모듈식 플랫폼 - 수많은 연구 필요에 적합
  • 쉽고 직관적인 작동 - 간소화된 인터페이스를 통한 쉬운 워크플로우
  • 유연한 시료 준비 - 광범위한 슬라이드 유형 및 시료 준비
ArcturusXT™ LCM System에 대해 자세히 알아보기