Search
Este lector de microplacas multimodo combina la sencillez con rendimiento de primera línea. El lector de microplacas multimodo Thermo Scientific Varioskan LUX se ha diseñado para investigadores con una amplia variedad de necesidades y cuenta con características que ayudan a ahorrar tiempo y reducir los errores habituales en el laboratorio, como la selección automática del intervalo dinámico, mediante la cual el intervalo de lectura óptimo se ajusta en función de las intensidades de señal y los controles de seguridad integrados, que avisan de posibles errores antes de que sucedan.
Además de las características generales de todos los lectores de microplacas, Varioskan LUX ofrece lo siguiente:
Selección automática del intervalo dinámico
Diseñado para seleccionar automáticamente el intervalo de lectura óptimo en función de la intensidad de la señal de cada pocillo. Esta característica ahorra tiempo y reduce el riesgo de pérdida de sensibilidad o saturación excesiva de las señales.
Control de gases integrado
La capacidad para controlar los niveles de O2 y CO2 en el lector de microplacas sustituye la necesidad de manipular constantemente las placas entre la incubadora y el lector y ayuda a garantizar que las células sigan vivas durante todo el experimento.
Controles de seguridad inteligentes
Comprobaciones de seguridad automáticas diseñadas para avisarle de posibles problemas antes de que ocurran. Esto disminuye el potencial de una variedad de errores experimentales, desde errores del usuario hasta interrupciones del suministro eléctrico.
Selección flexible de longitud de onda
El instrumento selecciona la longitud de onda de medición con filtros o monocromadores, en función del que sea más apropiado para cada tecnología de medición.
Todas las configuraciones disponibles con lectura de intensidad de fluorescencia superior o superior e inferior; ninguno, uno o dos dispensadores y módulos de gases integrados opcionales.
Opciones de configuración del sistema |
Absorbancia e intensidad de fluorescencia |
Absorbancia, intensidad de fluorescencia y luminiscencia |
Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia y AlphaScreen |
Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia y fluorescencia resuelta en el tiempo |
Absorbancia, intensidad de la fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo y AlphaScreen |
Categoría | Atributo | Descripción |
Absorbancia | Tipos de placas | Placas de 6 a 384 pocillos |
Selección de longitud de onda | Monocromadores dobles | |
Intervalo de longitud de onda | De 200 nm a 1000 nm | |
Fuente de iluminación | Lámpara de xenón tipo flash | |
Intervalo de lectura | De 0 Abs a 6 Abs | |
Intervalo de medición lineal | De 0 Abs a 4 Abs (placas de 96 pocillos) a 450 nm, ±2 % De 0 Abs a 3 Abs (placas de 384 pocillos) a 450 nm, ±2 % | |
Exactitud | 0,003 Abs o ±2 %, a 200 nm-399 nm (de 0 Abs a 2 Abs) 0,003 Abs o ±1 %, a 400 nm-1000 nm (de 0 Abs a 3 Abs) | |
Precisión | DE <0,001 Abs o CV <0,5 % a 450 nm (de 0 Abs a 3 Abs) | |
Intensidad de fluorescencia | Tipos de placas | Placas de 6 a 1536 pocillos (lectura superior) Placas de 6 a 384 pocillos (lectura inferior) |
Selección de longitud de onda | Monocromadores de doble excitación y emisión | |
Intervalo de longitud de onda de excitación | De 200 nm a 1000 nm | |
Intervalo de longitud de onda de emisión | De 270 nm a 840 nm | |
Fuente de iluminación | Lámpara de xenón tipo flash | |
Sensibilidad | Lectura superior: <0,4 fmol de fluoresceína/pocillo (en una placa negra de 384 pocillos) Lectura inferior: <4 fmol de fluoresceína/pocillo (placa de 384 pocillos cuadrados de color negro con fondo transparente) | |
Intervalo dinámico | Lectura superior >6 décadas Lectura inferior >5,5 décadas | |
Fluorescencia resuelta en el tiempo | Tipos de placas | Placas de 6 a 1536 pocillos |
Selección de longitud de onda | Filtros (barrido espectral con monocromadores de doble excitación y emisión) | |
Intervalo de longitud de onda de excitación | Fijo a 334 nm (barrido espectral de 200 nm a 840 nm) | |
Intervalo de longitud de onda de emisión | De 400 nm a 700 nm (barrido espectral de 270 nm a 840 nm) | |
Fuente de iluminación | Lámpara de xenón tipo flash | |
Sensibilidad | <1 amol de Eu/pocillo (placa de 384 pocillos de bajo volumen de color blanco) | |
Intervalo dinámico | >6 décadas | |
Luminiscencia | Tipos de placas | Placas de 6 a 1536 pocillos (barrido espectral en placas de 6 a 384 pocillos) |
Selección de longitud de onda | Directa o con filtros (barrido espectral con monocromadores dobles) | |
Intervalo de longitud de onda | De 360 nm a 670 nm | |
Sensibilidad | <7 amol de ATP/pocillo (placa de 384 pocillos de color blanco) | |
Intervalo dinámico | >7 décadas | |
Alpha | Tipos de placas | Placas de 6 a 1536 pocillos |
Selección de longitud de onda | Filtros | |
Intervalo de longitud de onda de excitación | Fijo a 680 nm | |
Intervalo de longitud de onda de emisión | De 400 nm a 660 nm | |
Fuente de iluminación | LED | |
Sensibilidad | <100 amol de fosfotirosina/pocillo (placa de 384 pocillos de color blanco) | |
Dispensación | Tipos de placas | Placas de 6 a 384 pocillos |
N.º de dispensadores | Ninguno, uno o dos | |
Tamaño de la jeringa | 1 mL (estándar), 5 mL (opcional) | |
Volumen de dispensación | De 2 µL a 5000 µL, en incrementos de 1 µL (jeringa de 1 mL) De 5 µL a 25 000 µL, en incrementos de 5 µL (jeringa de 5 mL) | |
Exactitud | <1 μL con 50 μL (punta de 0,4 mm) <0,2 μL con 5 μL (punta de 0,25 mm) | |
Precisión | <1 μL con 50 μL (punta de 0,4 mm) <0,25 μL con 5 μL (punta de 0,25 mm) | |
Volumen muerto | Pérdida de reactivo <100 μL, volumen total del tubo <800 μL | |
Incubadora y agitador | Intervalo de temperatura | Desde temperatura ambiente + 4 °C a 45 °C |
Tipo de agitación | Orbital | |
Módulo de gases integrado | Exactitud de la concentración de O2 de la cámara de medición | ±1,0 % (37 °C, 1 % O2) |
Exactitud de la concentración de CO2 de la cámara de medición | ±1,0 %. (37 °C, 5 % CO2) | |
Concentración de O2 de la cámara de medición | Del 1 % al 21 % | |
Concentración de CO2 de la cámara de medición | Del 0,1 % al 15 % | |
Tiempo de recuperación de la concentración de gases | 10 minutos | |
Características generales | Modos de medición | Punto final, cinética, espectros, espectros cinético y multipunto |
Velocidad de medición | Lee una placa de 96 pocillos en 15 s, una placa de 384 pocillos en 45 s y una placa de 1536 pocillos en 135 s (tiempos mínimos) | |
Interfaz | Software para PC (software SkanIt) | |
Dimensiones (F × An × Al) | 58 × 53 × 51 cm (23 × 21 × 20 in) | |
Peso | De 53 kg a 60 kg, (de 117 lb a 132 lb), según la configuración |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.