디지털 PCR
높은 정확성, 감도 및 절대 정량화용 디지털 PCR
디지털 PCR은 절대 정량화 및 드문 대립 형질 검출을 위한 기존 정량 real-time PCR을 대체하는 새로운 핵산 검출 및 정량화 방법입니다. 디지털 PCR은 DNA 또는 cDNA 시료를 여러 개별적 평행 PCR 반응으로 분할하여 작용합니다. 이러한 반응은 타겟 분자를 포함하거나(양성) 포함하지 않습니다(음성). 단일 분자는 백만 배 이상 증폭할 수 있습니다. 증폭하는 동안 염료 라벨이 있는 프로브를 포함한 TaqMan® 화학을 이용해 염기 서열 특이적 타겟을 검출할 수 있습니다. 타겟 염기 서열이 존재하지 않는 경우 신호가 축적되지 않습니다. PCR 분석 이후 음성 반응 부분을 이용해 표준 물질이나 내생 관리 없이, 시료의 타겟 분자 수의 절대 개수를 생성할 수 있습니다.
나노유체 칩은 수천 개의 PCR 반응을 동시에 실행할 수 있는 편리하고 간단한 방법입니다. 시료 혼합물, 마스터 믹스, TaqMan® 분석 시약이 각 웰에 적재되며, 웰을 개별적으로 분석하여 종말점 신호의 존재(양성) 또는 부재(음성)를 검출합니다. 웰이 타겟 염기 서열의 분자를 한 개 이상 받을 수 있음을 고려하기 위해 Poisson 모델을 이용한 보정 계수를 적용합니다.
- 기준이나 표준물질에 의존할 필요 없음
- 더 많은 PCR 복제를 이용해 정밀도 향상
- 억제제에 대한 높은 내성
- 복잡한 혼합물의 분석 능력
- 소규모 변화의 선형 검출
디지털 PCR 장비 및 시약은 기존 TaqMan® Assay의 성능을 향상시켜 더 높은 감도와 정밀성, 절대 정량화의 혜택을 누릴 수 있습니다.
믿을 수 있는 방법 및 정확하고 민감한 데이터를 위해 밀봉 칩 기술을 이용한 절대 정량화
디지털 PCR을 사용한 절대 정량화를 위해 필요한 시약 및 소모품 찾기.
적은 퍼센트의 복제 개수 차이를 매우 정밀하게 검출 및 정량화.
암 연구 시료에서 발병률이 낮은 타겟의 드문 돌연변이 검출 및 정량화.
박테리아 및 바이러스양, 절대 병원균 개수의 절대 정량화.
유전체 측정, 계측 및 실험실간 비교를 위해 절대 참조 기준 생성.
참조 표준 없이 NGS 라이브러리의 절대 정량화 및 서열 분석 결과의 검증.
참조 유전자 없이 절대 전사물 정량화를 위해±10%의 유전자 발현 변화 검출.
오염된 식품 및 물 공급을 통해 인간의 질병을 야기하는 저수준 병원균 검출.
식물 돌연변이 및 유전자 변형 유기체의 민감한 검출과 절대 정량화 보장.