Search
저희의 키트, 시약, 장치로 원하는 단백질을 쉽게 추출하고, 정제하고, 클린업하고, 농축하십시오. 이 제품들은 다양한 조직과 세포 유형에 최적화되어 있으며 광범위한 단백질 정제 레진 및 구성과 호환되어 폭넓은 선택이 가능하고 단백질 회수를 개선시킵니다. 저희의 안전하고 효율적인 장치와 레진을 사용하여 탈염, 버퍼 교환, 오염 물질 제거 및 단백질 농축을 수행해보십시오.
바로 사용 가능한 이 장치는 효율적인 투석을 제공하면서 기존의 투석 백 및 튜브와 비교할 때 시료 처리, 로딩, 회수를 위한 향상된 사용 편의성을 제공할 뿐만 아니라 향상된 시료 안전성을 제공합니다. 이 제품은 플라스틱 경질 프레임, 재생 셀룰로오스 투석 멤브레인, 시린지 포트 액세스가 있는 잠금 캡으로 이루어져 있습니다. 여러 종류의 부피와 분자량 컷오프를 사용할 수 있습니다.
Pierce Microdialysis Plate는 최대 96 x 0.1~0.3mL 시료(또는 48 x 0.3~1.0mL 시료)를 병렬 처리할 수 있도록 설계된 바로 사용 가능한 일회용 투석 장치입니다. 이 미세 투석 플레이트는 여러 개의 소량 시료를 처리하는 데 적합하며 자동화 변경이 가능합니다. 2, 3.5, 10 및 20 kDa MWCO 투석 멤브레인 형식으로 제공됩니다.
이 EDTA 호환 가능한 고용량 Ni-IMAC 마그네틱 비드 및 레진은 포유류 또는 곤충 세포 배양에서 과발현된 His-tag 처리된 단백질을 정제하도록 설계되었습니다. 최대 20mm EDTA 및 20mm DTT를 사용하여 성능 저하 없이 정제를 수행할 수 있습니다.
단백질 및 기타 타겟 분자의 특이적 정제를 위한 레진, 면역침전(IP)용 키트, 리간드의 공유 고정화를 위한 활성 레진, 친화성 레진 패킹을 위한 컬럼
면역침전(IP) 및 상호 면역침전(co-IP)을 비롯한 소규모 단백질 분리용 Invitrogen Dynabeads 마그네틱 시약 및 대규모 응용을 위한 아가로스 기반 비드
다양한 세포 및 조직 유형에서 효율적인 소기관 분리, 세포 구성요소 분획 및 단백질 가용화를 위해 고안된 특수 시약, 단백분해효소 억제제, 포스파타아제 억제제 및 계면활성제
장기간 보관을 위해 처리하거나 다운스트림 응용 분야에 적합하도록 하기 위한 오염 물질 제거 및 시료 농축에 사용하는 투석 카세트, 탈염 컬럼, 농축기 및 기타 버퍼 교환 장치
단백분해효소 및 포스파타아제 억제제, 칵테일, 정제 - 일차 세포, 배양된 포유류 세포, 동물 조직, 식물 조직, 효모 또는 세균 세포에서 추출하거나 용해물을 준비할 때 단백질 보호에 이상적임
조류, 박테리아, 포유류, 곤충, 효모 발현 벡터 시스템을 비롯한 단백질 발현 시스템으로, 사용이 용이하고 높은 단백질 수율을 제공하고 거의 모든 다운스트림 응용 분야에 적합
안전하고 사용이 간편한 소형 미니원심분리기 및 마이크로원심분리기는 최대 21,000 x g의 RCF로 단백질 전처리 프로토콜을 가속화합니다.
견고한 성능과 일관된 결과를 얻을 수 있도록 설계된 실험대용 원심분리기는 단백질 정제 & 분리 애플리케이션에서 효율적인 시료 처리 기능을 제공합니다.