DNA 염기서열분석
어떤 플랫폼이 여러분께 적합합니까?
DNA 염기서열분석은 DNA 분자의 뉴클레오타이드 염기를 판독하는 과정입니다.  당사의 혁신적인 염기서열분석 솔루션으로 유전자를 분석하고 생물학 분야의 어려운 도전적인 질문들에 대해 답을 찾아보세요.
25년 이상, 당사의 염기서열분석기는 최초의 인간 게놈 염기서열분석과 낭포성 섬유증과 같은 질병을 유발하는 유전자의 발견 등 과학 분야의 돌파구를 마련하는 데 기여해 왔으며, 지속적인 염기서열분석 기술의 혁신으로 새로운 발견을 이끌어내고 있습니다.
Whole genome 염기서열분석에서 특정 게놈에 관한 표적 염기서열분석에 이르기까지 당사의 제품 포트폴리오는 DNA 염기서열분석을 위해 광범위한 처리 및 연구 애플리케이션을 지원하고 있습니다.ㄴ
염기서열분석 관련 주요 제품
Whole genome 염기서열분석(WGS: Whole Genome Sequencing)은 전체 게놈에 대해 염기서열을 분석하고 그 결과를 기준 게놈과 비교하여 SNPs, 삽입, 결실, 도치, 복합체 재배열 및 카피 수 변화 등 유전적 변이와 관련된 모든 정보를 알아내는 작업입니다.
개별 유전자, 유전자 영역 또는 유전자 집합을 대상으로 하는 염기서열분석은 암과 유전적 질병 연구에서 흔히 사용되는 표적 염기서열분석으로서 게놈의 특정 영역에 집중하여 알려진 변이를 선별하거나 새로운 생식계 및/또는 체세포 변이를 찾아내는 유용한 수단입니다.
엑솜 표적 염기서열분석에는 코딩 엑손을 표적으로 하는 농축 전략을 활용합니다. 엑솜은 대략적으로 게놈의 1%에 불과하지만 질병 유발 변이의 85% 정도를 차지합니다. 6,800 가지가 넘는 희귀 질환1의 원인을 규명하려는 유전학자는 엑솜 염기서열분석을 통해 복잡한 질병2의 유전성을 설명하는 단일 뉴클레오티드 변이(SNVs: single-nucleotide variants), 소규모 삽입-결실(indels), 희귀 de novo 돌연변이 등을 식별합니다.
"처음부터" 또는 “De Novo” 염기서열분석은 기준 게놈 구축을 위한 하나의 방법입니다. 이를 위해 표적 DNA를 무작위로 분할한 후 개별 단편을 서열화 및 조합하여 임시 또는 완성된 게놈을 만듭니다.
새로운 변이 발견 후 직교(orthogonal) 기술(독립 화학)을 사용하여 변이를 정확히 검증합니다. 실험실에서 발견한 결과물을 검증하기 위한 골드 스탠다드와 빠른 방법을 제시합니다.
16S rRNA 유전자 염기서열분석은 미생물 식별을 위한 정확하고 신뢰할 수 있는 방법입니다.