Search
Nuestro sencillo y rápido flujo de trabajo de secuenciación Sanger puede completarse en menos de un día laborable, desde la muestra hasta la respuesta. Thermo Fisher Scientific ofrece productos de Applied Biosystems para apoyar muchos pasos de nuestro flujo de trabajo recomendado, desde la amplificación PCR hasta el análisis de datos.
Utilice nuestra herramienta en línea Invitrogen™ Primer Designer™ para encontrar el par de primers de secuenciación PCR/Sanger adecuado. Nuestra base de datos cuenta con aproximadamente 650 000 pares de primers prediseñados, que le premiten secuenciar el exoma humano y el genoma mitocondrial humano. Elija entre diferentes longitudes de amplicón para adaptarse a diversas aplicaciones de investigación y tipos de muestras biológicas.
Invitrogen Platinum II Taq La Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase de Invitrogen lo ayuda a ejecutar las reacciones de secuenciación más rápido. Una combinación única de buffer innovador, DNA polimerasa Taq de alto rendimiento y tecnología superior Platinum Hot-Start lo ayuda a lograr resultados de PCR excepcionales, incluso en las aplicaciones más difíciles.
Conozca los formatos disponibles y obtenga más información en thermofisher.com/platinumiitaq.
El reactivo ExoSAP-IT Express de Applied Biosystems ofrece tiempos de respuesta rápidos y una mayor eficiencia al mismo tiempo que proporciona la misma limpieza superior que el reactivo ExoSAP-IT original. Deseche las columnas de centrifugación, las beads magnéticas, la sedimentación, la filtración y la purificación en gel. La nueva tecnología ExoSAP-IT Express permite una reducción significativa en el tiempo de limpieza de muestras con mínima cantidad de pasos, proporcionando el flujo de trabajo más simple.
El kit de secuenciación BigDye Direct de Applied Biosystems simplifica el flujo de trabajo de secuenciación estándar de Sanger al combinar la limpieza posterior a la PCR y la secuenciación en un solo paso. Este kit requiere primers de PCR con colas M13, cuya secuencia está disponible en la Herramienta Primer Designer.
Creado por expertos y perfeccionado por equipos globales, el kit de secuenciación BigDye Terminator v3.1 ofrece una versatilidad excepcional y un alto rendimiento. Es una solución integral y exhaustiva diseñada para la secuenciación, resecuenciación y terminación de novo con productos de PCR, plásmidos, fásmidos y modelos BAC.
Mejora la calidad de los resultados y las tasas de éxito, especialmente en muestras difíciles
Obtenga más información sobre el kit de secuenciación BigDye Terminator v3.1 ›
El kit de secuenciación BigDye Terminator v1.1 de Applied Biosystems está diseñado para aplicaciones especiales que requieren una lectura de base óptima junto al primer y para secuenciar productos de PCR cortos con módulos de ejecución de electroforesis rápida.
Obtenga más información sobre el kit de secuenciación BigDye Terminator v1.1 ›
El kit de purificación BigDye XTerminator de Applied Biosystems proporciona un método de purificación rápido y simple para reacciones de secuenciación de DNA para eliminar terminadores y sales BigDye no incorporados. ¡No más manchas de colorante! La limpieza se completa en menos de 40 minutos y normalmente requiere menos de 10 minutos de trabajo.
Una gama de plataformas para satisfacer sus necesidades | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Throughput | Low | Medium | Medium | High |
| Learn more | Learn more | Learn more | Learn more |
Los consumibles son componentes críticos de la ejecución de un ensayo de secuenciación. El uso de los productos de Applied Biosystems correctos puede ayudar a reducir la tasa de repetición y permitirle obtener datos reproducibles de alta calidad.
El cartucho SeqStudio de Applied Biosystems es un consumible fácil de usar que incluye capilares, polímero universal POP-1, buffer y bomba. El polímero POP-1 universal brinda flexibilidad para realizar secuenciación de Sanger y el análisis de fragmentos en el sistema SeqStudio Genetic Analyzer. Simplemente cargue las muestras, haga clic en el cartucho y listo.
La sensibilidad mejorada obtenida con el software gratuito Applied Biosystems Minor Variant Finder hace que la secuenciación de Sanger sea la opción ideal para oncólogos y/o patólogos que desean identificar variantes somáticas de baja frecuencia (5 % o menos), donde el número de objetivos relevantes suele ser limitado. La utilización de este software no implica ningún cambio en su flujo de trabajo de secuenciación de Sanger habitual.
Las ventajas incluyen:
Los módulos de análisis Sanger de Applied Biosystems son herramientas de análisis de datos secundarios innovadoras, GRATUITAS y basadas en la nube que reúnen múltiples conjuntos de datos en una ubicación conveniente. Esta solución en línea facilita la visualización, el almacenamiento y el análisis de los datos de secuenciación de Sanger.
Las características principales incluyen:
Obtenga más información sobre el software de secuenciación de Sanger y análisis de fragmentos ›
The Applied Biosystems Sanger Sequencing Kit provides a convenient and affordable solution for preparing sequencing reactions. The kit provides all reagents needed for PCR cleanup, cycle sequencing, and sequencing product cleanup. Learn more ›
Gold standard represents quality and dependability. We commit to quality to help ensure results you can rely on.
Learn more ›
A perfect handbook for scientists and researchers using Sanger sequencing. In this chemistry guide, you will learn the basic principles of Sanger sequencing from workflow to applications.
Get bite-sized answers to your everyday Sanger sequencing and fragment analysis questions
Learn about the history of sequencing and how to pick the right platform for your research needs