Interact Reference Component
종합적인 염기서열분석 솔루션
골드 스탠더드(gold standard) Sanger 염기서열분석 기술 및 단편 분석에서 유연하고 확장 가능한 차세대 염기서열분석(NGS)을 선택하여 임상 연구 실험실에서 완벽한 염기서열분석 역량을 실현하십시오.
다음을 위해 Sanger 염기서열분석을 선택합니다.
  • 명확하게 정의된 표현형으로 질병 연구
  • 1 ~ 2 유전자 또는 최대 96개의 타겟 서열분석
  • 바코드 없이 한 번에 1 ~ 96 샘플 서열분석
  • 최대 99.99% 정확도로 NGS 변이 확인
  • 더 긴 판독 길이(최대 1,000bp)
자세히 알아보기 ›
다음을 위해 NGS를 선택합니다.
  • 더 높은 수준의 표현형 이질성을 가진 질병 연구
  • 2개 이상의 유전자 또는 96개 이상의 타겟 서열분석
  • 여러 타겟을 위해 96개 이상의 샘플 서열분석
  • 새로운 변이 발견
자세히 알아보기 ›
어떤 플랫폼이 여러분께 적합합니까?
염기서열분석 관련 주요 제품
Sanger 염기서열분석을 위한 새로운 Applied Biosystems SeqStudio 유전자 분석기
새로운 Ion AmpliSeq 주문형 NGS 패널
NGS를 위한 Ion GeneStudio S5 시스템
염기서열분석 기술 및 애플리케이션
혁신적인 "온칩(on-chip)" 기술로 실험대에서 염기서열분석을 수행할 수 있습니다.
최고의 표준 기술 - 궁극의 염기서열분석 검증 도구
당사의 포트폴리오는 넓은 범위의 처리량과 연구 애플리케이션의 DNA 염기서열분석 및 절편 분석에 대한 요구를 지원합니다.
후성유전학은 기본적인 DNA 염기서열의 변화를 유발하지 않으면서 유전되는 유전적 변이입니다.
세포 또는 세포 샘플의 RNA(코딩 및 비코딩 모두 해당)에 대해 잘 알면 정상적인 프로세스와 병리적 프로세스에서의 차별적인 발현에 대해서도 더 잘 이해할 수 있습니다.
하나의 플랫폼에서 NGS 또는 Sanger 염기서열분석에 대한 게놈 데이터를 관리하고 추적합니다.
리소스
지원
New 모세관 전기영동 기기 지원 센터
모세관 전기영동 기기와 관련된 지원을 위한 팁, 문제해결 도움말, 리소스 등을 제공합니다.
NEW   차세대 염기서열분석 지원 센터
차세대 염기서열분석 용도를 위한 팁, 문제해결 도움말, 리소스 등을 제공합니다.
Visistat reference component