Analizadores genéticos SeqStudio Flex
Flexibilidad, facilidad de uso, conectividad y facilidad de mantenimiento en un analizador genético de rendimiento medio
Los analizadores genéticos de la serie Applied Biosystems SeqStudio Flex ofrecen el alto nivel de calidad de los datos de secuenciación y análisis de fragmentos de Sanger y el rendimiento fiable que los científicos necesitan, al tiempo que se utilizan las mejoras de diseño y los avances tecnológicos para aumentar la flexibilidad, facilitar el funcionamiento, mejorar la conectividad y hacer posible el mantenimiento remoto.
Con una amplia gama de aplicaciones, desde la secuenciación sencilla y dirigida hasta la identificación de la última variante de SRAS pertinente, los analizadores genéticos SeqStudio Flex le ayudan a lograr la libertad y la tranquilidad, proporcionando tiempo adicional en su día para hacer lo que mejor sabe hacer: responder a las preguntas científicas importantes. 
Recorrido en 3D de SeqStudio Flex
Características destacadas
Disponibles en configuraciones de 8 y 24 capilares, los analizadores genéticos de la serie SeqStudio Flex están diseñados con los científicos en mente.
Flexibilidad de programación
La capacidad de cuatro placas, la carga continua de placas y la repriorización urgente de muestras proporcionan la mayor capacidad de rendimiento medio y la flexibilidad de programación completa, lo que se traduce en tiempo adicional durante el día.
Facilidad de uso
La instalación de matrices capilares más sencilla, el arranque optimizado con un solo botón, la autocalibración y un centro de aprendizaje integrado ofrecen a los usuarios de cualquier nivel de habilidad una mayor facilidad de uso y una formación optimizada tanto si trabajan en un entorno de un solo usuario como de varios usuarios. No se requiere un experto en instrumentos.
Flexibilidad extrema
Flexibilidad completa en el número de muestras, las aplicaciones y la programación de ejecuciones.
Rediseño de la matriz capilar
Diseñado con una lengüeta retractora de “clic y deslizar” y una carcasa de células de detección mejorada, para mejorar la protección capilar, facilitar la manipulación y el posicionamiento de las matrices.
Instrumento independiente
Una pantalla táctil integrada con software intuitivo y asistentes paso a paso para la asignación de muestras simplificada, la vinculación de placas y la configuración de ejecución. 
Configuración, supervisión y transferencia de datos remotas
Nuestra plataforma Thermo Fisher Connect ofrece una flexibilidad mejorada y una colaboración simplificada al permitir a los usuarios permanecer conectados a sus instrumentos y datos, de forma remota y segura, desde cualquier lugar.
Solución de problemas remota
Las funciones de ayuda inteligente y asistencia remota reducen el tiempo de inactividad del instrumento y resuelven hasta el 70 % de los problemas sin una visita de servicio mediante herramientas de colaboración por audio/vídeo inmersivas en tiempo real y solicitudes de asistencia con solo pulsar un botón.
Comunicaciones y conectividad avanzadas
Integramos las tecnologías de comunicación de hoy, como los comandos de voz y una amplia gama de opciones de conectividad, para impulsar la eficacia del laboratorio del mañana.
Plataforma Thermo Fisher Connect
Trabaje cuando y donde desee. Configure experimentos, supervise el progreso y analice datos desde el teléfono móvil, la tablet, el portátil o un escritorio remoto mediante nuestra plataforma basada en la nube Thermo Fisher Connect.
Software completo
Extraiga más información de sus datos mediante el conjunto completo de software de análisis primario y secundario de Applied Biosystems con aplicaciones que incluyen búsqueda de variantes menores, identificación microbiana, edición de genes y confirmación de secuenciación de última generación.
Diversidad de aplicaciones
Cualquier aplicación en cualquier momento.  Realice secuenciación de Sanger y series de análisis de fragmentos en una sola placa con el polímero POP-7.
Opciones de configuración
Elija entre las configuraciones de 8 y 24 capilares. Si necesita aumentar el rendimiento, actualice de una configuración a otra.
Aplicaciones
Los analizadores genéticos SeqStudio Flex ofrecen una secuenciación de Sanger de alto nivel y un rendimiento de análisis de fragmentos mediante electroforesis capilar para admitir una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen:
Secuenciación dirigida
Confirmación de NGS
Autenticación de línea celular
Hallazgo de variantes menores
Confirmación de edición de genes
PCR multiplexada
Identificación de microbios o virus
Análisis de metilación del ADN
Identificación de genotipos SNP
Análisis de inestabilidad de microsatélites (MSI)
Control de calidad de ADN bicatenario
Secuenciación de plásmidos
Aplicaciones destacadas
Amplification of DNA sequences by polymerase chain reaction (PCR) remains the workhorse for almost all aspects of molecular biology and genomic research.  There is an increasing need to analyze many targets in a single sample.  However, this can be tedious by PCR, involving setting up individual reactions for each of the desired targets.  Methods that can analyze multiple sequences from a single sample would simplify workflows and conserve precious samples.  One method to address this is fragment analysis by capillary electrophoresis (CE).  CE separates amplicons based on both size and fluor in a single capillary allowing a very large number of targets to be analyzed within a single sample.  
Multiplexed PCR coupled with fragment analysis presents a tremendous opportunity to perform complex analyses with minimal expense or effort.  Experiments are limited only by the ability to design primer sets against the targets of interest.  It can therefore be adapted and utilized in nearly any scenario where detection of many target sequences in a single sample is desired.  
This example demonstrates the power of multiplexed PCR by fragment analysis using a custom panel for detecting respiratory viral pathogens.  A panel of PCR primers containing 6-FAM labeling at the 5’-end were designed to detect 12 different respiratory RNA viruses, including rhinovirus, RSV-B, influenza A H1, influenza A H3, influenza B, coronavirus HKU1, coronavirus NL63, coronavirus OC43, and coronavirus 229E, as well as SARS-CoV-2 S, N, and orf1ab, so that each organism generated a different sized amplicon.  The resulting amplicons could be separated and examined using the SeqStudio, SeqStudio 24 Flex, or 3500xL genetic analyzers.
Figure 1 – Analysis of multiple targets by multiplexed PCR and fragment analysis.  DNA targets of the RNA viruses shown above were amplified in a single reaction using a panel of 6-FAM-labelled PCR primers.  Each primer pair produces a virus-specific amplicon of a distinct size.  The grey bins were defined to detect the virus-specific targets.
Figure 1 – Analysis of multiple targets by multiplexed PCR and fragment analysis.  DNA targets of the RNA viruses shown above were amplified in a single reaction using a panel of 6-FAM-labelled PCR primers.  Each primer pair produces a virus-specific amplicon of a distinct size.  The grey bins were defined to detect the virus-specific targets.
Figure 2. Detection profiles of pooled genomic RNA from respiratory pathogens on the SeqStudio 24 Flex, 3500xL, and SeqStudio genetic analyzers.  The three genetic analyzers demonstrated equivalent ability to detect the multiplexed amplicons was seen on all instruments.
A menudo es necesario realizar una comprobación de calidad (CC) en un grupo de inicio de ADN bicatenario (ADNbc) antes de iniciar el análisis genómico o continuar con el siguiente paso. Por ejemplo, el ADN extraído del tejido conservado con FFPE puede estar fragmentado y ser demasiado pequeño para proporcionar información útil, por lo que es útil conocer el tamaño general antes de proceder.
El tamaño y la abundancia relativa de los fragmentos de ADNbc se pueden analizar en los analizadores genéticos de la serie SeqStudio Flex. En el protocolo, TOTO-1, un colorante fluorescente de intercalación de ADN, se incuba con una muestra, que se ejecuta a través del polímero POP7 con el calentador capilar apagado. (Esto mantiene el ADN en un estado bicatenario, no desnaturalizado). Al comparar la migración resultante de los fragmentos de prueba con la migración de los estándares conocidos de ADNbc, se puede determinar el tamaño de los fragmentos de prueba.
En esta prueba, evaluamos el rendimiento del analizador genético SeqStudio Flex y del analizador genético 3500xL para analizar varios tipos de muestras de ADN, incluidos dos estándares conocidos de ADNbc que se muestran en la figura. El panel A ilustra un análisis de ADN lambda de fago hidrolizado con HindIII, mostrando el patrón familiar de ocho fragmentos que van de 23.130 a 125 bp. El panel B muestra una mezcla de los mismos hidrolizados lambda HindIII con el fago phiX174 hidrolizado con BsuRI. Además de los ocho fragmentos lambda, se detectaron diez fragmentos más que oscilaron entre 1353 y 72 pb. Los perfiles obtenidos en los instrumentos SeqStudio Flex (izquierda) y 3500xL (derecha) eran bastante similares, validando los instrumentos más nuevos frente a la serie 3500.
Análisis de ADNbc con los analizadores genéticos SeqStudio Flex (izquierda) y 3500xL (derecha).
Se procesaron mediante electroforesis diferentes preparaciones de ADN a través de capilares que contenían POP7 a temperatura reducida. Los fragmentos etiquetados con LIZ monocatenario se incluyeron en el capilar. (A) Se analizaron fragmentos de hidrolizado Lambda HindIII y ADN genómico de células A549 en diferentes capilares. Observe el patrón típico de los fragmentos de lambda (paneles superiores), que se puede utilizar para estimar el tamaño de la población de ADNg de aproximadamente 9-23 kb (paneles inferiores). (B) Se analizó una mezcla de hidrolizados de Lambda HindIII y phiX174 BsuRI y ADN extraído de una muestra de tumor en FFPE en diferentes capilares. Observe el patrón típico de fragmentos de fagos (paneles superiores); estos se pueden utilizar para estimar el tamaño del ADN fragmentado (75-190 bp) y el ADN genómico grande (paneles inferiores). En ambos experimentos se obtuvieron resultados equivalentes en los dos instrumentos.
Algunas investigaciones requieren información de secuencia específica para una región concreta de un genoma. Si bien las herramientas de descubrimiento para todo el genoma, como la NGS, proporcionan grandes cantidades de datos en regiones muy grandes, estos enfoques complejos no siempre se necesitan en la investigación centrada. La secuenciación de Sanger proporciona una solución sencilla, rentable y fácil de interpretar para la secuenciación de referencia de una región del genoma. 
Para demostrar la secuenciación centrada, secuenciamos la región del genoma del SRAS-CoV-2 que abarca la proteína espicular y las secuencias adyacentes, con base en investigaciones previas que identifican 12 pares de cebadores de secuenciación para todo el gen espicular del SARS-CoV-2. La región del gen espicular del SRAS-CoV-2 cubierta por los 12 amplicones superpuestos se extiende a lo largo de 5 kb.
En el panel A de la figura, los resultados de secuenciación de Sanger de alta calidad (indicados por la altura de las barras de color azul claro) se obtuvieron de casi los 12 amplicones en ambas direcciones, como se muestra en la figura.
Estos resultados se ensamblaron en una sola lectura de cóntigo del gen espicular del SARS-CoV-2. Las métricas de calidad de lectura eran casi idénticas en los tres analizadores. Una calidad de llamada de bases uniforme, tal como se demuestra aquí, permite que la secuenciación de Sanger ensamble la secuencia de regiones centradas utilizando amplicones de longitud media superpuestos, generando cóntigos que cubren un locus de interés.
Secuenciación del gen espicular de SARS-CoV-2 mediante la superposición de amplicones en tres analizadores genéticos.
1000 copias de ARN genómico de SRAS-CoV-2 se transcriben de forma inversa mediante transcriptasa inversa Superscript VISO IV. Se generaron 12 amplicones de 500-600 bp con 1 µl de pares de ADNc y amplicones, secuenciados en ciclos con BigDye Direct y purificados con BigDye Xterminator. Las reacciones resultantes se ejecutaron en los analizadores genéticos SeqStudio Flex, 3500xL y SeqStudio, y los cromatogramas se analizaron mediante SeqScanner y el software Genious. Las lecturas producidas por los amplicones se mapearon entre sí para recapitular la secuencia del gen espicular, tal como lo confirma BLAST. (A) La calidad de lectura de cada amplicón se indica mediante la altura de las barras de color azul claro. Los datos obtenidos en el instrumento SeqStudio Flex (se muestran) eran muy similares a los de los instrumentos 3500xL y SeqStudio. La caída de calidad que se observa en algunos amplicones también se observó en los otros instrumentos. (B) La puntuación de trazas y la longitud de lectura contigua y los valores de calidad de QV20+ eran casi idénticos en los tres instrumentos.
Flujo de trabajo de extremo a extremo optimizado
Thermo Fisher Scientific se ha comprometido a ayudarle a mejorar la calidad de los datos y a impulsar la eficacia del laboratorio para todas sus aplicaciones de secuenciación de Sanger y análisis de fragmentos, proporcionando todo lo necesario para separaciones de electroforesis capilar (EC) correctas desde la preparación de muestras hasta el análisis de datos. Nos centramos en la calidad y ofrecemos soluciones de flujo de trabajo totalmente validadas para que pueda centrarse en su investigación.
Recorrido en 3D interactivo y vídeo
Recorrido en 3D de SeqStudio Flex
Servicios digitales avanzados y ecosistema de soporte para su analizador genético SeqStudio Flex
Descubra cómo nuestro soporte digital de última generación ayuda a resolver hasta el 70 % de los casos en minutos, no en días.
Introducing the Applied Biosystems SeqStudio Flex Genetic Analyzer
Servicios
Servicios y asistencia superiores para el analizador genético SeqStudio Flex
Siga avanzando con la nueva tecnología. Nosotros le ayudamos.
Elija un plan de servicio adecuado para usted. Aumente al máximo el tiempo de actividad del sistema, reduzca los costes de reparación y el tiempo de respuesta, amplíe la vida útil de su instrumento y ayude a mantenerlo en funcionamiento con el máximo rendimiento gracias a uno de nuestros planes de servicio integrales. Elija entre una variedad de opciones de servicio que equilibren su presupuesto, productividad, tiempo de actividad y requisitos normativos. Cuando se trata de servicios y soporte superiores para su analizador genético SeqStudio Flex, lo tenemos todo controlado.
Cada analizador genético SeqStudio Flex incluye una orientación SmartStart in situ de un día para que pueda ponerse en marcha rápidamente. Esta formación interactiva dirigida por un científico de aplicaciones de campo (Field Applications Scientist, FAS) en sus instalaciones proporciona una descripción general del funcionamiento y el mantenimiento de los instrumentos, el software de recopilación y análisis de datos, la conectividad en la nube, la solución de problemas de datos y mucho más.
Los analizadores genéticos SeqStudio Flex están protegidos por una garantía estándar de fábrica de un año que cubre todos los costes necesarios para viajes, mano de obra y piezas. Los planes de servicio de cobertura ampliada están disponibles en el momento de la compra del instrumento. Mantenga su laboratorio funcionando sin problemas con el mantenimiento preventivo, la monitorización proactiva de instrumentos y el rápido tiempo de respuesta que se incluye con uno de nuestros planes de servicio superiores.
Nuestro plan de servicio de instrumentos más popular, AB Assurance, ayuda a eliminar las conjeturas a la hora de garantizar el tiempo de actividad del instrumento, desde la prevención de problemas hasta la resolución rápida. Todos los costes de piezas, mano de obra y viaje se incluyen para las reparaciones estándar, y el mantenimiento anual planeado facilita estar al día con el cuidado del instrumento. Consiga que los problemas que amenazan el rendimiento se resuelvan dos veces más rápido para que pueda centrarse en su importante trabajo.
Obtenga más información sobre el plan de servicio AB Assurance en thermofisher.com/abassurance.
Las calificaciones de hardware de instrumentos para los analizadores genéticos SeqStudio Flex incluyen la cualificación de la instalación (CI), la cualificación operativa (CO) y los servicios de verificación del rendimiento de los instrumentos (VRI). Nuestros especialistas en cualificación se asociarán con usted para ofrecer servicios de cualificación oportunos, rentables y fiables que incluyen documentación precisa y de estilo auditoría para garantizar que el analizador genético SeqStudio Flex cumpla los requisitos normativos.
Póngase en contacto con un especialista en cualificaciones de instrumentos en thermofisher.com/iqoqpq.
Transporte de forma remota a un técnico de servicio a su laboratorio en cuestión de minutos mediante la ayuda inteligente y el soporte remoto.
Con Smart Help, puede acceder a la asistencia técnica en pantalla y al soporte de instrumentos directamente desde el instrumento con sólo pulsar un botón. La compatibilidad con instrumentos en pantalla le permite solicitar servicio y, si se necesita asistencia técnica, interactuar con el equipo de servicio y compartir archivos de registro y ejecución para resolver problemas.
El soporte remoto ofrece un acceso rápido a nuestros profesionales de servicios mediante el control remoto de escritorios, lo que reduce la necesidad de realizar reparaciones in situ que podrían mantener a los clientes inactivos durante días. Las herramientas de colaboración en tiempo real e inmersivas permiten al soporte técnico ver su instrumento en directo e interactuar con usted en la pantalla del instrumento.
Nuestras funciones avanzadas de asistencia y servicio digital pueden resolver hasta el 70 % de los casos en minutos, no en días, por lo que puede centrarse en su próximo avance científico.
Obtenga más información sobre nuestras herramientas y capacidades bajo demanda en thermofisher.com/digitalserviceinnovaties.
Especificaciones del instrumento
Número de capilares
8 o 24
Número de colorantes
Admite hasta 8*
Capacidad
Capacidad de 4 placas; placas de 96 pocillos, placas de 384 pocillos, tiras de 8 tubos 
Dimensiones (An x F x Al)
70 × 67,5 × 86,5 cm (27,6 × 26,6 × 34,1 in)
Peso
115 kg (253,5 lb)
Entrada de alimentación
100-240 V
Unidad de disco duro interna
Disco duro de estado sólido de 512 GB (SSD)
Fuente de excitación
Láser de estado sólido de 505 nm
Seguimiento en el instrumento
Identificación de radiofrecuencia (RFID), lector de códigos de barras interno
Interfaz de comunicación
Conecte la plataforma basada en la nube; puerto USB para dongle Wi-Fi; 3 puertos Ethernet RJ-45
Configuración
Independiente; ordenador de sobremesa o portátil opcional disponible
Garantía
Garantía estándar de un año incluida; garantías ampliadas disponibles
Orientación de SmartStart
Incluye un día de formación in situ por parte de un científico de aplicaciones de campo
Solución de problemas remota
Las funciones de ayuda inteligente y asistencia remota permiten una resolución rápida y más eficaz de los problemas de los instrumentos para reducir el tiempo de inactividad de los instrumentos
Funcionamiento manos libres
Capacidad de comandos de voz para realizar operaciones básicas de instrumentos
* La capacidad de 8 colorantes requiere un archivo de definición de conjunto de colorantes de calibración espectral (disponible previa solicitud)
Recursos
Información de pedido
N.° de Catálogo Nombre Tamaño Price (MXN) Cantidad
4393927 Each
3,819.51
A49104 Each -
A49106 Each -
A49105 Each -
A49107 Each -
4408256 Each
5,085.34
4410715 Each
11,970.09
4393718 Each
969.88
4393712 Each -
4393717 Each -
4393714 Each -
4393708 Each
6,452.53
4393710 Each -
4393715 Each -
4412619 Each -
4401457 Each
873.26
4440753 Each -
4311320 Each
1,368.54
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.