Hi-Di™ Formamid
Hi-Di™ Formamid
Hi-Di™ Formamid
Applied Biosystems™

Hi-Di™ Formamid

Hochdeionisertes (Hi-Di) Formamid dient zur Resuspendierung von Proben vor der elektrokinetischen Injektion bei Kapillar-Elektrophoresesystemen.Diese kleinere Konfiguration (5 ml) minimiert dieWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
44014575 mL
Katalognummer 4401457
Preis (EUR)
36,65
Exklusiv online
39,01
Ersparnis 2,36
Each
Menge:
5 mL
Preis (EUR)
36,65
Exklusiv online
39,01
Ersparnis 2,36
Each
Hochdeionisertes (Hi-Di) Formamid dient zur Resuspendierung von Proben vor der elektrokinetischen Injektion bei Kapillar-Elektrophoresesystemen.Diese kleinere Konfiguration (5 ml) minimiert die Anzahl der Einfrier-/Auftauzyklen im Vergleich zu größeren Volumina und ist möglicherweise eine bessere Wahl, wenn eine kleinere Anzahl von Proben ausgeführt wird.
Nur für Forschungszwecke
Specifications
IUPAC-NameFormamid
InChI-SchlüsselZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
MDL-NummerMFCD00007941
SummenformelCH3NO
Physikalische FormFlüssig
ProduktlinieHi-Di
Empfohlene LagerungBei -15 bis -25 °C lagern.
SMILESNC=O
Molekulargewicht (g/mol)45.04
Menge5 mL
Unit SizeEach

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

What does the SeqStudio Starter Kit (PN A35000) contain?

The SeqStudio Starter Kit (PN A35000) includes:
- SeqStudio Integrated Capillary Protector (Cat. No. A31923)
- SeqStudio Cathode Buffer Container (Cat. No. A33401)
- Sequencing Standard, BigDye Terminator v3.1, for 3500/SeqStudio Flex (Cat. No. 4404312)
- DS-33 GeneScan Installation Standards with GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 (Cat. No. 4376911)
- Hi-Di Formamide (Cat. No. 4401457)
- MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode (Cat. No. 4306737)
- MicroAmp 96-Well Tray/Retainer Set (Cat. No. 403081)
- MicroAmp Optical 8-Tube Strip, 0.2 mL (Cat. No. 4316567)
- Nuclease-Free Water (not DEPC-Treated) (Cat. No. AM9930)
- Cathode Buffer Container Reservoir Septa for SeqStudio Genetic Analyzer (Cat. No. A35640)
- 96-well Septa for SeqStudio Genetic Analyzer (Cat. No. A35641)
- 8-strip Septa for SeqStudio Genetic Analyzer (Cat. No. A35643)
- SeqStudio Cartridge v2 (PN A41328) (if this component is ordered online the catalog number is A41331)

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Capillary Electrophoresis Instruments Support Center.