염기서열분석 기술 솔루션
차세대 염기서열분석 또는 Sanger 염기서열분석 솔루션을 선택하세요.
어떤 염기서열분석 기기를 선택하든 당사는 골드 표준 염기서열분석 기술, 혁신적인 차세대 염기서열분석 기술, 최적화된 시약 및 소비재, 직관적 분석 소프트웨어 및 세계적인 기술 지원을 제공하여 연구자들의 진화하는 요구를 충족시켜 드립니다.
염기서열분석 플랫폼 |
차세대 염기서열분석을 위한 Ion PGM™ 시스템 |
차세대 염기서열분석을 위한Ion Proton™ 시스템 |
차세대 염기서열분석을 위한 Ion S5™ XL 시스템 |
Sanger 염기서열 분석용 3500 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
제품 설명 |
처리량이 낮은 유전자 패널 및 미생물 염기서열분석을 위한 정확하고 경제적인 실험실용 염기서열분석기입니다. |
간단하고, 정확하고, 경제적인 실험실용 염기서열분석기로, 유전자 패널, 미생물, 엑솜, 전사체 염기서열분석에 적합합니다. |
신속하고, 간단하고, 정확한 실험실용 염기서열분석기로, 유전자 패널, 미생물, 엑솜, 전사체 염기서열분석에 적합합니다. |
빠르고 유연한 분석을 위한 최고의 표준 염기서열분석 플랫폼 |
|||
| 장점 | 확장성— 30Mb ~ 2Gb 속도— 판독 길이 및 칩 출력에 따라 2~7시간에서 염기서열분석 실행 |
간편함— 시료 준비에서 분석까지 자동화된 워크플로우 솔루션 확장성—600Mb부터 최대 15 Gb 속도— 칩 출력과 관계 없이 2.5~4시간에서 염기서열분석 실행 |
간편함— 시료 준비에서 분석까지 자동화된 워크플로우 솔루션 확장성— 600Mb부터 최대 15 Gb 속도—DNA로부터 데이터를 얻을 때까지 24시간 |
정확성— 최고의 염기서열분석 검증 도구 속도 및 유연성— 일반적으로 <5시간만에 1 ~ 96개의 시료 처리 판독 길이— 최고의 판독 길이(read length) 성능, 최대 1,000bp |
|||
| 염기서열분석 애플리케이션 | 표적 RNA 표적 DNA 미생물 |
표적 RNA 표적 DNA 미생물 전사체 엑솜 RNA-seq |
표적 RNA 표적 DNA 미생물 전사체 엑솜 RNA-seq |
차세대급 염기서열분석 결과 확인 표적 증폭 재염기서열분석 박테리아, 진균 및 바이러스 식별 절편 분석 미소부수체/STR 분석 |
|||
| 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 |
인허가 상태: 연구용으로만 사용 가능합니다. 진단 절차에는 사용할 수 없습니다.
차세대 염기서열분석을 위한
차세대 염기서열분석을 위한 Ion S5™ XL 시스템
Sanger 염기서열 분석용 3500